お客様のqPCR 実験に優れた性能と信頼性を提供
Applied Biosystems™ TaqMan® Assays は、 5’ ヌクレアーゼ qPCR アッセイを採用している業界トップクラスの選択肢です。他のどの qPCR アッセイ製品よりも多くの文献に引用されており、定量的なゲノム解析のゴールドスタンダードと考えられています。TaqMan Assays は、 迅速で正確な結果を確実に提供するための信頼できる方法として選択されています。
Find your assay ›
TaqMan Assays の価値を探索
実証済みの性能
20 年にわたり実証済みの性能を備えた TaqMan Assays は、お客様の実験結果に信頼性を提供します。 
特異性
先進のプライマー/プローブ配列の設計基準に、MGB プローブを組み合わせて強化することで、お客様の実験結果の信頼性に必要とされる特異性および再現性をお届けします。お客様の実験結果は、非特異的な増幅産物に結合した蛍光由来や、相同性の高い遺伝子または偽遺伝子の増幅ではない、標的配列の増幅から得られます。
感度
TaqMan プローブに付加した非蛍光クエンチャー (NFQ) はバックグラウンドを最小化します。実績ある基準に基づいた PCR プライマーおよびプローブのデザインが増幅効率を最大化します。より優れた感度および精度が得られることで、存在するコピー数が少なくても信頼できる形でターゲットを検出できます。
再現性
ウェル、実施日、ラボ、製造ロットが異なっても、高精度で再現性の高い結果が得られます。
幅広いダイナミックレンジ 
1 回の実験で数コピーから数百万コピーまでのターゲット分子を検出します。さまざまな実験系において広範囲の発現量の検出に対応します。
高い増幅効率 
全ての TaqMan Gene Expression Assays が 100% (±10%) の PCR 効率を示します。比較 Ct (ΔΔCt) 法を使用しても信頼できる定量結果を提供します。
使いやすさ 
全てのアッセイは、共通のサーマルサイクル条件で使用します。あらゆるアッセイは 1 枚のプレートでランできます。装置のプログラミングエラーを回避します。
包括的なアッセイ情報 
購入前にプローブのおおよその設計箇所がわかるゲノムマッピングデータが確認できます。
設計済み遺伝子発現アッセイの最大のセレクション
180 万種類を超える設計済みアッセイから選択可能で、アッセイデザインや最適化に要する労力を省けるため、コストの削減につながります。
  • RefSeq データベースに登録されているヒト、マウス、およびラットの遺伝子をほぼ全てカバーするアッセイ
  • 30 種類以上の生物種および病原体の遺伝子に対応
  • 1 つの転写産物あたり複数の領域に設計しており、ヒト遺伝子においてはほぼ全てのエクソンジャンクションをまたがるようにプローブを用意しているアッセイ 
  • マウスおよびラット用の系統ニュートラルなアッセイ
  • カスタムアッセイ設計サービスを提供
柔軟なフォーマット
お客様のあらゆる研究ニーズに合わせて種々のフォーマットおよび構成からお選びいただけます。シングルターゲットから数千のサンプルまで幅広く対応する TaqMan Assay フォーマットを取り揃えています。
シングルチューブ
  • 導入価格が低い
  • フレキシブル
  • どんなタイプのリアルタイム PCR 装置にも対応
384-ウェルマイクロ流体カード
  • 1 反応当たりのコストが低い
  • 中規模から大規模なプロジェクトに最適
  • Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Flex & 12K Flex,ViiA™ 7、および 7900HT Fast リアルタイム PCR システムに対応
96 ウェルプレート
  • 中小規模のプロジェクトに最適
  • 反応セットアップの簡便さと柔軟性の適度なバランス
  • 96 ウェルタイプのリアルタイム PCR 装置に対応
OpenArray™ プレート
  • 1 反応当たりのコストを最小に抑え大規模プロジェクトに最適
  • 究極のスループット
  • QuantStudio 12K Flex リアルタイム PCR システムに対応
カスタムフォーマットサービスは、96ウェルまたは 384 ウェルプレートの TaqMan Array カードおよび OpenArray プレートにおいてご利用いただけます。
保証された性能
弊社は、全ての設計済み TaqMan Assay を保証します。弊社は、お客様の研究目標の達成を支援することをお約束します。また、弊社の設計済み TaqMan プライマーおよびプローブのセットが高品質かつ簡便なリアルタイム PCR 製品のベンチマークとして確立されることを確信しています。弊社にとって、お客様に弊社のゲノムツールのご購入にご満足いただき、確信を持ってご利用いただくことが重要なことです。そのため、全ての設計済み TaqMan Assay について、下記を保証しております:
  • 高品質—ロット間で再現性のある結果が得られる高品質な製造
  • 高性能—優れた感度、特異性、および精度
  • 内容—世界で最良かつ最大規模の検証済みアッセイデザインパイプラインを用いた、プライマーおよびプローブのセットの最大のコレクション
  • 結果—信頼できるデータを取得可能
設計済み TaqMan Assay の性能がこれらの仕様を満たさない場合は、無償にて交換いたします。詳細な情報、および保証に関する全文書および条件については、こちらをご覧ください。thermofisher.com/taqmanguarantee
アッセイを検索する ›