QuantStudio® 5 リアルタイムPCRシステム
プロトコールの管理や 標準化をサポート
QuantStudio® 5 リアタイムPCRシステムは、プロトコールの管理や標準化を行うことができます。より高度な性能と機能を必要としているお客様に最適なシステムです。ビルトインのセキュリティ機能によって、システムの利用者の制限やワークフローを管理を容易にします。Webブラウザ、もしくはデスクトップPCで提供される解析ソリューションは、データの管理やアクセスを簡単にし、お客様が必要とする優れたパフォーマンスを提供します。
QuantStudio® 5 リアルタイムPCRシステムは、96ウェルスタンダード(0.2 mL)、Fast 96ウェル(0.1 mL)、及び384ウェルの3つのフォーマットを提供しています。
(Fast 96ウェルと384ウェルシステムは、まだ販売しておりません。)
すぐに実験をスタート—工場出荷時に光学系のキャリブレーションが行われているので、装置を箱から出して設置したら、すぐに実験を開始できます。
プロトコールの標準化をサポート—システムの利用者や実験プロトコール・テンプレートの管理、クオリティコントロールのフィードバック機能、さらにデータの品質を担保する消耗品のトレーサビリティを提供します。また、MIQE ガイドラインに対応するRDML 形式(Real-time data markup language)で、データをエクスポートすることができます。
貴重な実験時間の短縮を— VeriFlex™ ブロックを搭載し、16ウェル×6分割で温度制御が可能です。また、Fast モードのランは、最短30 分以内で終了します。
優れた性能と信頼できるデータを—光源として白色LEDを採用し、励起および蛍光フィルターを6枚ずつ搭載し、最大21色の蛍光を検出できるOptiFlex®技術は、精度の高い実験データを提供します。(384ウェルシステムの、励起および蛍光フィルターは5枚で、検出チャンネルは5色です。)
QuantStudio®5 リアルタイムPCRシステムは、タッチスクリーンの操作性を改良し、モバイルデバイスの様な斬新なオペレーションを提供します。そして、「Thermo Fisher Cloud」によって、Webブラウザから簡単にデータにアクセス・解析することができます。
- いつでも、世界中のどこからでも、リモートモニタリングがデータの解析が可能
- PCの性能には依存せず、パワフルな解析環境を提供
- クラウド上でデータを安全に保管
- 簡単に世界中の共同研究者とデータをシェア
Amazon Web Services® を利用して提供している「Thermo Fisher Cloud」は、256-bit の暗号化と物理的安全保護により、あなたのデータを安全に保護します。
| Repair Center service plans | On-site service plans | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Service plans at a glance | Applied Biosystems® Repair Center Support Plus | Applied Biosystems® Repair Center Support Plus Care | Applied Biosystems® Maintenance Plus | Applied Biosystems® Assurance | Applied Biosystems® Complete |
| On-site response time | Target 2 business days* | Guaranteed 2 business days* | Guaranteed next business day* | ||
| Scheduled on-site planned maintenance (PM) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Remote diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parts, labor, and travel for repair included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Computer repair and replacement included | Yes | Yes | 10% discount optional add-on in selected regions | Yes | Yes |
| Priority access to Tech Support Mon–Fri, 8 a.m.—5 p.m. local time |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Priority access to Remote Service Engineer | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Requalification post-PM and critical repairs | Yes | ||||
| Field Application Scientist consultation | Yes | ||||
| Loaner instrument issued during repair (Repair Center plans only) | Yes | Yes | |||
*Instrument Management not available in all regions.