Search
QuantStudio 1リアルタイムPCRシステムは、低価格で高品質の製品をお求めのユーザーに最適なベーシック装置で、初心者にも熟練したユーザーにも適しています。8.5インチのインタラクティブタッチスクリーンと、最適化されたのプロトコルテンプレートを備えているため、セットアップが容易です。
最大100 μLの反応をランでき、シングルプレックス反応でわずか1.5倍の遺伝子発現量差を検出し、Fastモードのを使用して約40分で結果を提供します。QuantStudio 1システムは、サーモフィッシャーサイエンティフィックのクラウドベースプラットフォームであるConnectも装備しているため、ランをリモートでリアルタイムにモニタリングしたり、高度なデータセットを数分で解析したり、またデータの安全な保存が可能で、結果をチーム内や世界中の共同研究者とオンラインで共有できます。
QuantStudio 1システムには、すべてのQuantStudioシステムに共通の機能に加えて、以下の特長も提供します:
FAM/SYBR Green、VIC、JUN/ROX色素にキャリブレーションされた3種類のフィルター
もっとも一般的に使用されている3種類の励起および蛍光フィルターを提供:FAM、VIC、ROX
最適化済みのプロトコルテンプレートは、初心者ユーザーのトレーニングを最小化
データへのアクセス、解析、および共有がいつでもどこでも可能
| カテゴリー | 項目 | 内容 |
フォーマット | 固定ブロック |
|
効率と生産性 | 小設置面積 |
|
マルチプレックス | 3 | |
リモートモニタリングおよびWi-Fi接続 |
| |
クラウド対応 |
| |
直感的に操作できるタッチスクリーン |
| |
自動化対応 | ||
寸法 | 40☓27☓50 cm(高さ☓幅☓奥行) | |
稼働時間の最大化 | ||
簡単なメンテナンスを実現する最小限のキャリブレーション |
| |
サポート |
| |
|
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。