cDNA合成に適した逆転写酵素(RT)の選択は、幅広いRNAインプット量から高収率のcDNAを得ることやRT-qPCRアッセイの改善にとても重要です。
一本鎖cDNA合成キットから最高のパフォーマンスを誇るcDNA除去ステップを含むマスターミックスまで、お客様の実験の用途に応じて製品を選択することができます。
お客様に最適なRT-qPCR用のcDNA合成キットは?
  今すぐ注文する 今すぐ注文する 今すぐ注文する
特長 高性能で便利な
RT-qPCR用cDNA合成
gDNA除去を含む高性能な
RT-qPCR用cDNA合成
スタンダードで使いやすい
リアルタイムPCR用cDNA合成
製品 SuperScript IV VILO™ Master Mix
SuperScript IV VILO™ Master Mix with ezDNase
High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
逆転写酵素 SuperScript IV SuperScript IV MultiScribe™ MuLV
最適な反応温度 50°C 50°C 37°C
反応時間
10 分 12 分(RT反応は10分、gDNA 除去は2分) 120 分
Rnase H活性の抑制 なし
プライマー Random primers & Oligo(dT)20 Random primers & Oligo(dT)20 Random primers
gDNA除去ステップ No Yes No
プロトコール Download protocol Download protocol Download protocol
他のRT-PCR用cDNA合成キット
Resources
Video: Overcoming RT-qPCR challenges