MiniAmp Thermal Cyclers
通常の PCR、高性能–
安全な遠隔アクセスのためのクラウド対応
Applied Biosystems technology の MiniAmp Plus Thermal Cycler および MiniAmp Thermal Cycler は、実績のある信頼性を元に、ルーチンの PCR 用に設計されました。MiniAmp サーマルサイクラーは、わずか幅 7.5 インチ(19 cm)とコンパクトに設計され、価格はエントリーレベル、あらゆるラボに最適です。
資料請求・デモ依頼  機器ツアー
MiniAmp Plus サーマルサイクラーと MiniAmp サーマルサイクラーの主な違いはブロックです。MiniAmp サーマルサイクラーは等温ブロックを備え、MiniAmp Plus サーマルサイクラーは PCR を最適化するための VeriFlex ブロックにアップグレードすることが可能です。
MiniAmp Plus サーマルサイクラー
VeriFlex ブロック (96 ウェル、0.2 mL)
PCR を簡単に最適化するための3つの独立温度ゾーン
MiniAmp Plus Thermal Cycler
MiniAmp サーマルサイクラー
Isothermal ブロック (96 ウェル、0.2 mL)
基本的な PCR を行うための均一ブロック温度
MiniAmp Thermal Cycler
VeriFlex ブロックを用いた正確な PCR 最適化
VeriFlex ブロックは、PCR を最適化するためのより優れたグラジエントアプローチを提供します。3 つのゾーンが独立して制御されるため、最適化温度が正確に制御されます。
  • 最適なアニーリング温度を正確に測定します
  • 標準的なグラジエントサイクラーにしばしばみられる推測を排除するのに有用です
  • 同じ PCR ランにおいて、異なるアニーリング温度で最大 3 回の反応を実行することにより、時間を短縮できます
  • インキュベーターとしてサーマルサイクラーを使用してください。正確な温度制御の利点を活かすことができます。
VeriFlex 技術による正確な PCR 最適化
MiniAmp サーマルサイクラーへの安全な遠隔アクセスで生産性を高めてください
MiniAmp サーマルサイクラーはクラウド対応機器なので、Thermo Fisher Connect を用いて安全なプライベートアクセスが可能です。いつでもどこからでも、モバイルデバイスやデスクトップコンピューターで以下のことができます。
  • プロトコルの設計および共有
  • 機器のスケジュール化
  • 実行(ラン)の開始または停止
  • 実行状態の確認
アカウントには無料の 10 GB の空き容量があり、簡単にセットアップできます。
クイックセットアップを表示
Store 保存
どこからでもプロトコルを設計でき、実行レポートの維持管理は簡単です。
デスクトップコンピューターやモバイルデバイス上でプロトコルを作成し、安全なパーソナルクラウドアカウントに保存します。実行の準備を終えたら、機器からまたは遠隔操作でサーモフィッシャーに接続し、起動させます。毎回実行後、便利なことに、実行レポートはアカウントに保存されます。
Store
iPhone scrolled
Store モニタリング
実行状態および機器のアベイラビリティをリアルタイムで確認します
機器接続遠隔モニタリングアプリをダウンロードして、以下のことを行ってください。
  • 機器のアベイラビリティを確認する
  • 機器のスケジュール化
  • 実行状態の確認
Store 共有
プロジェクトフォルダおよびプロトコルへの任意アクセス
キャンパス上や世界中の Thermo Fisher Connect ユーザーと、プロトコルやその他のファイルを共有してください。その共有は、簡単、便利で、最も高いレベルのプライバシー基準によって守られます。
Share
 サーモフィッシャー接続についての詳細情報 ›
For 安心なことに、Thermo Fisher クラウドは業界標準の高いセキュリティを有するため、作業の安全性が維持されます。アマゾンウェブサービス(AWS)とパートナー契約を結び、頑健なプラットフォームを提供しています。
Applied Biosystems PCR plastics
Applied Biosystems PCR プラスチック
AApplied Biosystems プラスチック製消耗品は、お客様の実験ニーズを満たすよう開発されたフォーマットで、PCR および qPCR のパフォーマンスを最大限に引き出します。すべてのプラスチック製消耗品は、Applied Biosystems 機器での使用における適合性および性能が実証されています。一貫した、精度の高い結果を提供します。
MiniAmp Plus サーマルサイクラーと MiniAmp サーマルサイクラーの主な違いはブロックです。MiniAmp サーマルサイクラーは等温ブロックを備え、MiniAmp Plus サーマルサイクラーは PCR を最適化するための VeriFlex ブロックにアップグレードすることが可能です。
MiniAmp Plus サーマルサイクラー
VeriFlex ブロック (96 ウェル、0.2 mL)
PCR を簡単に最適化するための3つの独立温度ゾーン
MiniAmp Plus Thermal Cycler
MiniAmp サーマルサイクラー
Isothermal ブロック (96 ウェル、0.2 mL)
基本的な PCR を行うための均一ブロック温度
MiniAmp Thermal Cycler
VeriFlex ブロックを用いた正確な PCR 最適化
VeriFlex ブロックは、PCR を最適化するためのより優れたグラジエントアプローチを提供します。3 つのゾーンが独立して制御されるため、最適化温度が正確に制御されます。
  • 最適なアニーリング温度を正確に測定します
  • 標準的なグラジエントサイクラーにしばしばみられる推測を排除するのに有用です
  • 同じ PCR ランにおいて、異なるアニーリング温度で最大 3 回の反応を実行することにより、時間を短縮できます
  • インキュベーターとしてサーマルサイクラーを使用してください。正確な温度制御の利点を活かすことができます。
VeriFlex 技術による正確な PCR 最適化
MiniAmp サーマルサイクラーへの安全な遠隔アクセスで生産性を高めてください
MiniAmp サーマルサイクラーはクラウド対応機器なので、Thermo Fisher Connect を用いて安全なプライベートアクセスが可能です。いつでもどこからでも、モバイルデバイスやデスクトップコンピューターで以下のことができます。
  • プロトコルの設計および共有
  • 機器のスケジュール化
  • 実行(ラン)の開始または停止
  • 実行状態の確認
アカウントには無料の 10 GB の空き容量があり、簡単にセットアップできます。
クイックセットアップを表示
Store 保存
どこからでもプロトコルを設計でき、実行レポートの維持管理は簡単です。
デスクトップコンピューターやモバイルデバイス上でプロトコルを作成し、安全なパーソナルクラウドアカウントに保存します。実行の準備を終えたら、機器からまたは遠隔操作でサーモフィッシャーに接続し、起動させます。毎回実行後、便利なことに、実行レポートはアカウントに保存されます。
Store
iPhone scrolled
Store モニタリング
実行状態および機器のアベイラビリティをリアルタイムで確認します
機器接続遠隔モニタリングアプリをダウンロードして、以下のことを行ってください。
  • 機器のアベイラビリティを確認する
  • 機器のスケジュール化
  • 実行状態の確認
Store 共有
プロジェクトフォルダおよびプロトコルへの任意アクセス
キャンパス上や世界中の Thermo Fisher Connect ユーザーと、プロトコルやその他のファイルを共有してください。その共有は、簡単、便利で、最も高いレベルのプライバシー基準によって守られます。
Share
 サーモフィッシャー接続についての詳細情報 ›
For 安心なことに、Thermo Fisher クラウドは業界標準の高いセキュリティを有するため、作業の安全性が維持されます。アマゾンウェブサービス(AWS)とパートナー契約を結び、頑健なプラットフォームを提供しています。
Applied Biosystems PCR plastics
Applied Biosystems PCR プラスチック
AApplied Biosystems プラスチック製消耗品は、お客様の実験ニーズを満たすよう開発されたフォーマットで、PCR および qPCR のパフォーマンスを最大限に引き出します。すべてのプラスチック製消耗品は、Applied Biosystems 機器での使用における適合性および性能が実証されています。一貫した、精度の高い結果を提供します。
サービス
Applied Biosystems サーマルサイクラーには、受賞歴のあるサービスオプションを提供できます。
サービスプラン
  • 迅速な交換 により、計画外の機器ダウンタイムによる中断を最小限に抑えます。
  • グローバル修理センター は、使用可能時間を最大限にし、優れた性能を達成するための費用対効果の高い方法を提供します。
ご利用可能なさらなるサービス
弊社のエンジニアに貴施設での温度適格性評価の実施を依頼してください。また、機器サービスに連絡して温度検証ツールを購入し、ご自身で適格性評価を実施することもできます。