ProcartaPlex アッセイ
少ないサンプル量で、より多くのバイオマーカーをプロファイル
Invitrogen ProcartaPlexマルチプレックスイムノアッセイでは、25~50 µLの血漿、血清、細胞培養上清、その他の体液サンプルに含まれる標的タンパク質を80種類まで同時に検出、定量できるLuminex xMAP(マルチアナライトプロファイリング)技術を使用します。本技術は、マルチプレックスなELISA様アッセイにおいて、異なる色素で標識した各ターゲットの補足ビーズを使用します。ProcartaPlexイムノアッセイは、従来のサンドウィッチELISAと同じ時間、かなり少ないサンプル量で、80回分のアナライトをプロファイルできます。
ProcartaPlexマルチプレックスイムノアッセイでは、お客様の研究全体を通じた高い再現性の確保を保証する、特有のパネルを作成できます。
※カスタムパネルをご希望の方は、下の「Select or configure panels now」のボタンから進み、最後に「Request Quote for Custom Panel」のボタンで内容をお送りください。弊社テクニカルサポートのスタッフが、内容を確認の上、ご連絡させていただきます。
- 使いやすさとスループットを向上させる磁気ビーズフォーマット
- 90%以上のProcartaPlexアッセイが組み合わせ可能
- 弊社のELISAアッセイとの高い相関(R2>0.9)
- プレックスサイズによらない拡張性と再現性
- 65種までのアナライトの定量を可能にする最も大きなパネル
- カルタヘナ法非該当(ProcartaPlexカルタヘナ法非該当に関する宣誓書 )
ProcartaPlexマルチプレックスパネル
マルチプレックスパネルは、単一サンプル中の複数ターゲットを定量マルチプレックス解析するための磁気ビーズを用いた、生物学的あるいは疾患的に定義されたプレ構成パネルです。 ProcartaPlexイムノアッセイでは、6種類の動物種(ヒト、マウス、ラット、サル、ブタ、イヌ)にわたる多様なフォーマットが利用できます。
パネルの特徴
- 生物学的、疾患的に定義された一般的なアナライトのパネルのバラエティから選択できます。
- 血漿、血清、その他の体液、そして細胞培養上清といったサンプル中に分泌されたバイオマーカーを定量的に測定できます。
- 設計されたパネルをそのままアッセイに使用する場合は“コンビニエンス (convenience)”パネルを、一方で別々のパネルを組み合わせたり、ProcartaPlexシンプレックスビーズと組み合わせたり、アッセイをカスタマイズする場合には“設計可能 (configurable)”パネルを選択してください。
- 別の方法として、お客様独自のカスタムマルチプレックスパネルを作成したい場合には、ProcartaPlexBasicキット(アナライト以外のProcartaPlexアッセイに必要な試薬類を含む)と併せてシンプレックスキット を個別に購入できます。
- 選択したパネルは "Platinum" あるいは "High-Sensitivity" フォーマットでも利用できます(後のセクションを参照)。
ヒト組み合わせ可能パネル
他の組み合わせ可能パネルやシンプレックスキットとの組み合わせが可能な製品です。使用前に検出抗体(50X)の希釈が必要です。アッセイには1バイアル以上のビーズと検出抗体が必要です。
ヒトパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine/Chemokine/Growth Factor 45-Plex Human Panel 1 | EPX450-12171-901 | BDNF, EGF, Eotaxin, FGF-basic, GM-CSF, GROα, HGF, IFNγ, IFNα, IL-1RA, IL-1β, IL-1α, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, LIF, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, NGFβ, PDGF-BB, PLGF, RANTES, SCF, SDF1α, TNFα, TNFβ, VEGF-A, VEGF-D |
Cytokine&Chemokine 34-Plex Human Panel 1A | EPX340-12167-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-1α, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α, TNFα, TNFβ |
Cytokine 25-Plex Human Panel 1B | EPX250-12166-901 | GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, TNFα, TNFβ |
Inflammation 20-Plex Human Panel | EPX200-12185-901 | E-Selectin, GM-CSF, ICAM-1, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, P-セレクチン, TNFα |
Th1/Th2&Chemokine 20-Plex Human Panel 1 | EPX200-12173-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12 p70, IL-13, IL-18, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α, TNFα |
Th1/Th2&Cytokine 18-Plex Human Panel 1C | EPX180-12172-901 | GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-18, IL-31, TNFα, TNFβ |
Th1/Th2/Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine 18-Plex Human Panel | EPX180-12165-901 | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, TNFα |
Th9/Th17/Th22/Treg&Chemokine 16-Plex Human Panel 1 | EPX160-12175-901 | Eotaxin, GROα, IL-8, IL-9, IL-10, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27,IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α |
Cytokine 1C&Chemokine 16-Plex Human Panel 1 | EPX160-12176-901 | Eotaxin, GROα, IFNα, IL-1α, IL-1RA, IL-7, IL-8, IL-15, IL-31, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α, TNFβ |
Th9/Th17/Th22/Treg&Cytokine 14-Plex Human Panel 1C | EPX140-12174-901 | Eotaxin, GROα, IL-8, IL-9, IL-10, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27,IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α |
Immuno-Oncology Checkpoint 14-Plex Human Panel | EPX14A-15803-901 | BTLA, CD28, CD80, CD137, CD27, CD152, GITR, HVEM, IDO, LAG-3, PD-1, PD-L1, PD-L2, TIM-3 |
Growth Factor 11-Plex Human Panel | EPX110-12170-901 | BDNF,NGFβ, EGF, FGF-basic, HGF, LIF, PDGF-BB, PlGF, SCF, VEGF-A, VEGF-D |
Th1/Th2 Cytokine 11-Plex Human Panel | EPX110-10810-901 | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, IL-13, IL-18, TNFα |
Chemokine 9-Plex Human Panel 1 | EPX090-12187-901 | Eotaxin, GROα, RANTES, IL-8, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, SDF1α |
Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine 7-Plex Human Panel | EPX070-10817-901 | IL-9, IL-10, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27 |
Cytokine 7-Plex Human Panel 1C | EPX070-10010-901 | IFNα, IL-1α, IL-1RA, IL-7, IL-15, IL-31, TNFβ |
Essential Th1/Th2 Cytokine 6-Plex Human Panel | EPX060-10009-901 | IFNγ, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, TNFα |
MMP 5-Plex Human Panel 1 | EPX050-10015-901 | MMP-1, MMP-7, MMP-8, MMP-12, MMP-13 |
Essential 4-Plex Human Panel 2 | EPX040-10008-901 | IL-8, IL-1β, IL-10, IL-17A |
MMP 3-Plex Human Panel 2 | EPX030-10829-901 | MMP-2, MMP-3, MMP-9 |
ヒトコンビニエンスパネル
ビーズと検出抗体それぞれ1バイアルずつをプレミックスします。パネルは他のProcartaPlexアッセイと組み合わせることができません。
ヒトパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Immune Monitoring 65-Plex Human Panel | EPX650-10065-901 | APRIL, BAFF, BLC, CD30, CD40L, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, FGF-2, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, Groα, HGF, IFNα, IFNγ, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-18, IL-1α,IL-1β, IL-2, IL-20, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-2R, IL-3, IL-31, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IP-10, I-TAC, LIF, MCP-1, MCP-2, MCP-3, M-CSF, MDC, MIF, MIG, MIP1α, MIP-1β, MIP-3α, MMP-1,NGFβ, SCF, SDF-1α, TNFβ, TNFα, TNF-R2, TRAIL, TSLP, TWEAK, VEGF-A |
Cytokine/Chemokine/Growth Factor Convenience 45-Plex Human Panel 1 | EPXR450-12171-901 | BDNF, EGF, Eotaxin, FGF-basic, GM-CSF, GROα, HGF, IFNγ, IFNα, IL-1RA, IL-1β, IL-1α, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, LIF, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, NGFβ, PDGF-BB, PLGF, RANTES, SCF, SDF1α, TNFα, TNFβ, VEGF-A, VEGF-D |
Cytokine&Chemokine Convenience 34-Plex Human Panel 1A | EPXR340-12167-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-1α, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α, TNFα, TNFβ |
TNF Superfamily 15-Plex Human Panel | EPX150-15801-901 | 4-1BBL, APRIL, BAFF, CD30L, EDA-1, FasL, GITRL, CD40L, NGFβ, TNFα, TNFβ, LIGHT, RANKL, TRAIL, TWEAK |
TNF Receptor Superfamily 12-Plex Human Panel | EPX120-15802-901 | Fas (APO), CD27, CD30, CD40, 4-1BB , DR6, GITR, HVEM, TNF-R1, TNF-R2, TRAIL-R1,TRAIL-R2 |
Metabolism/Obesity 9-Plex Human Panel 2 | EPX09A-15804-901 | C-ペプチド, コルチゾール, FGF-23, GLP-1, グレリン, インスリン, PYY, レプチン, レジスチン |
Graft Versus Host Disease 8-Plex Human Panel | EPX080-15814-901 | CD30, グランザイムA, HGF, IL-2R (CD25), KRT18, ST2/IL33R, シンデカン, TNF RI |
Myokine 8-Plex Human Panel | EPX080-12186-901 | BDNF, IL-1RA, IL-10, IL-15, IL-6, IL-8, LIF, TNFα |
Antibody Isotyping 7-Plex Human Panel | EPX070-10818-901 | IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, IgA, IgM |
Coagulation 6-Plex Human Panel 1 | EPX060-10824-901 | 第XI因子, 第XII因子, 第XIII因子, アンチトロンビン, プロトロンビン, CRP |
Metabolism/Obesity 5-Plex Human Panel 1 | EPX050-15805-901 | アディポネクチン, ICAM-1, NGAL, ZAG, RBP4 |
Coagulation 4-Plex Human Panel 3 | EPX040-10825-901 | 第IX因子, プロテインS, プロテインC, vWF |
Coagulation 3-Plex Human Panel 2 | EPX030-10823-901 | 第V因子, 第VII因子, 第VIII因子 |
マウス組み合わせ可能パネル
他の組み合わせ可能パネルやシンプレックスキットとの組み合わせが可能な製品です。使用前に検出抗体(50X)の希釈が必要です。アッセイには1バイアル以上のビーズと検出抗体が必要です。
マウスパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine&Chemokine 36-Plex Mouse Panel 1A | EPX360-26092-901 | ENA-78, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, GROα, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15/IL-15R, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28, IL-31, IP-10, LIF, MCP-1, M-CSF, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Cytokine&Chemokine 26-Plex Mouse Panel 1 | EPX260-26088-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Th1/Th2&Chemokine 20-Plex Mouse Panel 1 | EPX200-26090-901 | Eotaxin, GROα, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, IL-13, IL-18, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Th1/Th2/Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine 17-Plex Mouse Panel | EPX170-26087-901 | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, TNFα |
Th9/Th17/Th22/Treg&Chemokine 15-Plex Mouse Panel | EPX150-26089-901 | IL-10, IL-17A, IL-22, IL-23, IL-27, IL-9, GROα, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, Eotaxin |
Th1/Th2 Cytokine 11-Plex Mouse Panel | EPX110-20820-901 | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, IL-13, IL-18, TNFα |
Cytokine 10-Plex Mouse Panel 1B | EPX100-26091-901 | ENA-78, G-CSF, IFNα, IL-1α, IL-3, IL-15/IL-15R, IL-28, IL-31, LIF, M-CSF |
Chemokine 9-Plex Mouse Panel 1 | EPX090-20821-901 | GROα, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, Eotaxin |
Essential 8-Plex Mouse Panel 2 | EPX080-20832-901 | IL-1β, IL-10, IL-17A, GROα, MCP-1, MIP-2, MIP-1α, MIP-1β |
Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine 6-Plex Mouse Panel | EPX060-20822-901 | IL-9, IL-10, IL-17A, IL-22, IL-23, IL-27 |
Essential Th1/Th2 Cytokine 6-Plex Mouse Panel | EPX060-20831-901 | IFNγ, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, TNFα |
マウスコンビニエンスパネル
ビーズと検出抗体それぞれ1バイアルずつをプレミックスします。パネルは他のProcartaPlexアッセイと組み合わせることができません。
マウスパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine&Chemokine Convenience 36-Plex Mouse Panel 1A | EPXR360-26092-901 | ENA-78, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, GROα, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15/IL-15R, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28, IL-31, IP-10, LIF, MCP-1, M-CSF, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Cytokine&Chemokine Convenience 26-Plex Mouse Panel 1 | EPXR260-26088-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Antibody Isotyping 7-Plex Mouse Panel 2 | EPX070-20816-901 | IgG1, IgG2b, IgG2c, IgG3, IgA, IgE, IgM |
Antibody Isotyping 7-Plex Mouse Panel | EPX070-20815-901 | IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgE, IgM |
Myokine 5-Plex Mouse Panel | EPX050-20833-901 | IL-10, IL-15/IL-15R, IL-6, LIF, TNFα |
IFN alpha/IFN beta 2-Plex Mouse Panel | EPX020-22187-901 | IFNα, IFN β |
イヌパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine/Chemokine/Growth Factor 11-Plex Canine Panel 1 | EPX11A-50511-901 | IFNγ, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 p40, MCP-1, NGFβ, SCF, TNFα, VEGF-A |
ブタパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine&Chemokine 9-Plex Porcine Panel 1 | EPX090-60829-901 | IL-1 β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p40, IFNα, IFNγ, TNFα |
ラット組み合わせ可能パネル
他の組み合わせ可能パネルやシンプレックスキットとの組み合わせが可能な製品です。使用前に検出抗体(50X)の希釈が必要です。アッセイには1バイアル以上のビーズと検出抗体が必要です。
ラットパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine&Chemokine 22-Plex Rat Panel | EPX220-30122-901 | IL-1α, G-CSF, IL-10, IL-17A, IL-1β, IL-6, TNFα, IL-4, GM-CSF, IFNγ, IL-2, IL-5, IL-13, IL-12p70, Eotaxin, GROα, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-2, RANTES |
Th Complete 14-Plex Rat Panel | EPX140-30120-901 | L-1 α, IL-1 β, GM-CSF, G-CSF, IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A/CTLA-8, TNFα |
Chemokine 8-Plex Rat Panel | EPX080-30121-901 | GROα, MCP-1, MIP-1α, RANTES, Eotaxin, IP-10, MCP-3, MIP-2 |
ラットコンビニエンスパネル
ビーズと検出抗体それぞれ1バイアルずつをプレミックスします。パネルは他のProcartaPlexアッセイと組み合わせることができません。
ラットパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Antibody Isotyping 6-Plex Rat Panel | EPX060-30123-901 | IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgA, IgM |
Kidney Toxicity 5-Plex Rat Panel 1 | EPX050-30124-901 | KIM-1, オステオポンチン, TFF3, VEGF-A, カルビンディン |
Kidney Toxicity 5-Plex Rat Panel 2 | EPX050-30125-901 | アルブミン, クラスタリン, シスタチン, NGAL, TIMP-1 |
サル組み合わせ可能パネル
他の組み合わせ可能パネルやシンプレックスキットとの組み合わせが可能な製品です。使用前に検出抗体(50X)の希釈が必要です。アッセイには1バイアル以上のビーズと検出抗体が必要です。
サルパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine/Chemokine/Growth Factor 37-Plex NHP Panel | EPX370-40045-901 | BDNF, BLC, Eotaxin, FGF-2, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-1RA, IL-2, IL-23, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, NGF β, PDGF-BB, sCD40L, SCF, SDF-1α, TNFα, VEGF-A, VEGF-D |
Cytokine&Chemokine 30-Plex NHP Panel | EPX300-40044-901 | BLC, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A /CTLA-8, IL-18, IL-1RA, IL-2, IL-23, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, sCD40L, SDF-1α, TNFα |
Th 14-Plex NHP Panel | EPX140-40040-901 | IFNγ, IL-12p70, IL-13, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, TNFα, GM-CSF, IL-18, IL-10, IL-17A, IL-23 |
Chemokine 10-Plex NHP Panel | EPX100-40041-901 | IL-8, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, Eotaxin, SDF-1α, BLC, I-TAC, MIG |
Growth Factor 7-Plex NHP Panel | EPX070-40043-901 | BDNF, FGF-basic, PDGF-BB, SCF, VEGF-A, VEGF-D, NGFβ |
Cytokine 6-Plex NHP Panel 1B | EPX060-40042-901 | G-CSF, IFNα, IL-1RA, IL-15, IL-7, CD40L |
サルProcartaPlexシンプレックスキットの交叉性チャート
製品番号 | アナライト | Chim- panzee (チンパンジー) |
Afr. gr. monkey (アフリカミドリザル) |
Ba-boon(ヒヒ) | Cyno- molgus (カニクイザル) |
Pigtail macaque (ブタオザル) |
Rhesus monkey (アカゲザル) |
Mar- moset (マーモセット) |
Squirrel monkey (リスザル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPX01A-42032-901 | アディポネクチン | +++ | N.T. | + | + | N.T. | ++ | - | - |
EPX01A-42116-901 | BDNF | +++ | ++ | + | + | + | ++ | + | + |
EPX01A-42147-901 | BLC/CXCL13 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | + |
EPX01A-40239-901 | CD40L | +++ | + | +++ | - | - | +++ | +++ | + |
EPX01A-42120-901 | Eotaxin | +++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
EPX01A-42074-901 | FGF-2 | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-42001-901 | G-CSF | +++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + |
EPX01A-40283-901 | GM-CSF | +++ | +++ | + | +++ | + | + | + | + |
EPX01A-42027-901 | グランザイムB | +++ | - | - | - | - | - | - | - |
EPX01A-40201-901 | ICAM-1 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-40216-901 | IFNα | ++ | - | + | ++ | - | ++ | ++ | - |
EPX01A-40228-901 | IFNγ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-40224-901 | IL-1β | +++ | + | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-40642-901 | IL-10 | +++ | + | + | + | - | + | ++ | + |
EPX01A-42090-901 | IL-12p40 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-40238-901 | IL-12p70 | +++ | ++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ |
EPX01A-40231-901 | IL-13 | +++ | + | +++ | + | +/- | ++ | +/- | +/- |
EPX01A-42089-901 | IL-15 | +++ | ++ | ++ | ++ | + | +++ | +++ | + |
EPX01A-42017-901 | IL-17A | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + |
EPX01A-42160-901 | IL-17F | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
EPX01A-40267-901 | IL-18 | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
EPX01A-42080-901 | IL-1RA | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | +/- |
EPX01A-40221-901 | IL-2 | +++ | - | - | - | - | - | + | + |
EPX01A-42023-901 | IL-23 | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-40225-901 | IL-4 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-40278-901 | IL-5 | +++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | - |
EPX01A-40213-901 | IL-6 | +++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +/- | +/- |
EPX01A-40237-901 | IL-7 | +++ | - | ++ | ++ | - | +++ | +++ | + |
EPX01A-40204-901 | IL-8 | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +/- | +/- |
EPX01A-40284-901 | IP-10 | +++ | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
EPX01A-42124-901 | I-TAC | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01B-40281-901 | MCP-1 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +/- | +/- |
EPX01A-42125-901 | MCP-3 | + | + | + | + | + | + | +++ | + |
EPX01A-42127-901 | MIF | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-40285-901 | MIG | +++ | + | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-42029-901 | MIP-1α | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ |
EPX01A-42030-901 | MIP-1β | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-42117-901 | NGFβ | +++ | + | ++ | - | - | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-42033-901 | PAI-1 | +++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ | ++ |
EPX01A-42071-901 | PDGF-BB | +++ | ++ | +++ | +++ | +/- | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-40287-901 | RANTES | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-42040-901 | レジスチン | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ | +/- |
EPX01A-42137-901 | SCF | + | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | + | ++ | + |
EPX01A-42138-901 | SDF-1α | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | +/- |
EPX01A-42139-901 | TGFα | ++ | + | + | + | + | - | - | + |
EPX01A-40249-901 | TGFβ1 | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
EPX01A-40223-901 | TNFα | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + |
EPX01A-40202-901 | TNFβ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | - | - |
EPX01A-42004-901 | TRAIL | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
EPX01A-40232-901 | VCAM-1 | +++ | +/- | +/- | - | +/- | - | - | - |
EPX01A-40277-901 | VEGF A | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
EPX01A-42076-901 | VEGF D | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | ++ | N.T. |
N.T.=未試験
シンプレックスビーズセットは、個々のアナライトを検出するための磁気ビーズセットです。これらの製品はProcartaPlexパネルのカスタム化を向上させるためにデザインされています。一方、複数個のProcartaPlexシンプレックスビーズセットは、アッセイに必要な試薬類を含むProcartaPlex Basicキットを用いて使用、または組み合わせ可能です。
ProcartaPlex基本キット
製品番号 | 基本キット | 概要 |
---|---|---|
EPX010-10420-901 | ヒト基本キット | ProcartaPlexシンプレックスアッセイに必要な試薬類(アッセイ希釈液、洗浄バッファー、PE標識ストレプトアビジン、プレート)を含む |
EPX010-40420-901 | Non-Human Primate Basic Kit | ProcartaPlexシンプレックスアッセイに必要な試薬類(アッセイ希釈液、洗浄バッファー、PE標識ストレプトアビジン、プレート)を含む |
EPX010-20440-901 | Mouse Basic Kit | ProcartaPlexシンプレックスアッセイに必要な試薬類(アッセイ希釈液、洗浄バッファー、PE標識ストレプトアビジン、プレート)を含む |
EPX010-50515-901 | Canine Basic Kit | ProcartaPlexシンプレックスアッセイに必要な試薬類(アッセイ希釈液、洗浄バッファー、PE標識ストレプトアビジン、プレート)を含む |
EPX010-60460-901 | Porcine Basic Kit | ProcartaPlexシンプレックスアッセイに必要なターゲット非特異的試薬類(アッセイ希釈液、洗浄バッファー、PE標識ストレプトアビジン、プレート)を含む |
EPX010-30420-901 | Rat Basic Kit | ProcartaPlexシンプレックスアッセイに必要な試薬類(アッセイ希釈液、洗浄バッファー、PE標識ストレプトアビジン、プレート)を含む |
PlatinumキットおよびPlatinumパネルは、血清や血漿サンプル由来のマトリクスの影響を克服するためにデザインされており、スパイク実験や希釈実験における回収率が改善できます。血清および血漿サンプルは、様々な成分を含んだ複雑なマトリクスです。この複雑性はサイトカイン類の読み取りを妨害するマトリクス効果を引き起こします(スパイク実験における回収率や希釈実験における直線性の低下)。私たちはこういったマトリクスやマルチプレックスの問題を克服するため、マトリクスタイプ特異的なサンプル希釈液を開発し、従来のELISAと同等の高性能な仕様を達成しました。血清や血漿サンプルの希釈のために新しく開発したこの代替マトリクスは、スパイク実験や希釈実験において70~130%の回収率を得ることができるProcartaPlex Platinumキットに含まれています。
Platinum基本キット
製品番号 | 名前 | 概要 |
---|---|---|
EPXP010-10421-901 | Platinum Basic Kit for Plasma Samples | Platinum ProcartaPlexシンプレックスアッセイに必要な、抗原スタンダード、血漿アッセイ希釈液、検出抗体希釈液、コントロール、洗浄バッファー、PE標識ストレプトアビジン、プレートを含む |
EPXP010-10422-901 | Platinum Basic Kit for Serum Samples | Platinum ProcartaPlexシンプレックスアッセイに必要な、抗原スタンダード、血清アッセイ希釈液、検出抗体希釈液、コントロール、洗浄バッファー、PE標識ストレプトアビジン、プレートを含む |
Platinumパネル
カタログNo. | 名前 | 抗原 |
---|---|---|
EPXP420-10200-901 | Platinum ProcartaPlex Panel 1 (42plex) | BDNF, Eotaxin (CCL11), GM-CSF,GROα (KC/CXCL1), HGF, IFNα, IFNγ, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A (CTLA-8), IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8 (CXCL8), IL-9, IL-20, IL-21, IP-10, LIF, MCP-2, MIP-1α (CCL3),MIP-1β (CCL4), Osteoprotegerin (OPG),PDGF-BB, PECAM-1, Pセレクチン, RANTES (CCL5), SCF, TNFα, TNF-RII, tPA, TSLP, VEGF-A, VEGF-D |
EPXP130-10100-901 | Platinum ProcartaPlex Panel 2 (13plex) | IFNγ, GM-CSF, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A (CTLA-8), IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 (CXCL8), TNFα |
ProcartaPlex高感度アッセイは、細胞培養上清、血漿、血清サンプルなどにおいて、LLOQs(定量下限)よりも10倍低い濃度域で違いを測定するためにデザインされたものであり、全てのアナライトをフェムトグラムで検出できます。従来のマルチプレックスイムノアッセイの検出限界を克服しています。
ProcartaPlex高感度パネル
高感度パネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
9-Plex Human Panel, High Sensitivity |
EPXS090-12199-901 | IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12 p70, IL-17A, TNFα |
5-Plex Mouse Panel, High Sensitivity |
EPXS050-22199-901 | IFNγ, IL-2, IL-4, IL-6, TNFα |
Human high sensitivity simplex kits
シンプレックス製品番号 | アナライト | 定量上限* (pg/mL) |
定量下限* (pg/mL) |
アッセイ間 %CV |
アッセイ内 %CV |
---|---|---|---|---|---|
EPXS010-10283-901 | GM-CSF | 7330 | 1.80 | <10 | <10 |
EPXS010-10228-901 | IFNγ | 260 | 0.31 | <10 | <10 |
EPXS010-10224-901 | IL-1β | 1330.0 | 0.32 | <10 | <10 |
EPXS010-10221-901 | IL-2 | 490 | 0.44 | <10 | <10 |
EPXS010-10225-901 | IL-4 | 560 | 0.86 | <10 | <10 |
EPXS010-10278-901 | IL-5 | 2720 | 0.66 | <10 | <10 |
EPXS010-10213-901 | IL-6 | 2850 | 1.03 | <10 | <10 |
EPXS010-10204-901 | IL-8 | 890 | 0.22 | <10 | <10 |
EPXS010-10215-901 | IL-10 | 750.0 | 0.18 | <10 | <10 |
EPXS010-10238-901 | IL-12p70 | 3090.0 | 0.75 | <10 | <10 |
EPXS010-12017-901 | IL-17A | 1030.0 | 0.25 | <10 | <10 |
EPXS010-10281-901 | MCP-1 | 650 | 0.16 | <10 | <10 |
EPXS010-10223-901 | TNFα | 1390 | 0.45 | <10 | <10 |
Mouse high sensitivity simplex kits
シンプレックス製品番号 | アナライト | 定量上限* (pg/mL) |
定量下限* (pg/mL) |
アッセイ間 %CV |
アッセイ内 %CV |
---|---|---|---|---|---|
EPXS010-20606-901 | IFNγ | 1250.0 | 0.31 | <10 | <10 |
EPXS010-20601-901 | IL-2 | 1820.0 | 0.44 | <10 | <10 |
EPXS010-20613-901 | IL-4 | 3530.0 | 0.86 | <10 | <10 |
EPXS010-20603-901 | IL-6 | 4230.0 | 1.03 | <10 | <10 |
EPXS010-20607-901 | TNFα | 1830.0 | 0.45 | <10 | <10 |
*最初のロットで測定
ProcartaPlex high sensitivity basic kits
シンプレックスキット単独で、あるいは他のシンプレックスキットと組み合わせて使用する場合には、バッファー試薬とプレートが必要です。ProcartaPlex Human および Mouse High Sensitivity Basic Kitsは、アッセイに必要な全てのサポート試薬を含みます。
製品番号 | 概要 |
---|---|
EPXS010-10420-901 | ProcartaPlex Human High Sensitivity Basic Kit |
EPXS010-20440-901 | ProcartaPlex Mouse High Sensitivity Basic Kit |
ProcartaPlexアッセイに関するサポート
ProcartaPlexサプリメンタル製品
特製の希釈液、バッファー、サプリメントProcartaPlexアッセイ用のPE標識ストレプトアビジン、マグネットやプレートウォッシャーなどの付属設備をお求めください。
ProcartaPlexイムノアッセイ文献リスト
ProcartaPlexイムノアッセイの使用が引用されている査読付きジャーナルを年代順に並べたリストを参照ください。
ProcartaPlex Analyst 1.0 ソフトウェア
マルチプレックス解析ソフトウェアの特徴をご覧ください。ソフトはProcartaPlexキットおよびパネルの購入と共に無料でダウンロードできます。
カスタム Luminex アッセイ
Luminexシステムでの検出によるマルチプレックスアッセイをデザインされる場合は、ProcartaPlex Mix&Matchアッセイオプションをご使用ください。お客様のデザインに応じたカスタムブレンドおよび最適パネルを、私たちがどのように提供するかをご覧ください。
マルチプレックスプロトコル
ProcartaPlex 384-ウェルプロトコル
ProcartaPlex追加プロトコル
関連リソース