Element Crystal hex
Curium • Actinide Rare Earth
Symbol: Cm
Date of discovery: 1944
Name origin: Pierre and Marie Curie
Appearance: unknown
Discoverer: G.T. Seaborg
Obtained from: man-made
Melting point: 1613 K
Boiling point: 3383 K
Density[kg/m3]: 13510
Molar volume: 18.05 × 10-6 m3/mol
Protons/Electrons: 96
Neutrons: 151
Shell structure: 2,8,18,32,25,9,2
Electron configuration: [Rn]5f76d17s2
Oxidation state: 3
Crystal structure: hexagonal
Although second in the series of the transuranium elements, curium was actually the third element in the series to be discovered. The element was first synthesized in 1944 and made in its elemental form for the first time in 1951. There are very few commercial applications for curium, but it may be useful in radioisotope thermoelectric generators in the future. The isotope curium-242 can generate about 2 watts of thermal energy per gram and is used in pacemakers, remote navigational buoys, and in space missions. If curium enters the body, it can be very destructive because it accumulates in bone tissue, which then destroys bone marrow and stops red cell formation. The element is named after the spouses Marie and Pierre Currie, who are recognized for discovering radium.
Curium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de inclinação para medições ARXPS
  • Fonte de íons de modo duplo para recursos de perfil de profundidade expandida
  • Análise de isolantes
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
K-Alpha XPS
  • Espectroscopia de área selecionável
  • Monocromador microfocalizado
  • Espectroscopia de estado químico de alta resolução
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopia de alta sensibilidade
  • XPS com raios X não monocromáticos
  • Analisador de energia hemisférica de 180 graus
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Fix for left nav
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
a ciência dos materiais
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.