Element Crystal orth
Protactinium • Actinide Rare Earth
Symbol: Pa
Date of discovery: 1917
Name origin: Greek protos
Appearance: unknown
Discoverer: Fredrich Soddy
Obtained from: fission of uranium, thorium, plutonium
Melting point: 1873 K
Boiling point: unknown
Density[kg/m3]: 15370
Molar volume: 15.18 × 10-3 m3/mol
Protons/Electrons: 91
Neutrons: 140
Shell structure: 2,8,18,32,20,9,2
Electron configuration: [Rn]7s25f26d1
Oxidation state: 5
Crystal structure: orthorhombic
This dangerously toxic element belongs to the actinide group. It is one of the most expensive and rarest naturally-occurring elements found primarily in pitchblendes and ores from Zaire. Protactinium is an alpha-emitter and poses as a hazardous threat, similar to plutonium. The element was isolated for the fist time in 1934 by A. V. Grosse. In 1961, the United Kingdom Atomic Energy Authority was able to produce 125 grams of 99.9 percent pure protactinium which processes about sixty tons of waste material – a supply of the element that would last for many years to come.
Protactinium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de inclinação para medições ARXPS
  • Fonte de íons de modo duplo para recursos de perfil de profundidade expandida
  • Análise de isolantes
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
K-Alpha XPS
  • Espectroscopia de área selecionável
  • Monocromador microfocalizado
  • Espectroscopia de estado químico de alta resolução
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopia de alta sensibilidade
  • XPS com raios X não monocromáticos
  • Analisador de energia hemisférica de 180 graus
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Fix for left nav
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
a ciência dos materiais
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.