オリゴDNA概算価格表
合成
スケール
1塩基あたりの
価格
鎖長 精製 修飾 価格
50 nmol 60円 20 mer 脱塩(+0円) なし(+0円) 1,200円
50 nmol 60円 20 mer カートリッジ(+800円) なし(+0円) 2,000円
50 nmol 60円 30 mer HPLC(+7,000円) なし(+0円) 8,800円
50 nmol 60円 30 mer HPLC(+7,000円) リン酸化(+8,000円)
16,800円
※納期と受注時間の詳細につきましてはこちらをご覧ください。
基本価格表(※全国どこでも送料無料)
基本価格表(※全国どこでも送料無料) <合成オリゴ>
合成
スケール*1
1塩基あたりの価格 精製追加料金
脱塩 カートリッジ精製 HPLC精製*2 PAGE精製*3
50 nmol 60 円 0 円 800 円 7,000 円 7,500 円
200 nmol 120 円 0 円 800 円 7,000 円 10,000 円
1 µmol 500 円 0 円 3,000 円 12,000 円 12,000 円
*1 合成スケールは、合成開始時の容量を意味します。
 塩基数、配列等によって合成物の容量は変化します。保証値はこちらをご覧ください。
*2 HPLC精製は65塩基以下のオリゴDNAのみ承ります。
*3 PAGE精製の納期は、海外合成になりますので約3週間かかります。
バリューオリゴ(スタンダードコース)
合成スケール*1 一本あたりの価格
脱塩  
40 nmol*2 1000 円
・7-30塩基まで、ミックス塩基可。
*1 合成スケールは、合成開始時の容量を意味します。
*2 50n molスケールと同じ保証収量です。
※バリューオリゴは未修飾、脱塩グレードのみの対応になります。
合成オリゴ(プレートタイプ)
スケール 1塩基あたり
の価格
精製
グレード
合成
可能領域
納入形態
50 nmol 40 円 脱塩/
カートリッジ精製
7~80 塩基 TE溶液(100uM)
200 nmol 80 円 脱塩/
カートリッジ精製
7~80 塩基 TE溶液(500uM)
★多本数の発注をご検討のお客様には別途、お見積をいたします。
精製グレードは脱塩またはカートリッジ精製の対応が可能です。
カートリッジ精製をご希望の場合は、別途お問合わせ下さい。
1プレート(24本)以上からの受注となります。
基本溶媒:TEバッファー (オプション)超純水 など
基本納入形態:ディープウェルプレート (オプション)ハーフプレートまたはマイクロプレート
品質管理:トリチル基モニタリング、キャピラリー電気泳動(CE)やマススペクトル分析、OD260測定
修飾追加料金
修飾 50 nmol 200 nmol 1 μmol
5'-アミン化*1, *2 6,000円/オリゴ 8,000円/オリゴ 10,000円/オリゴ
5'-チオール - 14,000円/オリゴ 23,000円/オリゴ
5'-リン酸化*2 8,000円/オリゴ 10,000円/オリゴ 12,000円/オリゴ
5'-ビオチン化*1, *2 8,000円/オリゴ 10,000円/オリゴ 15,000円/オリゴ
5'-蛍光
(HEX, TET, 6-FAM)
10,000円/オリゴ 12,000円/オリゴ 15,000円/オリゴ
5'-蛍光
(フルオレセイン)
8,000円/オリゴ 10,000円/オリゴ 15,000円/オリゴ
5'-ROX*6 - 13,000円/オリゴ 29,000円/オリゴ
5'-TAMRA*6 - 13,000円/オリゴ 29,000円/オリゴ
5'-Texas Red*6
5'-Texas Red-X*6
- 7,000円/オリゴ 30,000円/オリゴ
5'-Alexa*6
350、405、430、488、514、532、546、555、
568、594、633、647、660、680、700、750
10,000円/オリゴ 13,000円/オリゴ 18,000円/オリゴ
5'-DyLight™5、3*6 12,000円/オリゴ 15,000円/オリゴ 23,000円/オリゴ
5'-DyLight547、647 10,000円/オリゴ 13,000円/オリゴ 18,000円/オリゴ
3'-アミン化*1,*4 5,000円/オリゴ 8,000円/オリゴ -
3'-リン酸化*4 7,000円/オリゴ 10,000円/オリゴ 12,000円/オリゴ
3'-チオール*3,*6 - 14,000円/オリゴ -
3'-ビオチン化*1,*4 8,000円/オリゴ 10,000円/オリゴ 18,000円/オリゴ
デオキシイノシン*5 1,800円/ヶ所 1,800円/ヶ所 2,500円/ヶ所
デオキシウラシル*5 3,000円/ヶ所 3,000円/ヶ所 4,000円/ヶ所
S化塩基 (S-オリゴ)*5 700円/ヶ所 1,000円/ヶ所 1,600円/ヶ所
ミックス塩基 無料
*1 これらの修飾に関する特許を所有する湧永製薬(株)の許諾の下に合成・販売しております。
*2 カートリッジ精製でのご注文は承っておりません。
*3 HPLC精製品のみ、末端チオールの保護基なし(-SH、脱保護処理あり)、保護基あり(-SSR、脱保護処理なし)を選択できます。脱塩及びカートリッジ精製品は保護基あり(-SSR、脱保護処理なし)での出荷のみとなります。
*4 カートリッジ精製品は65mer以下のみの取り扱いとなります。
*5 1塩基の価格は基本価格に追加価格を加えたものとなります。
 例えば、50 nmol、脱塩でのデオキシイノシンの価格は 60円 + 1,800円 = 1,860円/ヶ所となります。
*6 HPLC精製のみの取り扱いとなります。
*7 S化塩基をご注文の際、3´末端は構造上S化出来ません。配列を選択される際、3´末端の塩基は、ACGTのいずれかをご指定下さい。
また、5´末端を修飾される際、その修飾基と5´末端の塩基の間もS化の選択が出来ます。全塩基S化を選択される際等、S化の選択の有無を別途お申し付け下さいますよう、お願い致します。
<S化塩基記号対応表>
酸化塩基
A
C
G
T
S化塩基
F
O
E
Z
その他の修飾につきましては、当社カスタムプライマーチームまでお問い合わせ下さい。
ご要望、お問い合わせは下記までお願いします。
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
オーダーサポート カスタムプライマー受注担当
TEL:03-6832-6980(音声ガイダンスの後2)
FAX:03-6832-9585
E-mail:jpprimerorder@invitrogen.com