Search
반도체 소자 불량의 해결은 제조 수율 향상, 비용 절감, 전반적인 최종 검사 실패 최소화를 위해 매우 중요합니다. 그러나 반도체 설계가 점점 더 복잡해짐에 따라 고장 분석 워크플로우에서 고장과 결함(예: 개방, 금속 단락, 누출)을 분리하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.
Optical fault isolation (OFI)는 다양한 광학 기술(광자 방출, 정적 레이저 자극 등)을 사용하여 소자 불량의 원인을 찾는 전기적 고장 분석의 한 유형입니다.
여기에는 정적(static) 및 동적(dynamic) OFI가 모두 포함될 수 있습니다.
| Static OFI 기술 | Dynamic OFI 기술 |
|---|---|
| Optical beam Induced resistance change (OBIRCH) | Laser voltage imaging (LVI) |
| Optical beam induced current (OBIC) | Laser Voltage Probing (LVP) |
| Light induced voltage alteration (LIVA) | Laser voltage tracing (LVT) |
| Thermally induced voltage alteration (TIVA) | Laser-assisted device alteration (LADA) |
| Static photon emission (PEM) | Soft defect localization (SDL) |
| Dynamic photon emission (PEM) |
일반적으로 이러한 기술을 통해 사용자는 전기적 활성 장치의 성능을 분석하고 장치 고장을 일으키는 심각한 결함을 찾을 수 있습니다. 이러한 결함을 이해한 다음 제조 공정에서 제거하는 것은 현대적인 제조(fab) 공정이 높은 수율과 수익성으로 운영되는데 있어 매우 중요합니다.
Thermo Fisher Scientific은 Meridian 제품군의 일부로 다양한 광학적 고장 분리 시스템을 제공합니다. 여기에는 위의 모든 OFI 기술이 포함되며 광자 방출 및 레이저 자극 애플리케이션을 위한 시스템을 포괄합니다. Meridian 제품군은 반도체 장치의 전기적 결함 위치를 파악하기 위한 비용 효율적인 고감도 솔루션으로 구성되어 있으며, 특히 Thermo Fisher Scientific 포트폴리오의 다른 분석 워크플로우 및 솔루션과 결합할 때 강력한 성능을 발휘합니다. 자세한 내용을 보려면 아래의 해당 제품 페이지를 클릭하십시오.
고성능 반도체 장치의 제조에 필요한 실행 가능한 솔루션과 설계 방법을 확인하기 위한 고급 전자 현미경 검사, 집속 이온빔 및 관련 분석 기법.
당사에서는 다양한 반도체 응용 분야와 장치의 생산성을 높이고 수율을 높일 수 있도록 설계된 결함 분석, 계측 및 공정 관리를 위한 고급 분석 기능을 제공합니다.
반도체 장치 구조가 점점 복잡해짐에 따라 숨겨진 장애 유발 결함이 더 많아지고 있습니다. 당사의 차세대 워크플로우는 사용자가 수율, 성능, 신뢰성에 영향을 미치는 미세한 전기 문제를 로컬화하고 특성을 분석하는 데 도움을 줍니다.
지속적인 소비자 수요는 더 작고 빠르며 저렴한 전자 장치를 만들도록 촉진합니다. 그 생산은 광범위한 반도체 및 디스플레이 장치를 이미지화, 분석 및 특성 분석하는 고생산성 기기 및 워크플로우에 의존합니다.
정전기 방출(ESD)에 민감한 소자를 식별하려면 모든 ESD 관리 계획이 필요합니다. 당사는 기기 적격성 요건을 충족할 수 있도록 완벽한 테스트 시스템 제품군을 제공합니다.
전력 장치는 주로 전력 장치 아키텍쳐 및 레이아웃의 결과로서 오류를 국지화를 위한 고유한 과제를 제기합니다. 저희의 전력 장치 분석 도구와 워크플로우는 작동 조건에서 오류 위치를 빠르게 찾고 물질 특성 분석, 인터페이스, 장치 구조에 대한 정밀하고 고처리량의 분석을 제공합니다.
반도체 장치가 축소되고 복잡해짐에 따라 새로운 설계와 구조를 필요로 하게 되었습니다. 고생산성의 3D 분석 워크플로우는 장치 개발 시간을 단축하고 수율을 극대화할 수 있으며, 장치가 산업의 향후 요구 사항에 부합되도록 보장합니다.