Notas de la versión: Diciembre de 2023
La versión 5.0, compilación 8616 de HCS Studio corrige varios errores generales, mientras que mantiene la función EurekaScan Finder lanzada anteriormente para los instrumentos CX7 LED Pro y CX7 LZR Pro, que permite múltiples escaneos automatizados dirigidos con mayor ampliación en función de criterios e información que se encuentra en magnificaciones más bajas. Los cambios clave para la compilación 8616 se enumeran a continuación, mientras que las notas de la versión de software completas con ilustraciones están disponibles a través del enlace de descarga que aparece a continuación. 
¡IMPORTANTE! Revise las siguientes instrucciones de instalación antes de actualizar el software.
Para CX5, CX7, CX7LZR, Toolbox, y View
Corrección de errores de clave
  • El enfoque automático predeterminado ahora está activado en el menú Configuración de enfoque automático
  • Se ha activado el restablecimiento del enfoque según el factor de forma actual
  • Descripción de la placa en tiempo real habilitada en la pestaña Adquisición
  • Límites de escaneo ahora visibles en Características de escaneo y Límites
  • Ventana de Adquisición habilitada con la función de zoom
  • Adquirir solo el protocolo activado como parte de los protocolos seleccionados actualmente
  • Se han actualizado los ajustes predeterminados de la configuración del ensayo
Instrucciones de descarga e instalación del software
Aunque solo el instalador del instrumento contiene la nueva funcionalidad de pintura de células, recomendamos descargar y actualizar cualquier instrumento, toolbox (cliente) y/o PC con View (vista) a esta última compilación para obtener toda la funcionalidad, facilidad de uso y corrección de errores. 
Por favor ver todo. ¡IMPORTANTE!! Notas a continuación.
¡IMPORTANTE! Se recomienda encarecidamente a los clientes que creen un punto de restauración del sistema antes de continuar con la instalación del software siguiente. Esto le permitirá retroceder en caso de problemas durante o después de la instalación. 
Si está en un PC con Windows 10, esto se puede encontrar de manera más eficiente haciendo clic en las ventanas de búsqueda y escribiendo “restaurar”. Si está en un PC con Windows 7, esto se hace buscando “restauración del sistema”.
¡IMPORTANTE! Si actualiza el software existente, debe tener HCS Studio versión 3.0 (compilación 8141 o posterior) para que la instalación se realice correctamente. Si tiene una versión anterior, póngase en contacto con HCStechnicalsupport@thermofisher.com para obtener orientación sobre cómo continuar.
¡IMPORTANTE! La configuración de idioma de su PC debe estar establecida en inglés (Estados Unidos) antes de la instalación.
¡IMPORTANTE! Si está utilizando una base de datos independiente (no en una Store), debe seguir los pasos descritos en las secciones “Si utiliza el modo independiente” en el PDF vinculado (a continuación) o arriesgarse a perder sus protocolos y factores de formulario.
¡IMPORTANTE! Si está utilizando actualmente el servidor SQL integrado (mini-store), póngase en contacto con el soporte técnico de HCS en HCStechnicalsupport@thermofisher.com antes de la instalación para obtener ayuda con la reconexión a esta base de datos después de la instalación del software.
¡IMPORTANTE! La sección Calibración de desviación de Objective XY de las siguientes instrucciones solo se aplica a aquellos clientes que deseen utilizar la funcionalidad Eureka Scan Finder y que no hayan realizado esta calibración antes. La calibración de la compensación de XY del objetivo no debe realizarse en instrumentos CX5.
El proceso de instalación y calibración posterior le llevará entre 1 y 2 horas completar en el instrumento. Se puede acceder al conjunto completo de instrucciones de descarga e instalación para HCS Studio 5.0, compilación 8616 a través del siguiente enlace.
Si tiene problemas con la descarga o la instalación, póngase en contacto con:
Soporte para el hardware de HCA