トレーニング付き 実験スターターパック
これから実験系を立ち上げる方におすすめです!
一連の実験を行えるようにワークフローに沿って必要な試薬をまとめました。また、実験の原理やトラブルシューティングのほか、実際に手を動かして進め方を学ぶトレーニングを合わせたパッケージになっています。
はじめての方でも、時間とコストを節約して効率よく実験系を立ち上げることができます。
ゲノム編集、iPS作成、ウェスタンブロッティングの各製品をラインアップしています。
※PDFをダウンロードいただき、詳細をご確認ください。
お申し込みからトレーニングまでの流れ
※トレーニング受講者の人数はスターターパックひとつあたり二人までとなります。
※レーニング開催場所は原則として弊社オフィス(東京都港区芝浦)になります。
※トレーニングで使用する試薬は別途弊社でご用意いたします。
Western Blottingスターターパック
細胞ライセート調製にはじまり、タンパク質定量からバンド検出までを行うためのおすすめの試薬がセットになっています。
高感度な化学発光検出のための試薬セットと手軽な発色検出のための試薬セットをラインアップしています。
ワークフロー(化学発光用または発色用試薬セット)
ワークフロー(化学発光用または発色用試薬セット)
特長
  • 細胞溶解とタンパク質定量も含めた一連のワークフロー
  • 従来法から最新機器を用いた迅速法まで説明したマニュアルが付属
  • 化学発光用セットと発色用セットをラインアップ
Ordering information
ウェスタンブロッティング化学発光検出スターターパック
製品番号:A31791JP/価格:¥235,000
ウェスタンブロッティング発色検出スターターパック
製品番号:A31792JP/価格:¥197,000
おすすめ関連製品
iPSスターターパック
繊維芽細胞からiPS細胞の作製を行うための一連の試薬がセットになっています。
Episomal Vectorによるリプログラミング、マーカー染色、継代、培養まで行うリプログラミング用試薬セットとiPS細胞培養用試薬セットの2種類をご用意しています。
ワークフロー(リプログラミング用試薬セット)
ワークフロー(リプログラミング用試薬セット)
特長
  • 手軽で異種由来成分の混入がないノンフィーダーシステム
  • 週末の培地交換が不要なGibco™ Essential 8™ Flex培地を採用
  • マーカー染色用試薬も含有
  • リプログラミングから培養まで行うセットと培養のみを行うセットをラインアップ
Ordering information
iPSリプログラミングスターターパック
製品番号:A31795JP/価格:¥511,000
iPS培養スターターパック
製品番号:A31796JP/価格:¥321,000
おすすめ関連製品
ゲノム編集スターターパック
CRISPR/Cas9システムを用いたゲノム編集用試薬セットです。
In vitro転写したガイドRNAをCas9タンパク質(またはCas9 mRNA)と導入するT7 Strigns用試薬セット、およびCRISPR/Cas9の発現ベクターを導入するORF Vector用試薬セットをラインアップしています。
ワークフロー(T7 Strings用試薬セット)
ワークフロー(T7 Strings用試薬セット)
特長
  • これからCRISPRシステムでゲノム編集を行う方に最適なキット
  • 変異導入効率の確認やシーケンスによる変異確認のステップも含むセット
  • CRISPR/Cas9システムだけでなくTALsシステムも含めたゲノム編集概論の講義付き
Ordering information
ゲノム編集T7 strings スターターパック
製品番号:A31794JP/価格:¥462,000
ゲノム編集ORF vector スターターパック
製品番号:A31793JP/価格:¥383,000
  構成品
編集 GeneArt CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit
トランスフェクション Lipofectamine 3000 Reagent
Opti-MEM Ⅰ Reduced Serum Media
変異率検出 Geneart Genomic Cleavage Detection Kit
シークエンス TOPO TA vector
AmpliTaq Gold 360 Master Mix
付属品 トレーニング + 日本語マニュアル
おすすめ関連製品