Search
Los microARN (miARN) son moléculas de ARN cortas, altamente conservadas y no codificantes que existen de forma natural en los genomas de las plantas y los animales. Los miARN contienen entre 17 y 27 nucleótidos y regulan la expresión del ARN mensajero (ARNm) postranscripcional, normalmente mediante un enlace a la región 3' no traducida (RNT 3') de la secuencia de ARNm complementaria, lo que se refleja en una represión traduccional y una reducción génica. Los estudios han demostrado que los miARN regulan miles de genes codificadores de proteínas humanas, lo que indica que son «reguladores maestros» de muchos procesos biológicos importantes.
| Nuevo diseño para minimizar efectos inespecíficos | Químicas de última generación para reducir al mínimo los efectos inespecíficos | Con modificación química para una buena eficacia | Químicas de última generación para ofrecer la máxima eficacia | |
|---|---|---|---|---|
| Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora | |
| Precursores Pre-miR | mirVana miRNA Mimics | Inhibidores Anti-miR | Inhibidores de miARN mirVana | |
| Función | Imitar los miARN endógenos | Imitar los miARN endógenos | Inhibir los miARN endógenos | Inhibir los miARN endógenos |
| Base de datos de contenido | Cobertura del 100 % de miRBase v 15* | Cobertura del 100 % de miRBase v 21** | Cobertura del 100 % de miRBase v 15* | Cobertura del 100 % de miRBase v 21** |
| Sistema del modelo | In vitro | In vitro e in vivo | In vitro | In vitro e in vivo |
| Muestras cubiertas | Humano, ratón y rata (otras especies: uso de herramienta personalizada) | Humano, ratón y rata (otras especies: uso de herramienta personalizada) | Humano, ratón y rata (otras especies: uso de herramienta personalizada) | Humano, ratón y rata (otras especies: uso de herramienta personalizada) |
| Herramienta de diseño personalizada | Diseñe sus mimetizadores de miARN personalizados | Diseñe sus mimetizadores de miARN personalizados | Diseñe sus inhibidores de miARN personalizados | Diseñe sus inhibidores de miARN personalizados |
| Bibliotecas de miARN | Bibliotecas prediseñadas o personalizadas | Bibliotecas diseñadas o personalizadas | Bibliotecas diseñadas o personalizadas | Bibliotecas diseñadas o personalizadas |
| Núm. de cat. recomendado | AM17100: Precursor de miARN Pre-miR de 5 nm | 4464066: Mimetizador de miARN mirVana™ de 5 nM | AM17000: Inhibidor Anti-miR de 5 nm | 4464084: Inhibidor de miARN mirVana™ de 5 nM |
Se requieren herramientas especiales para efectuar análisis precisos y sensibles de miARN. Ofrecemos una amplia cartera de productos con soluciones completas para realizar perfiles de expresión de miARN o una cuantificación o validación dirigida.
| Controles, personalizaciones y bibliotecas de miARN | Aislamiento de ARN pequeño y miARN | Análisis de miARN basado en PCR en tiempo real | Micromatrices de miARN y ARN no codificante |
|---|---|---|---|
Diseño y planificación experimental de miARN
¿Necesita ayuda con su investigación de miARN? Póngase en contacto con nosotros para hacer una consulta o pedir un presupuesto hoy mismo.
Si tiene cualquier pregunta sobre productos o pedidos, póngase en contacto con nosotros en RNAiresearcher@lifetech.com
Nuestro centro de aprendizaje ofrece una visión general de la regulación epigenética de la expresión génica, así como las consideraciones que conforman la base del flujo de trabajo de investigación. Más información acerca de: