복잡한 분석, 간편한 해답! C-IC 의 기본부터 실전까지! Thermo Scientific Cindion C-IC 런칭 웨비나
  • 방송일시: 2025년 6월 19일(목) 오후 2시~3시
  • 참여방법: 행사 2일 전 이메일로 발송되는 YouTube 송출 링크를 통해 라이브 시청
석유화학, 반도체, 환경 분야에서 점점 더 다양해지는 분석 요구와 강화되는 규제 대응. 이제는 기존 방식만으로는 부족합니다.
Thermo Fisher Scientific의 최신 분석 플랫폼, C-IC (Combustion-Ion Chromatography) 시스템이 그 해답이 될 수 있습니다.
Cindion 시스템은 고온 연소와 흡수 방식으로 복잡한 매트릭스를 효과적으로 제거하고,
자동화된 워크플로로 할로겐, 황, AOF 등 문제 성분들을 빠르고 정확하게 분석할 수 있도록 설계되었습니다.
이번 웨비나에서는 C-IC의 핵심 기술과 실제 산업 적용 사례를 통해 지금 왜 C-IC가 주목받고 있는지, 우리 분석 환경에 어떤 혁신을 줄 수 있는지 직접 확인해보실 수 있습니다.
분석 효율을 높이고 싶은 모든 분께, 강력히 추천하는 이번 웨비나에서, 차세대 분석 솔루션을 가장 먼저 만나보세요!
온라인으로 진행되는 이번 강연에 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.
발표주제
시간  주제
14:00 - 14:50 복잡한 분석, 간편한 해답! Cindion 연소 이온 크로마토그래피로 만나는 차세대 할로겐/황 분석 솔루션
복잡한 시료와 까다로운 분석 조건으로 고민 중이신가요?
산업 공정과 환경 분야 모두에서 복잡한 시료 매트릭스를 포함한 부식성 무기 성분 및 유기 불소 화합물의 고감도 정량 분석 수요가 증가함에 따라, 새로운 분석 플랫폼의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 측면에서 최근 주목받고 있는 연소 이온 크로마토그래피(C-IC) 시스템은 시료를 고온에서 연소시킨 후 생성된 가스를 수용액에 흡수시켜 분석함으로써, 복잡한 매트릭스를 효과적으로 제거하고 자동화된 방식으로 할로겐 및 황의 정성·정량 분석을 가능하게 합니다. Thermo Fisher Scientific 의 신제품, 연소 이온크로마토그래피 시스템 Cindion이 더 빠르고 정확한 분석, 낮은 유지 비용, 그리고 한 차원 높은 사용자 편의성을 약속합니다. 이번 웨비나에서는 C-IC의 기본 이론과 Cindion의 핵심 기술 및 애플리케이션 사례를 통해 보다 정확하고 효율적인 분석 플랫폼의 가능성을 확인할 수 있는 기회를 가져보세요.
14:50 - 15:00 Live Q&A
발표자
허재혁 책임 (크로마토그래피 & 질량분석기 사업부, IC Product Specialist)
허재혁 책임은 Thermo Fisher Scientific 크로마토그래피 & 질량분석기 사업부에서 이온 크로마토그래피(IC) 및 시료 전처리(Sample Preparation) 분야의 Product Specialist로 재직 중이며, 다양한 분석 경험과 전문 지식을 바탕으로 고객에게 최적화된 분석 솔루션을 제안하고 있습니다. 특히, 복잡한 시료 매트릭스에 대한 이온 분석, 부식성 무기 이온 및 유해물질 정량 등 다양한 산업 분야의 요구에 부합하는 맞춤형 분석 전략을 제공하고 있으며, 국내외 규제 기준에 부합하는 워크플로 개발과 기술 지원을 통해 고객의 분석 효율성과 품질 향상을 돕고 있습니다.
환경, 화학, 제약, 식품 등 폭넓은 산업 분야를 아우르며, IC 기술의 최신 트렌드 및 응용 사례를 현장에 효과적으로 알리는 역할을 수행하고 있습니다.
   신제품 하이라이트
생산성 향상을 위한, 새로운 분석 시스템,
Thermo Scientific™ Cindion™ 연소 이온 크로마토그래피 시스템
  • 석유 제품 내 부식성 물질 및 황 분석 : 저장 및 운송 설비의 손상을 유발할 수 있는 성분을 사전에 파악하여 보호합니다.
  • 수질 내 오염물질 스크리닝 : AOX 또는 PFAS의 경우 AOF를 측정하여, 수질 오염을 빠르고 효과적으로 측정할 수 있습니다.
  • 식품 포장재 및 소비재 내 유해 물질 모니터링 : 다양한 소비재 및 포장재에서 PFAS 및 기타 유해 화합물의 존재 여부와 농도를 정량 분석합니다.
  • 플라스틱 및 전자제품 내 규제 물질 검출 : 재활용 또는 폐기 과정에 영향을 줄 수 있는 플루오르화/브롬화 난연제 등 제한 물질을 신속하게 검출합니다.
  • 광산 시료 내 부식성 물질 평가 : 광석의 품질과 가치에 영향을 줄 수 있는 부식성 성분을 사전에 평가할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
    스페셜 이벤트!
  • 무엇이든 물어보세요!
C-IC 전문가에게 궁금한 것을 등록 시에 적어주세요!
선정되면 웨비나에서 직접 답변을 들으실 수 있으며, 소정의 선물도 드립니다!
  • Break & Brain Time!
웨비나 중에 가볍게 참여하는 퀴즈 타임! 참여만 해도 선물이!
웨비나 등록을 위해 다음 내용을 작성해 주세요.
*필수 입력란
C-IC에 대해 평소 궁금하셨던 점을 질문해주세요. 
(선택 항목) 기기 구매 예정이신 경우 체크해 주십시오.
개인정보 처리동의
본인은 아래 내용을 확인하고, 써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사에서 다음과 같이 본인의 개인정보를 수집, 이용, 제공, 국외 이전하는 것에 동의합니다.
[필수사항]
[필수] 1-A. 개인정보의 수집 및 이용 동의* [상세보기]
[선택] 1-B. 마케팅 목적 개인정보의 수집 및 이용 동의 [상세보기]
[선택] 2-A 개인정보의 국내 제3자 제공 [상세보기]
[선택] 2-B 개인정보의 국외 제3자 제공 동의 [상세보기]
[고지] 홍보 및 판매 권유 업무 위탁 고지 [상세보기]
마케팅 정보 수신에 동의하시는 경우, 수신 방법을 선택해 주십시오
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.