Search
En réponse à la nouvelle épidémie de coronavirus (SARS-CoV-2), Thermo Fisher Scientific a travaillé rapidement à la mise au point d’un kit de diagnostic multiplex PCR en temps réel pour permettre aux laboratoires cliniques et de santé publique de diagnostiquer rapidement la COVID-19 provoquée par l’infection au SARS-CoV-2.
*Bases de données GISAID et GenBank, en date du 7 mai 2021
Ce test utilise une conception multi-cible qui comprend un ciblage du gène S. Si un prélèvement présentant la mutation 69-70del du gène S est testé à l’aide du kit TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR, une négativation de la détection du gène S se produit. L’ECDC et la FDA américaine ont affirmé que ce modèle de détection peut aider à l’identification précoce du variant Alpha (B.1.1.7).
Vous êtes soucieux de l’impact des nouveaux variants sur les performances de vos tests COVID-19 ? Gardez l’esprit tranquille grâce aux tests TaqPath COVID-19 2.0.
Préparez-vous pour la grippe saisonnière avec le kit TaqPath COVID-19, Flu A/B, RSV Combo Kit, un test unique pour détecter le SARS-CoV-2, la grippe A/B et le virus respiratoire syncytial (VRS).
Les instruments suivants sont compatibles avec ce kit :
Sept types d’échantillons ont été validés. Ceux-ci nécessitent seulement un prélèvement de 200 à 400 μl d’échantillon.
| N° de catalogue # | Nom | Taille | Prix (EUR) | Quantité |
| A48067 | TaqPath™ COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit | 1000 reactions | Demander un devis | - |
| A51738 | TaqPath™ COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit | 100 reactions | Demander un devis | - |
L’utilisation prévue de cette méthode d’analyse peut varier. Pour consulter la méthode d’analyse approuvée dans votre région, reportez-vous aux instructions d’utilisation de votre produit.
This technical bulletin discusses a study conducted to determine the clinical performance of the TaqPath COVID‑19 CE‑IVD RT‑PCR Kit. The study compared results obtained with the Cobas SARS‑CoV-2 Test or the TaqPath COVID‑19 CE‑IVD RT‑PCR Kit from a total of 446 retrospective upper respiratory samples from patients of all ages.
![]() | Télécharger les instructions d’utilisation | Télécharger maintenant |
Réduisez votre temps d’analyse et d’interprétation et limitez le risque d’erreur d’interprétation de l’utilisateur grâce à notre logiciel d’interprétation COVID-19, édition CE-IVD. Ce logiciel convertit automatiquement les données d’analyse génétique en un rapport lisible.
Vous pouvez télécharger le logiciel d’interprétation COVID-19, édition CE-IVD, dès l’achat du kit. Les laboratoires suivant la méthode d’analyse agréée doivent suivre un cours en eLearning et réussir un examen à télécharger. Suivez les instructions ci-dessous pour obtenir le logiciel auprès de votre équipe d’assistance locale :
Les technologies de test PCR (réaction de polymérisation en chaîne) et RADT (test de détection antigénique rapide) sont utilisées pour détecter la COVID-19. Il est important de comprendre leurs points forts respectifs et comment leurs caractéristiques correspondent à votre scénario de test. Cette infographie utile résume leurs différences.
Découvrez l’infection à SARS-CoV-2 et la réplication de ce dernier, la progression et la propagation de la maladie de la COVID-19, ainsi que les types de tests COVID-19 et leur importance
Infographie : Des faits pour en savoir plus sur la biologie du SARS-CoV-2 et les tests COVID-19
Alors que nous continuons de répondre aux besoins en matière de détection d’agents pathogènes, la surveillance et la confirmation des mutations émergentes deviennent des pratiques de plus en plus courantes. Notre gamme de solutions de tests COVID-19 est conçue pour répondre à ces besoins.