임상 미생물 식별
임상적으로 중요한 균주 식별
필요에 맞는 생화학적, 면역학적, 자동 또는 반자동 미생물 식별 솔루션으로 적절한 환자 관리를 안내하십시오.
신뢰할 수 있는 미생물 검사 키트를 사용하여 혈청형을 판별하고, 응괴 인자를 검출하고, 여러 독성 물질을 구분하십시오. 생화학적 점적 검사, 식별 패널 및 소프트웨어로 장구균부터 포도구균까지 의학적으로 중요한 균주를 정확하게 식별하십시오. 빠르고 신뢰할 수 있는 ELISA 및 측방 유동 면역 분석으로 2차 검사와 불필요한 항생제 사용을 줄이고 적절한 치료를 안내하십시오. 유연하고 사용자 지정 가능한 솔루션으로 ID 및 항균제 감수성 검사를 자동화하십시오.
한 곳에서 정확하고 간단하고 빠르고 편리한 세균, 바이러스 및 진균 식별 검사를 수행할 수 있어 미생물 식별이 쉬워집니다.
주요 제품
임상 미생물 식별 제품 범주
더 쉽게 더 많은 작업을 수행하십시오. 전문가의 자동 미생물 식별 솔루션으로 전체 실험실 성능을 향상하면서 식별 워크플로 단계를 줄이십시오. Thermo Scientific™ Sensititre™ System은 모든 규모의 실험실에 적합한 유연하고 사용자 지정 가능한 검사 옵션을 제공하는 AST/ID(항균제 감수성 검사 및 식별) 검사의 리더입니다. 
4시간 내에 의학적으로 중요한 400여 개의 균주를 정확하게 식별하십시오. 기존의 수동 확정 ID 패널은 24~48시간 후에 결과를 제공하지만 Thermo Scientific™ RapID™ System은 효소 기술을 활용하여 4시간만에 결과를 제공합니다. 간단한 원 스텝 접종은 준비 시간을 줄이고 생산성을 극대화합니다.
슬라이드 및/또는 튜브 응집작용에 의한 혈청학적 식별에 사용할 수 있는 수백 가지 항혈청 균주 중에서 선택하십시오. 
호흡기 바이러스, 클라미디아, 헤르페스 및 엔테로바이러스의 검출 및 식별에 사용할 수 있는 직접 면역형광 검사로 항체를 시각화하십시오. 믿을 수 있고 판독하기 쉬운 결과로 신뢰도를 높이고 단계를 줄이고 소중한 실험 시간을 절약하십시오.
세계 최대의 라텍스 응집작용 제품 포트폴리오에서 자신에게 맞는 임상 식별 및 확인 솔루션을 찾으십시오. 광범위한 균주와 균주 유형을 사용하여 플레이트 배양 배지에 분리된 인간 시료, 혈액 배양 및 콜로니로 검사하는 솔루션을 찾을 수 있습니다.
창자 세균, 바이러스학, 기생충학 및 기도 감염 식별을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 ELISA/EIA와 측방 유동 면역 분석으로 워크플로 효율을 높이십시오. 테스트 양이 적거나 시간이 오래 걸리는 검사를 위한 고속 대량 또는 측방 유동 면역 분석용 효소 면역 분석법을 찾고 있다면 실험실 워크플로에 맞는 형식을 선택하십시오.