동물 질병 - 수산양식/어류
새우 질병
전염성피하 및 조혈괴사증 바이러스(IHHNV)맨 위로 가기
역학
IHHNV는 선 모양의 단일 나선 DNA로 크기는 약 4.1 kb로 추정됩니다. IHHNV는 파르보바이러스 과 계열, 브레비덴소바이러스 속으로 간주됩니다. 대부분의 보리새우(페나이드)종 새우는 IHHNV에 감염될 수 있습니다. 여기에는 주로 양식되는 종인 P. 모노돈(블랙 타이거 새우/참새우), P. 바나메이(태평양 흰다리새우) 및 서방청새우(태평양 청새우) 등이 포함됩니다.
IHHNV 게놈의 대부분은 P. 모노돈의 일부 유전 계통의 게놈에 주입된 것으로 발견되었습니다. IHHNV의 이 변형이 감염성 질병인지 입증할 수 있는 증거는 없습니다.
징후
IHHNV는 바나메이 새우에 만성 질병인 소형기형증후군(RDS)을 일으킵니다. 이 병에 걸리면 크기가 작고 불균일하게 성장하며 각피 기형증이 일어나는 것이(폐사율이 높아지는 것이 아님) 주된 영향입니다. 모노돈이 IHHNV에 감염되면 증상이 없는 것이 보통이지만, RDS와 성장률 저하가 일어나며 IHHNV에 감염된 경우 배양 성능이 줄어드는 것으로 보고된 바 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486974 | 전염성 피하 & 조혈괴사증 바이러스(IHHNV) 검출 키트 |
100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
전염성 근괴사증 바이러스(IMNV)맨 위로 가기
역학
IMNV는 토티바이러스의 일종이며, 토티바이러스 과 계열에 속하는 람블편모충 바이러스와 밀접한 관련이 있습니다. IMNV의 게놈은 7560 bp의 단일, 이중 나선 RNA 분자로 구성되어 있습니다. IMNV에 감염되면 큰 규모로 질병이 발생하고 양식 개체 수 내 폐사율이 높아지는 것으로 알려진 주된 숙주 종은 P. 바나메이입니다.
징후
IMNV의 급성 감염 단계에 들어선 새우는 줄무늬근(골격근) 부분에 집중적으로, 또는 광범위하게 하얗게 괴저된 부분이 나타나며 특히 배마디와 꼬리 지느러미 부근이 괴사되어 빨갛게 변하는 새우도 일부 있을 수 있습니다. 질병의 영향을 심하게 받은 새우는 빈사 상태가 되며, “스트레스”를 유발하는 일이 생긴 직후에는 폐사율이 급격히 높아져 이후 며칠간 지속될 수 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486968 | 전염성 근괴사증 바이러스(IMNV) 검출 키트 | 100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
타우라 증후군 바이러스(TSV)맨 위로 가기
역학
TSV 게놈은 선 모양의 활성화된 한 가닥의 RNA(뉴클레오티드 10,205개)로 구성되어 있습니다. TSV는 최신 국제바이러스 분류 위원회(ICTV) 보고서에 Dicistroviridae과에 속하나 아직 종이 할당되지 않은 상태로 등재되었습니다.
TSV로 인하여 대규모로 질병이 발생하거나 폐사율이 높아질 수 있는 주요 숙주 종은 바나메이 새우와 서방청새우입니다.
징후
감염된 새우는 식욕부진, 무기력증을 보이며 헤엄치는 양태가 불규칙해집니다. 또한 꼬리 근육 조직이 불투명해지고 각피가 부드러워지며 자연적으로 감염된 경우 빨간색 색소 세포가 확장되어 꼬리가 빨갛게 변합니다. 이 단계에 접어들면 폐사율이 95%까지 치솟을 수 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486962 | 타우라 증후군 바이러스(TSV) 검출 키트 | 100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
노란머리병 바이러스(YHV)맨 위로 가기
역학
노란머리병 바이러스(YHV)와 노란머리 합병증에 속하는 기타 유전자형은 국제바이러스 분류 위원회(International Committee on Taxonomy of Viruses)에 의해 오카바이러스 속, 로니바이러스 과, 니도바이러스 목에 속하는 단일 종(아가미 관련 바이러스)으로 분류되었습니다. YHV(유전자형 1)는 노란머리 합병증 바이러스의 알려진 여섯 가지 유전자형 중 한 가지이며, 노란머리병을 일으키는 것으로 알려진 유일한 물질이기도 합니다.
YHV는 대부분의 양식 보리새우 과 새우로 알려진 종에서 전염성이 매우 높습니다. 블랙 타이거 새우(P. 모노돈)와 페나이우스 세티페루스(보리새우의 일종)에서는 자연적으로 감염된 사례가 기록된 바 있습니다.
징후
YHV에 감염된 새우에게서 나타나는 전반적인 징후는 다음과 같습니다.
- 처음에는 일정 기간 먹이 소모량이 특출나게 늘어나고 뒤이어 갑자기 먹이를 먹지 않게 되며, 군집 내 폐사율이 높아집니다(항상 나타나는 현상은 아님).
- 수면 위에 무기력증에 빠지거나 빈사 상태가 된 새우가 모이며 느리고 불규칙하게 헤엄쳐 가장자리로 모입니다.
- 두흉부 부근이 피하의 밝은 노란색 색상이 비쳐 보여 노르스름하게 나타날 수 있으며 간췌장이 비정상적으로 부드러워집니다(항상 나타나는 현상은 아님).
- 전체적인 몸 색깔이 항상 비정상적으로 밝거나 탈색된 듯한 형태를 띱니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486967 | 노란머리병 바이러스(YHV) 검출 키트 | 100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
흰점바이러스(WSSV)
역학
흰점바이러스(WSSV)는 이중 나선 막대형 DNA 바이러스로 니마바이러스 과, 위스포바이러스 속에 속합니다. WSSV는 숙주 범위가 극히 넓습니다. 이 바이러스는 광범위한 수중 갑각류를 감염시킬 수 있습니다. 특히 해양, 염수 및 담수 참새우, 게, 가재 및 바닷가재 등을 포함한 십각류의 감염 위험이 높습니다.
징후
감염된 보리새우과 새우에서는 다음과 같은 임상적 징후가 나타납니다.
- 먹이를 먹는 양이 갑자기 줄어들고 무기력한 행동을 보입니다.
- P. 모노돈, L. 바나메이 및 L. 서방청새우는 빨갛게 변색됩니다.
- 외피가 물러지고 헐거워집니다.
- 각피 아래로 0.5 ~ 2mm에 흰점이 나타납니다(서반구에 서식하는 보리새우의 경우 덜 흔한 현상).
- 질병의 징후가 나타나기 시작한 이후 3일 이내에 최대 100%까지 폐사율이 올라갑니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486964 | 흰점바이러스(WSSV) 검출 키트 | 100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
어류 질병
전염성연어빈혈증 바이러스(ISAV)맨 위로 가기
역학
ISAV는 외피보유 바이러스이며, 게놈은 극성이 음성인 여덟 개의 단일 나선 RNA 단편으로 이루어져 있습니다. ISAV의 형태학적, 생리화학적 및 유전학적 특성은 오르토믹소바이러스와 비슷하며, ISAV는 이 바이러스 과 중에서도 ISA 바이러스 속에 속하는 종 유형으로 분류되었습니다.
ISA가 자연적으로 발생하는 것은 양식 대서양 연어와 칠레산 은연어(학명 Oncorhynchus kisutch)뿐인 것으로 기록되어 있습니다. 대서양 연어의 경우 주로 해수 케이지에서 질병이 발생하는 것으로 보고되었으며, 담수 스테이지에서는 두어 건 정도가 보고되었을 뿐입니다. 그 중 한 건은 난황낭 상태의 치어였습니다.
징후
ISAV의 임상적 징후는 다음과 같습니다.
- 폐사율 증가
- 무기력한 상태
- 빈혈로 인하여 아가미가 창백해짐
- 전안실에 출혈 발생
- 안구돌출증
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486956 | 전염성연어빈혈증 바이러스 검출 키트 | 100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
잉어 헤르페스 바이러스(KHV)맨 위로 가기
역학
잉어 헤르페스 바이러스(KHVD)는 잉어(학명 Cyprinus carpio) 및 비단잉어(koi carp, ghost carp) 등 각종 변종에 전염성이 있는 급성 바이러스혈증을 초래할 수 있는 헤르페스 바이러스 감염증입니다. 이 바이러스는 전염성이 아주 높으며 최대 100%의 폐사율을 초래할 수 있습니다.
KHV는 크기 295kb의 이중 나선 DNA 바이러스이며 속은 분류되지 않았지만 헤르페스바이러스 과에 속합니다.
징후
ISAV의 임상적 징후는 다음과 같습니다.
- 무기력하거나 불규칙한 행동 양태
- 균형감각 상실
- 점액질이 손실되어 건조하고 거친 부분이 나타남
- 점액질이 벗겨지고 눈이 푹 꺼짐
- 아가미에 죽은 세포가 괴사된 부분이 여기저기 나타남
- 박테리아 및 곰팡이균으로 2차 감염이 자주 발생
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486957 | 잉어 헤르페스 바이러스 검출 키트 | 100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
전염성 조혈괴사증(IHN)맨 위로 가기
개요
IHN 질병은 랍도바이러스 과에 속하며 OIE 신고 대상 질병입니다. 이 질병은 태평양 북서부와 알래스카 지역의 연어 과 개체군에 널리 퍼져 있으며 아시아 및 유럽에서도 보고된 바 있습니다. 이 경우 대부분의 유행병은 감염된 알이나 치어를 수입한 데서 비롯된 것입니다.
북극 곤들매기와 호수 송어는 IHN에 내성이 있는 것으로 보이지만, 이 질병은 송어의 여러 가지 하위 종(컷스롯 송어, 스틸헤드 송어, 무지개송어 등)과 연어의 하위 종(붉은연어, 큰연어, 코카니 연어, 대서양 연어 등)에서 발견된 예가 있습니다.
IHN은 주로 수온이 10~12°C일 때 발생하여 치어(생후 <2달)에 영향을 미치는 것이 보통입니다. 치어가 이 질병을 급성 형태로 접하게 되는 경우 폐사율이 >90%까지 치솟을 수 있습니다. 연령 외에도 밀도, 수온과 한 곳에 과도하게 몰아넣어 운반하는 경우 위험 요인이 늘어날 수 있습니다.
징후
병에 걸린 동물은 여러 가지 징후를 나타낼 수 있습니다. 그 중 아가미가 창백해진다든지, 몸 색깔이 어둡게 변색되고 대변에 점액이 섞여 나오거나 복부가 부풀어 오르는 등의 징후가 있으며 무기력한 모습을 보이다 간헐적으로 과다하게 흥분하는 경우도 있습니다.
인체 보건 위험
IHN은 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
급성 발병 시 폐사율이 급증할 수 있으며, 이는 무지개 송어를 키우는 양식장 환경에 중대한 경제적 영향을 미칠 수 있습니다. 이외에도 대서양 연어와 태평양 연어는 급성 IHN 발병에 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486954 | 전염성 조혈괴사증 바이러스 검출 키트 | 100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
전염성 췌장괴사증(IPN)맨 위로 가기
개요
IPN은 버나바이러스 과에 속하며 연어 과 치어와 소어에 영향을 미치는 체계적이고 전염성이 강한 질병입니다. IPN은 아이슬랜드와 호주를 제외하고 세계 전역에서 보고된 바 있으며, 수직 및 수평 방향 모두로 전이되는 질병입니다.
여러 가지 종이 IPN에 감염될 위험이 매우 높습니다. 예를 들어 무지개 송어, 민물송어, 농어, 방어, 넙치, 민물장어와 수생 무척추 동물(연체동물 및 갑각류) 등이 이에 포함됩니다. 이환율과 폐사율은 주로 어린 동물 쪽이 높습니다(<3그램).
징후
병에 걸린 동물은 여러 가지 눈에 띄는 징후를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 헤엄치는 모양이 나선형으로 바뀌고 몸 색깔이 어둡게 변색되며 안구 돌출증 및 외피에 점상출혈이 생기는 현상 등입니다. 감염되면 운동 실조 및 식욕 부진 등의 징후를 보이기도 합니다.
인체 보건 위험
IPN은 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
IPN은 양식 어류 중에서도 특히 연어 과에 엄청난 경제적 영향을 미칩니다. 이 경우 비용이 많이 드는 이유는 주로 이 질병에 감염된 소어의 폐사율이 높다는 데 기인할 수도 있고, 질병이 발생하지 않았더라도 감염된 개체군이 크게 손해를 입기 때문일 수도 있습니다. 이외에도 양식업자가 경제적으로 곤란을 겪을 위험이 있습니다. 규제 여건상 IPNV 보균자인 고기를 행정구역, 지역 및/또는 국가 경계를 넘어 운반하지 못하도록 제한할 수 있기 때문입니다. 대부분의 경우 운반 제한 및/또는 감염된 개체의 손실 때문에 입는 경제적인 타격이 직접적인 폐사율과 관련된 손실보다 더 큰 피해를 유발합니다.
잉어 봄 바이러스 병(SVC)맨 위로 가기
개요
SVC는 잉어 랍도바이러스로 인해 발생하는 병으로 급성, 악성 질병이며 양식 잉어에 영향을 미치는 OIE 신고 대상 질병입니다. 이 질병은 여러 가지 종의 잉어(일반 잉어, 비단 잉어, 붕어, 대두어, 백련어 및 초어)에 영향을 미치며 구소련, 유럽 및 미국에서 발병이 보고된 바 있습니다.
감염된 개체는 표피 물집의 분비물은 물론 대변, 소변 및 아가미 점액 등을 통해 바이러스를 흘립니다. 바이러스는 물속에서 또는 직접 접촉을 통해 전이됩니다.
전염성 SVC는 수온 10°C의 물속에서 >4주까지 활발하게 활동하며 온도 4°C인 진흙 속에서도 >6주가량 살아남을 수 있습니다. 매개체로 여러 가지가 알려져 있으며, 그중 수생 절지동물(잉어 이(carp louse) 및 거머리)과 물고기를 주식으로 하는 조류 등이 대표적입니다.
징후
병에 걸리면 여러 가지 징후를 나타낼 수 있습니다. 몸 색깔이 어둡게 변색되고 아가미가 창백해지거나 출혈이 일어나고 눈이 커지며 복부가 팽창하는 등의 징후가 포함되며 이에 국한되는 것은 아닙니다. 감염된 개체는 항문이 돌출될 수 있으며 배설물이 진한 점액 형태를 띠기도 합니다.
인체 보건 위험
SVC는 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
이 바이러스성 질병은 양식 잉어 사이에서 전염성이 매우 강하며 소어가 질병에 걸리면 폐사율이 90%로 높아지기 때문에 SVC가 발병하면 중대한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다.
바이러스성 출혈성 패혈증 바이러스(VHSV)맨 위로 가기
역학
VHS는 양식 무지개 송어, 양식 넙치, 양식 일본 넙치 및 광범위한 야생 담수 및 해양종(예: 대서양 연어)에서 발생하는 질병으로, 발병 원인은 VHSV입니다. 이 바이러스는 노비랍도바이러스 속에 속하며, 이는 크게는 랍도바이러스 과에 속합니다.
여러 가지 VHSV 변종이 동물 종별로 각기 다른 영향을 미칠 수 있습니다. 비리온은 총알 모양이며 약 11,000개의 뉴클레오티드로 이루어진 음성 가닥, 단일 가닥 RNA 게놈이 들어 있습니다.
징후
질병 징후를 예로 들면 다음과 같습니다.
- 소극적이거나 지나치게 활발한 행동 양상
- 아가미와 내장 기관이 창백해짐
- 복부 팽만
- 눈이 튀어나옴
- 몸 색깔이 어두워짐
- 체강 내에 체액이 참
한편 VHSV에 걸렸다고 해도 외부적으로 감염의 징후가 전혀 나타나지 않는 어종도 있습니다. 체내에서는 간, 비장 및 장에 출혈로 인하여 울혈이 생겼을 가능성이 있습니다. 이것은 보통 감염되어 만성 상태가 된 경우에 해당됩니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486963 | 바이러스성 출혈성 패혈증 검출 키트 | 100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
바이러스성 신경 괴사증 바이러스(VNNV)맨 위로 가기
역학
바이러스성 뇌질환 및 망막증(VER) 또는 바이러스성 신경 괴사증(VNN)은 해수어의 미숙어, 치어 및 때로는 더 성숙한 개체에 심각한 영향을 미치는 질병으로 보고된 바 있습니다. 이 병은 아프리카를 제외한 세계 전역에서 광범위하게 발생합니다. 지금까지 이 질병은 최소 30종의 어종에서 보고되었으며, 가장 큰 영향을 받는 종은 농어, 그루퍼, 강꼬치고기, 돌돔, 복 및 넙치류 등입니다.
VNNV는 노다바이러스 과, 베타노다바이러스 속에 속합니다. 비리온은 20면체, 비외피성 바이러스로 이루어져 있으며 직경은 20 ~ 34nm입니다. 이 게놈은 이등분된 단일 나선, 활성 RNA로 구성되어 있습니다.
징후
여기에 속하는 모든 질병은 여러 가지 신경학적 이상 증세로 알아볼 수 있습니다. 예를 들어 헤엄치는 행동이 불규칙하거나(나선형, 선회형 또는 배를 드러내고 누워 있음) 중추 신경 세포에 공포(액포)가 생기는 현상 등입니다. 대개의 경우 망막 핵층에도 공포가 생깁니다. 일반적으로 소어가 성어보다 병변이 심하고 폐사율이 높습니다.
| 제품번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486971 | 바이러스성 신경 괴사증 검출 키트 | 100 rxn | Real-time PCR | 지금 주문하기 |
수의학 용도로만 사용하십시오.