동물 질병 -
조류/가금류
전염성 기관지염(IB)위로
역학
전염성 기관지염 바이러스(IBV)는 코로나바이러스 속에 속하는 단가닥 RNA 바이러스입니다 이 바이러스는 모든 종류의 가금류에서 공통적으로 전염성 호흡기 질병을 유발할 수 있으며, 폐사율이 매우 높은 복합 호흡기 질병으로 발전할 수 있습니다. IB는 다양한 임상 형태로 전 세계 도처에 존재합니다. 즉, 주요 IB는 매우 전형적인 호흡기 증후군입니다
다양한 IBV 변이형
IBV에 의한 감염은 신염이나 병아리 무리 내의 질병으로 이어질 수 있습니다. 매우 다양한 IBV 변이체가 있고, 대다수 ELISA 키트는 서로 다른 변이체에 교차 반응을 나타냅니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
조류 독감
역학
"조류 독감"이라고도 알려진 AI는 전염성이 대단히 높은 바이러스성 질병으로 축화계(닭, 칠면조, 메추라기, 뿔닭 등)와 야생 조류(오리) 여러 종에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 병은 A형 독감 바이러스에 의해 발생합니다. 오르토믹소바이러스 과에 속하는 단일 나선 RNA 바이러스입니다. 이 바이러스는 조류 이외의 다른 포유류 조직에서도 분리된 바 있으며 여기에는 인간과 돼지가 포함됩니다(조류와 인간 바이러스 사이의 유전적 재조합을 유발하는 요인).
징후
조류 독감에 걸린 새는 여러 가지 징후를 나타낼 수 있습니다. 사소한 질병(임상 징후가 거의 없거나 전무)부터 순식간에 치명적인 상태로 발전하여 심각한 전염병이 될 수 있는 질병까지 여러 가지가 포함됩니다. 고병원성 조류 독감(H5, H7, H9 특수타입에 속하는 바이러스)은 심각한 징후와 폐사에 이르는 빠른 악화가 특징입니다. 그리고 나면 폐사율은 2일 이내에 100%에 이를 수 있습니다. 고병원성 균주로 인해 인간에게 심각한 호흡기 질환이 발생할 수도 있습니다.
전이
새들 사이에서 바이러스가 전이되는 것은 주로 직접 접촉(호흡기 분비물 및 배설 물질 등)에 기인하지만 간접적으로 전이될 수도 있습니다(음식 또는 오염된 물, 바이러스를 운반하는 새 배설물, 오염된 물질 등을 통함). 몇몇 새 종(species)은 오리와 같은 다른 종보다 이 전염병에 대한 내성이 강해 눈에 띄지 않는 임상 징후를 보이는 병원성 균주에 감염될 수 있습니다. 고병원성 A/H5N1 균주는 축화계(닭과 칠면조)와 특정 야생 조류에서 임상 징후를 나타냅니다. 고병원성 바이러스 균주로 인한 감염은 드물게 발생하므로, H5, H7, H9 특수타입에 속할 수도 있는 저병원성 균주로 인한 감염과 혼동해서는 안 됩니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
뉴캐슬병(ND)위로
역학
뉴캐슬병은 급성, 악성, 그리고 심각한 전염성 질병으로, 주로 가축화된 조류나 야생 조류뿐만 아니라 인간도 감염됩니다. 이 질병은 단일 가닥 RNA로 둘러싸인 1형 Paramyxovirus로 인해 발병하고, 이 바이러스 균주의 독성은 변화합니다.
징후
ND는 주로 호흡기 질병이 특징인 세계적인 문제성 질병이지만, 우울증, 신경성 징후 또는 설사가 우세한 임상 징후로 나타날 수도 있습니다.
전이
바이러스는 대변, 타액, 경구 분비물에 의해 확산됩니다. 직접적 또는 간접적인(벌레, 야생 조류, 인간, 물질) 접촉으로 인해 오염될 수 있습니다. 뉴캐슬병은 백신 비접종 동물에서 폐사율이 100%에 이르고 감염 속도가 매우 빠르기 때문에 가금류 사육 시 중대한 건강상의 문제가 됩니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
전염성 에프낭병(IBD) 또는 감보로병위로
역학
IBD는 1962년 미국 델라웨어주 감보로시에서 처음 기술된 전염성 바이러스 질병입니다. 따라서 감보로병으로도 불립니다. 이 질병은 전 세계 모든 지역의 축화 및 야생 조류에 영향을 주고, 경제적인 영향도 큽니다.
IBD는 이중 가닥 RNA 세그먼트 2개에서 둘러싸이지 않은 매우 내성이 강한 바이러스로 인해 발병하며, 이 바이러스는 Birnaviridae과와 Avibirnavirus속(genus)에 속합니다. 이 바이러스는 수평, 직간접적으로 전파되고, 잠복기는 2-3일로 짧습니다.
칠면조, 기러기 및 야생 조류가 감염되며, 이 동물들이 이 질병의 매개체이지만, 이 질병은 어린 닭(주로 생후 3-6주)에서만 발병하고, 흔히 치명적입니다. 또한, 생후 15일 미만 병아리의 조기 감염을 유발하는 면역억제성 IBD가 있으며, 이것은 큰 경제적 손실을 유발할 수도 있습니다.
징후
설사, 탈수, 파브리시우스 낭 손상(미성숙 B 림프구, 바이러스의 영향) 등의 징후가 나타납니다. 고독성 균주로 인한 급성 형태의 질병으로 진단이 매우 어렵습니다. 이 바이러스에 감염된 조류는 바닥에 엎어지고, 추위를 타고, 식욕 부진과 설사를 보입니다.
바이러스 복제를 막으려면 사육자는 백신을 접종해야 합니다.
바이러스의 조기 복제를 방지하려면 병아리에게 중화 모체 항체가 있어야 하고, 특히 사육자에게는 백신 예방이 필요하며 이미 일반화되어 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
조류 마이코플라즈마병위로
역학 및 징후
조류 마이코플라즈마는 가금류의 다양한 질병, 특히 만성 호흡기 질병의 원인이 됩니다. 이 질병 특유의 징후로는 닭에서 나타나는 호흡기 수포음, 기침, 콧물이 있고, 칠면조에서는 부비동염이 있습니다. 성장 및 산란 감소와 같은 임상 증상이 나타나며 대개 발병이 느립니다. 주로 가금류 질병에 관여하는 두 가지 마이코플라즈마 종(species)은 M. synoviaeM. gallisepticum입니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
조류 메타뉴모바이러스 감염증위로
역학
조류 뉴모바이러스(APV)의 수많은 균주는 집중적으로 사육된 여러 조류 종(병아리, 암닭, 뿔닭, 오리)에서 분리되었습니다. 이러한 균주는 호흡기 질병 및 산란주기 감소를 유발할 수 있습니다. 조류 메타뉴모바이러스(Avian metapneumovirus)는 유사한 증상과 병변을 나타내는 두 가지 질병과 관련되어 있습니다. 한 가지는 칠면조에서 나타나는 전염성 비기관염(infectious rhinotracheitis, IRT)이고, 다른 한 가지는 가금류와 뿔닭에서 나타나는 두부종창증후군(swollen head syndrome, SHS)입니다.
메타뉴모바이러스는 Paramyxoviridae과에 속하는 단일 가닥 RNA 바이러스입니다. 이 바이러스의 항원 및 분자적 특성은 A, B, C, D와 같은 4가지 하위범주로 나타납니다. 하위범주 A(영국), B(프랑스), D는 유럽의 칠면조에서 분리된 바이러스에 해당되고, 이 중에서 하위 범주 B는 유럽에서 폭넓고 우세하게 나타나고 있습니다. 하위범주 C는 미국에서 분리된 뉴모바이러스 균주에 해당되고, 항원 및 생물학적 특성이 다른 일반적인 특수타입의 균주와는 약간 다릅니다.
Thermo Fisher 솔루션에 대해 문의하기