동물 질병 - 소(Bovine)
소의 주요 질병
모든 질병(알파벳 순서)
개요
아데노바이러스는 소 아데노바이러스 3형(BAV-3) 등의 10가지 혈청형으로 구분되며 아데노바이러스 과의 포유류아데노바이러스 속에 속합니다. 소 아데노바이러스 감염은 주로 소의 호흡기 및 소화관을 표적으로 하며 대개 세포 용균과 바이러스 흘림으로 이어집니다.
배설물 및 호흡기를 통한 흘림은 보통 10일간 지속되며 소변을 통한 바이러스 분비는 10주 이상 지속될 수 있습니다.
BAV는 특히 아프리카 및 중앙 아메리카 지역에서 광범위하게 발생하지만 이 질병은 전세계적으로 보고되고 있습니다.
징후
BAV 감염 동물은 고열, 무기력증, 식욕 부진, 복부 팽만, 설사, 흑변, 체중 감소 등을 포함한 여러 가지 일반적 임상 징후를 보입니다. 호흡기 징후는 초기에는 콧물, 기침(객혈 동반 또는 미동반), 숨 가쁨(호흡 곤란) 또는 빠른 호흡(빈호흡) 등이 나타나며 2차 세균 감염을 동반한 기관지 폐렴으로 진행될 수 있습니다.
인체 보건 위험
BAV는 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경피증(Besnoitiosis)맨 위로 가기
개요
소 경피증은 원생 기생충인 쇠피부포자충이 원인인 매개체 전염 질병입니다. 이 질병은 곤충 매개체, 특히 등에 및 침파리와 같은 흡혈 파리류에 의해 동물간 전파됩니다. 모든 품종의 소는 암수 또는 연령에 상관없이 감염될 수 있습니다.
징후
소가 이 질병에 감염되면 임상적 징후가 심하게 나타날 수 있는 반면 양은 대개 무증상을 보입니다. 감염된 소에게는 피부 비후 및 부종, 탈모, 피부 괴사 등을 포함한 다양한 증상이 질병의 여러 단계에서 나타날 수 있으며 수소는 불임이 되기도 합니다. 심각한 경우 이 질병으로 감염 동물이 폐사할 수도 있습니다.
감염된 동물의 피하 조직, 근막 및 점막에 낭포(직경 200–600µm)가 발견되며 숙주 동물에서 10년 이상 생존할 수 있습니다.
인체 보건 위험
경피증은 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
쇠피부포자충 감염은 특히 소 품종간 높은 이환률과 폐사율로 인해 상당한 경제적 손실을 초래합니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
청설병 바이러스(BTV)맨 위로 가기
역학
청설병, 다른 이름으로는 카타르열이라고 하는 이 질환은 오르비바이러스 속 레오바이러스 과 계열에 속한 이중 가닥 RNA 바이러스에 의해 발생합니다. 이 질병은 곤충을 통해 야생 및 축화 반추 동물(특히, 양)에게 전염되는 비전염성 질병입니다.
징후
감염 후 7일 또는 8일이 경과하고 나면 양의 몸에서 분명한 징후가 발견됩니다. 고열, 무기력증과 무리에서 알아서 떨어져 나오는 행동 등이 예입니다. 체온이 상승한 직후 협점막이 빨갛게 붓고, 거품성 타액이 다량 분비됩니다. 혀가 부어오르고, 경우에 따라서는 이 질병의 이름처럼 혀가 파랗게 변합니다. 발굽의 맨 윗부분이 빨갛게 되면서 통증을 동반합니다. 감염된 동물은 절뚝거릴 수 있고 암양은 유산될 수 있습니다. 대다수의 경우, 성장이 느려지고 털이 빠집니다. 심하게 감염된 양은 감염 8-10일 후 폐사할 수도 있습니다.
소와 염소의 경우 감염되더라도 증상이 없는 것이 보통입니다. 소에게 나타나는 가장 일반적인 징후는 고열, 수태 말기(8개월)의 유산, 부종( 유방, 유두, 외음부, 비절), 홍반(점막, 유두, 유방) 등이 있습니다.
BTV 확산
청설병은 1876년 남아프리카에서 처음으로 보고되었습니다. 과거에는 이 병이 아프리카에서만 발병한다고 생각되었지만, 지난 10년 동안 이 질병은 아시아, 미국 남부, 호주, 유럽 남부로 전파되었습니다. 총 24가지 혈청형 청설병 바이러스가 알려져 있고, 이 중에서 8가지(혈청형 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16)는 유럽에서 보고되었습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
소 호흡기 세포융합 바이러스(BRSV/RSV)맨 위로 가기
역학
양 호흡기 세포융합 바이러스는 파라믹소바이러스 과의 뉴모바이러스 속에 속합니다. 이 바이러스는 흔히 어린이의 기도를 감염시키는 인간 RSV와 밀접한 관련이 있습니다. 이 두 바이러스는 단일 가닥 RNA 외피보유 바이러스입니다. 소의 경우 RSV는 어린 동물과 젖소에서 호흡기 감염을 일으킵니다. 이 바이러스는 주로 하기도(폐엽)에 기생하면서, 일반적으로 미생물 침입을 막아 폐를 보호하는 섬모 상피세포를 손상시킵니다. 흔히 RSV 감염은 특히 파스퇴렐라 헤몰리티카 및 화농성 코리네박테리움에 의한 2차 세균 감염으로 이어집니다.
징후
이 질병의 징후는 고열, 기침, 콧물 및 눈 분비물, 식욕부진 및 호흡 곤란(이 질병이 치명적 폐렴으로 진행할 경우) 등이 있습니다. 젖소의 경우 젓 생산량이 감소합니다.
전이
RSV는 코 분비물을 통한 직접 접촉에 의해 전염되며 확산은 예를 들어 겨울철 축사 내 근접 환경 및 수유실에서 핥는 행동 등의 결과로 쉽게 이루어집니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
소 바이러스성 설사증(BVD)맨 위로 가기
역학
BVD 바이러스는 페스티바이러스 속에 속하는 소형, 단일 나선 RNA 바이러스입니다. 이 속(genus)에 속하는 다른 동물 바이러스 2개, 즉 양에서 보더병(border disease, BD)을 유발하는 바이러스와 돼지에서 돼지열병(classical swine fever, CSF)을 유발하는 바이러스가 있습니다. 소바이러스성 설사증(Bovine viral diarrhea, BVD)을 유발하는 바이러스는 1946년에 최초로 확인되었습니다. 이 질병은 전 세계적으로 나타나며, 여러 국가와 지역에서 이 바이러스에 노출되는 동물 가운데 이 병의 유병률은 30~80%에 달합니다.
BVD는 가축의 생식력에 영향을 미칩니다.
이 병에 감염되면 가축의 생식 능력이 저해될 수 있고 암소의 임신 기간 중 첫 달과 두 번째 달 사이에 감염된 경우 배아가 죽은 뒤에 다시 열이 오르는 증상을 초래합니다. 수태 중에 언제든지 유산과 선천적 장애가 나타날 수 있습니다.
BVD-PI 감염 동물은 감염의 병원소 역할을 합니다.
태중에서 이 바이러스속에 속한 균에 감염되면 질병에 감염된 새끼를 낳아 영구적으로 면역이 되지 않게 되는(BVD-지속 감염(BVD-PI)) 경우가 일반적입니다. 이는 해당 동물이 속한 개체군 전체에 바이러스를 퍼뜨리게 됩니다. BVD-PI 동물(즉, 수태 2-4개월째에 감염된 동물)은 이 바이러스를 평생 보유하면서 계속해서 많은 바이러스성 입자를 분비합니다. 그러므로 이 그룹은 나머지 무리에 주요 감염원이 됩니다. 그 외에도, BVD-PI 동물에게는 나중에 점막병(mucosal disease, MD)이라는 치명적인 형태의 BVD가 발병합니다. 감염된 무리 내에 BVD-PI에 걸린 동물의 수는 고작해야 1%에 불과하므로(백분율은 27%까지 올라갈 수 있음) 이들을 검출해내는 것이 페스티바이러스 질병을 통제할 때 원초적인 단계입니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
전염성 소 비기관염(IBR) / 소 헤르페스 바이러스(BHV)맨 위로 가기
역학
IBR은 기도를 감염시키는 헤르페스 바이러스(BHV-1)에 의해 발생하며 기도 문제(기관염 및 비염), 고열, 유산 및 불임 등으로 이어집니다. 이 질병이 동물 무리에 급속하게 전파하면 폐사에 이를 수도 있습니다. IBR은 호흡기, 눈, 생식기 분비물을 통한 직접적인 접촉으로 전염됩니다.
IBR 바이러스는 면역 억제 효과가 있으며 감염에 의해 숙주를 2차 세균성 감염에 취약하게 만듭니다. 감염 시 잠복기가 있을 수 있습니다. 즉, 1차 감염이 없어진 것처럼 보일 수 있지만, 이 바이러스는 림프절에 계속 존재하면서 다시 활성화되어 전신으로 퍼질 수 있습니다.
발병률 및 유병률
이 질병의 발병률과 유병률은 대륙별로 차이가 있지만 전세계적으로 발생하며 모든 성체 소 무리의 거의 50%는 이미 바이러스에 노출되어 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
브루셀라병맨 위로 가기
개요
브루셀라병은 브루셀라 박테리아에 의해 발생하는 전염성 질병입니다. 주된 우려 대상인 브루셀라 종은 소 브루셀라균(B. abortus)으로 이는 주로 소에 영향을 미칩니다. 또한 염소 브루셀라균(B.melitensis)은 양과 염소에 영향을 미치며 돼지 브루셀라균(B. suis)은 주로 돼지에 영향을 미칩니다. 이와 같은 모든 브루셀라 종은 숙주에 구애받지 않으며 적절한 조건 하에서 다른 동물 종이나 인간에 전이될 수 있습니다.
브루셀라병의 일반적인 감염 경로는 감염된 동물과 감염될 수 있는 동물이 직접 접촉하는 경우 또는 감염된 동물의 분비물로 오염된 환경에 노출되는 경우 등입니다. 따라서 브루셀라병은 무리나 집단 차원의 문제입니다.
브루셀라병은 신고 대상 질병이며, 이 질병이 발생하는 경우 반드시 지역 보건 당국에 신고해야 합니다. 동물 종과 감염 속도에 따라 효과적인 박멸 프로그램이 각기 다릅니다. 발생률이 높은 경우 감염 속도를 줄이기 위해 백신 접종 프로그램을 시행해야 합니다. 이 목적을 이루고 나면 감염된 동물을 도축하는 조치와 연계된 감시 프로그램을 도입합니다. 이러한 프로그램을 통해 지정된 지역 또는 전국적으로 "브루셀라병 무병" 또는 "공식적으로 브루셀라병 무병" 상태로 나아갈 수 있습니다. 유럽의 경우 동물 유행병 모니터링과 관련된 EU 규정 2003/99/EC에 의거하여 규제됩니다.
징후
브루셀라균에 감염되면 주로 나타나는 증상은 젖 생산량 감소, 체중 감소, 유산, 불임 및 다리를 저는 증상 등입니다. 브루셀라균은 주로 구강을 통해 체내에 유입되며 피부에 난 상처나 점막을 통하기도 합니다. 브루셀라 박테리아는 주로 유산된 태아 조직 및 태반, 정액과 젖 등과 함께 체외로 배출됩니다.
때로는 일정 기간의 시간이 지난 후 회복하는 동물도 있습니다. 그러나 증상이 사라져도 질병은 계속 남아 있는 경우가 더 흔합니다. 이처럼 증상이 없는 동물이 위험한 감염원입니다.
인체 보건 위험
원유와 멸균하지 않은 치즈가 인간 감염을 가장 자주 일으키는 감염원입니다. 축산 농가와 수의과 담당자는 유산된 감염 물질에 직접 노출되기 때문에 위험도가 더 큽니다. 인간은 이 질병에 걸려도 보통 치명적이지는 않지만, 치료하지 않으면 몇 년간 지속될 수 있습니다.
잠복기는 보통 1 ~ 3주이지만 몇 달에 걸쳐 오랫동안 이어지는 경우도 간혹 있습니다. 환자는 특이하지 않은 증상을 보입니다. 예를 들어 열이 올랐다 내리거나 오한, 불쾌감 및 두통이 있을 수 있습니다.
경제적 영향
브루셀라병은 세계 대다수 지역에서 주요 공공 및 동물 보건 문제로 여겨집니다. 브루셀라병에 감염된 동물이 폐사에 이르는 일은 드물지만 경제적인 손해가 막심하기 때문에 세계적으로 가장 심각한 가축 질병 중 하나입니다.
이 동물 유행병은 여러 나라에서 박멸되거나 거의 박멸에 가까운 상태가 되었지만 지중해 지역, 아프리카, 아시아 및 남아메리카에서는 여전히 광범위하게 퍼져 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
가스 괴저균맨 위로 가기
개요
포자를 형성하는 혐기성 박테리아인 가스 괴저균은 땅속과 여러 가지 가축의 소화관에서 흔히 발견되며 여섯 가지 독특한 유형(A, B, C, D, E 및 F)으로 나뉩니다. 그 중 B형, C형과 D형이 이 질병의 가장 흔한 형태입니다.
소량의 가스 괴저균이 동물의 소화관 속에 서식하며 통과하면서 아무런 질병도 일으키지 않는 경우는 드물지 않습니다. 그러나 동물이 갑자기 탄수화물 섭취량을 늘리면(우유, 보조 농축액 등) 가스 괴저균 박테리아 수가 급속하게 늘어나 대량의 독성 물질을 만들어내므로 빠르게 폐사에 이를 수 있습니다.
B형은 일명 새끼양 설사병(이질)이라고도 알려져 있으며 어린 양이 걸리면 폐사율이 높고 어린 송아지의 질병에도 밀접하게 연관되어 있습니다.
C형은 일반적으로 소, 소형 반추 동물 및 돼지에 영향을 미치며 병에 걸린 동물은 출혈을 일으키고 회저성 장염에 걸리기도 합니다.
D형은 일명 신연화증 또는 장 중독증이라고도 하며 소형 반추 동물 및 소와 관련됩니다. 가스 괴저균 A형과 C형은 망아지의 전장염(소장 및 대장이 부어오름)을 유발할 수도 있습니다. 단거리 경주마와 같은 목축마(stock horse) 종이 이 병에 걸리기 쉽습니다.
징후
이 질병은 성격이 공격적이고 죽음에 이르는 기간이 짧기 때문에 감염된 동물이 어떤 임상적 징후를 보이는지 관찰하기 쉽지 않을 수 있습니다. 감염된 동물이 죽기 전에 면밀히 검사한 결과 가스 괴저균 감염은 흥분감, 원을 그리며 돌기, 머리 누르기, 경련, 노곤함, 설사, 배앓이 또는 수유에 흥미를 잃는 증상 등 여러 가지 징후를 나타낼 수 있는 것으로 밝혀졌습니다.
인체 보건 위험
가스 괴저균은 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
소 코로나바이러스(BCV)맨 위로 가기
개요
BCV는 외피를 가진 단가닥 양성 RNA 바이러스이며 전세계적으로 반추 동물에서 위장관 및 기도 감염을 일으키는 코로나바이러스 과에 속합니다. 감염되면 성체 동물에서 겨울 설사병, 송아지에서 장염과 동물토착성 폐렴 복합 감염증을 유발할 수 있습니다. 소 코로나바이러스는 경구-분변 경로 또는 호흡기 경로를 통해 전염되며 대부분 감염된 동물은 특히 분만 시 분변으로 바이러스를 흘립니다.
BCV는 또한 상기도에서 번식하여 동물에 재발성 호흡기 또는 위장관 감염을 유발할 수 있습니다. 감염된 야생 반추 동물은 잠재적으로 축화 반추 동물에게 이 질병을 전염시킬 수 있습니다.
징후
BCV 징후로는 설사, 흑변, 소화 불량, 식욕 저하, 체중 감소, 식욕 부진, 체중 감소에 따른 우울증, 탈수 등이 있습니다. 이 밖에도 BCV는 콧물, 기침, 숨 가쁨(호흡 곤란) 및 빠른 호흡(빈호흡)과 같은 다양한 호흡기 징후를 동반할 수 있습니다.
인체 보건 위험
BCV는 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
사육장 소의 소 호흡기 복합 증상 및 젖소의 급성 장 질병은 재정적인 손실 및 심각한 경제적 문제로 이어질 수 있습니다.
콕시엘라브루네티/Q 열병맨 위로 가기
역학
Q(쿼리, Query) 열병은 세계 전역 어디에서나 발견되는 흔한 동물원성 감염증입니다(뉴질랜드 제외). 이 병은콕시엘라브루네티라는 병원체에 의해 발생합니다. 이는 편성 세포 내 박테리아의 일종으로 인간은 물론 반추 동물, 개, 고양이, 조류와 절지동물 등 여러 동물 종을 감염시킬 수 있습니다. 반추 동물(인간 감염의 주요 보유숙주로 생각됨)에서 이 질병은 주로 생식기능장애와 관련되어 있습니다. 이 질병은 대개 계속 증상이 나타나지 않아 한 동물이 여러 번 유산하거나 생식기능 문제를 보이지 않는 한 대개 선별되지 않습니다. 콕시엘라브루네티는 태반에 대량 서식하여 조산, 신생아 저체중 및 유산을 유발합니다.
Q 열병이 인체에 미치는 영향
인간이 감염되는 주된 경로는 오염된 에어로졸을 흡입하는 경우이지만, 임신부는 멸균하지 않은 우유나 가공하지 않은 원유로 만든 유제품을 섭취하지 않는 것이 좋습니다. Q 열병은 인플루엔자와 같은 증후군으로 착각할 수 있기 때문에 흔히 알 수 없습니다. 하지만, 임신 여성(유산 또는 조산)과 면역결핍 피험자 또는 심장판막증 환자에 미치는 영향을 대단히 클 수 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
크립토스포리디움증맨 위로 가기
개요
크립토스포리디움증은 감염된 동물의 대변으로 배설된 장 내의 미세한 기생충에 의해 발생합니다. 이 병은 세계 전역에서 발견됩니다. 병원균인 기생충이 흔히 다른 장병원체와 상호작용을 주고 받아 새끼 돼지, 새끼 염소, 새끼 양과 망아지 등 갓 태어난 가축의 설사병과 장관 손상을 일으킵니다.
여러 연구 조사 결과 코로나바이러스 및 로타바이러스 등 다른 항원과 동시에 감염되는 경우 더 심각한 설사 증상을 유발할 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 크립토스포리디움증은 보통 폐사율이 낮은 편이지만 다른 요인이 합쳐지면 치명적일 수 있습니다. 예를 들어 초유 또는 우유 섭취량이 적어 체력이 결핍된 상태, 다른 병원균에 동시 감염된 상태 또는 기상 상태가 좋지 않아 오한 증상이 있는 경우 등이 대표적입니다.
이 질병의 전염은 한 동물에서 다른 동물에게 직접적으로 일어날 수도 있고, 주변 환경 오염으로 간접적으로 일어날 수도 있으며 배설물에 의한 물 또는 공급 먹이의 오염이나 인간에 의해 전염되는 경우도 있습니다. 송아지가 감염된 경우 빠르면 생후 5일만에도 감지할 수 있으며, 생후 5 ~ 15일 사이에 설사증이 발생합니다.
소형 반추 동물의 경우 이 병에 감염되면 심한 설사 증상이 발생할 수 있으며 그 결과 생후 4~10일 가량 된 새끼 양이나 생후 5~21일 가량의 새끼 염소는 폐사율이 높습니다.
크립토스포리디움증은 돼지에게 중요한 장 병원균으로 간주되지 않는 경우가 대부분이지만, 감염되는 연령대 범위가 더 넓으며(생후 1주일부터 출시 가능한 상태까지) 감염된 돼지가 이유 후(젖을 뗀 후) 흡수 불량성 설사를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
망아지의 경우 크립토스포리디움증 발병 사례가 적은 편이지만 감염되는 경우는 대개 생후 5~8주차입니다.
징후
크립토스포리디움증의 징후는 설사가 며칠간 이어지거나 체중이 크게 감소하고 쇠약해지며 무감각한 상태가 되고, 식욕부진과 탈수 증상을 보이는 것 등입니다.
인체 보건 위험
크립토스포리디움증은 면역 능력이 있는 사람(예: 어린이)에게 비바이러스성 설사를 유발하는 흔한 원인이며 면역력이 약화된 사람이 걸리면 건강을 심하게 해칠 수 있습니다. 감염된 동물은 인간에게 직접적으로 질병을 옮길 수 있으며, 크립토스포리디움증은 감염된 동물의 배설물로 오염된 표면이나 음용수를 통해 전염될 위험도 있습니다.
대장균 F5(K99)맨 위로 가기
개요
대장균은 송아지 설사의 원인균이며 이 유기체의 여러 균주와 관련하여 최소 2가지 유형의 구분되는 설사병이 있습니다. 한 가지 유형은 설사 유발과 연관된 2개의 발병 인자를 가지고 있으며 K99 또는 F41과 같은 섬모 항원에 의해 이 균이 소장 융모에 대량 서식하게 됩니다.
이러한 장병원체는 AEEC(Attaching and Effacing E. coli)로도 알려져 있으며 더욱 심한 출혈성 설사의 원인이 되는 베로독소를 생성하기도 합니다. 감염균은 부종, 점막 미란 및 궤양을 유발하는 심각한 감염 증상을 보이면서 결장, 맹장 및 소장 원위부에 상주할 수 있습니다.
전염 경로는 호흡기 에어로졸, 분변 에어로졸 또는 경구-분변 경로입니다. 건강한 보균 소는 이 유기체를 분변을 통해 주기적으로 분비할 수 있으며 분만 스트레스 하에서는 분비량이 증가할 수 있습니다. 이러한 상태는 송아지 사육 환경의 오염과 함께 어미의 유방과 회음부 감염으로 이어질 수 있습니다. 또는 설사하는 송아지 몇 마리가 송아지 사육장을 심각하게 오염시킬 수도 있습니다.
징후
K99형 대장균은 보통 생후 <5일된 송아지에서 갑작스런 대량 설사를 유발하여 송아지가 활력을 잃고 누워있게 만들기도 합니다. 이 송아지에서 심각한 체중 감소(>체중의 12%)가 나타날 수 있으며 잠재적으로 24시간 내 저혈량 쇼크 및 폐사로 이어질 가능성이 있습니다.
인체 보건 위험
송아지는 인간 용혈요독증후군 및 출혈성 대장염과 연관된 베로독성 대장균 혈청형의 병원소가 될 수 있습니다. 감염은 오염된 음식 섭취를 통해 발생할 수 있지만 가축의 장 병원체는 또한 동물 접촉이 가능한 동물원 방문, 농장 투어 또는 가축 시장에서 직접 접촉에 의해 인체로 전염될 수도 있습니다.
동물토착성 소 백혈증(EBL)맨 위로 가기
개요
EBL은 레트로바이러스인 소 백혈병 바이러스(BLV)에 의해 유발되는 소의 만성 질병입니다. 이 질병은 혈액, 정자 또는 우유를 통한 림프구의 전이에 의해 직접 전염되거나 곤충을 통해 간접적으로 전염됩니다. 이 질병은 빠르게 확산되지는 않지만 감염된 무리 중에 혈청 양성을 보이는 개체 수가 80%에 이르기도 합니다.
이 질병은 전세계적으로 발생하지만 유병률은 국가별로 차이가 있습니다.
징후
EBL의 임상 징후는 감염된 동물에서 낮은 비율로 나타나며 일반적으로 4 ~ 8세 연령의 소에서는 명백하지만 2세 미만인 경우는 드물게 나타납니다. 임상 징후로는 신체 상태 저하, 지속적 림프구 증가증, 비장 및 간장 비대 등이 있습니다.
이후에 면역 복합체 질병이 나타날 수 있는데 감염된 소의 1 ~ 10%만이 림프 육종으로 발전합니다. 임상적인 증상이 나타난 소는 상태가 악화되며 결국 폐사하게 됩니다.
다른 레트로바이러스 감염과 마찬가지로 감염된 소는 살아있는 동안 감염된 상태가 지속됩니다. BLV는 동물 건강과 복지에 지대한 영향을 미칩니다. 많은 국가에서 EBL은 신고 대상 질병입니다.
인체 보건 위험
EBL은 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
이 질병은 림프 육종의 결과로 인한 조기 도태 또는 폐사 그리고 도축장에서 도체에 대한 부적합 판정 등으로 인해 낙농업 및 목축업 생산자에게 경제적으로 심각한 영향을 미칩니다.
수출 제한으로 인한 손실도 이 질병으로 인한 또 다른 경제적 문제입니다.
동물토착성 출혈병(EHD)맨 위로 가기
역학
EHD는 매개체에 의한 감염성 질병으로 레오바이러스 과의 오르비바이러스 속(청설병 바이러스와 유사)에 속하는 바이러스에 의해 유발됩니다. 8-10가지 혈청형이 확인되었습니다.
전이
이 바이러스는 어느 정도는 전적으로 등에모기 과 소등에 속의 크기가 작은 흡혈성 쌍시류 곤충에 물린 경우에 전염됩니다. 이 파리목이 감염된 동물을 섭취하고 나면 이 바이러스는 다른 취약한 동물을 전염시키는 데 필요한 밀도에 도달할 때까지 복제됩니다.
징후
EHD 바이러스는 소를 감염시켜 청설병 바이러스와 유사한 징후를 유발합니다(고열, 미란성 병소, 구강인두 점막 궤양, 경직, 허탈, 피부 부종 등). 수태한 소가 수태 70-120일에 이 바이러스에 감염된 것으로 나타난 경우에 유산이나 무뇌수두증을 유발할 수 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
간질맨 위로 가기
개요
간질은 세계적으로 광범위한 숙주에게서 나타나며 많은 사례가 보고되었습니다. 예를 들어 소와 양 등이 이 병에 걸리면 감염된 상태가 세 가지 형태로 나타납니다. 만성형인 경우 양은 폐사율이 높지만 소는 폐사하는 경우가 거의 없고, 급성형인 경우 양에게는 치명적일 때가 많습니다. 전염성 괴사성 간염과 같은 다른 병원균에의 2차 감염이 더해지면 양의 폐사율이 더 높아집니다.
이 질병은 감염된 라임네이드 달팽이가 배출한, 포낭에 싸인 미충(세르카리아)이 들어 있는 수생 식물을 섭취하면 전염됩니다. 이러한 식물을 섭취하면 어린 흡충(吸蟲)이 동물의 십이지장으로 배출되어 간까지 이동한 다음 최종적으로는 연조직에 몇 주 동안이나 머무르며 성장하고 조직을 파괴하게 됩니다.
소의 경우 대부분의 흡충을 <6개월이면 배출하지만 양의 경우에는 성체 흡충이 담관 내에서 몇 년 동안 살 수 있습니다.
징후
급성 간질증의 경우 복부 팽창, 빈혈증과 급사 등의 징후가 나타나며 이는 대개 감염 후 6주 이내에 발생합니다. 이 질병이 아급성 형태로 나타난 징후는 보통 빈혈과 출혈이며, 감염 후 7~10주 후면 폐사합니다.
만성 간질증 징후로는 빈혈, 부종과 젖 분비량 감소 등이 있습니다.
인체 보건 위험
간질증은 오염된 식수를 섭취하는 경로를 통해 인간에게 전염될 수 있으며 병이 분포된 지역에서 담수 식물 섭취하는 경우, 또는 제대로 익히지 않은 양 간을 섭취하는 경우 전염될 수 있습니다. 감염된 물질을 섭취하면 미충이 십이지장 내에서 포낭에 싸여 애벌레 형태로 발달하며 최종적으로는 간 조직을 뚫고 들어가 담도로 유입됩니다.
경제적 영향
간 흡충은 사료 효율, 성장을 크게 저해하고 소와 양의 생식력을 떨어뜨려 중대한 경제적 영향을 미칠 수 있습니다.
구제역(FMD)맨 위로 가기
개요
FMD는 전염성이 매우 높은 질병으로 발굽이 갈라진 동물은 무엇이나 영향을 받으며 전 세계에 널리 퍼져 있는 병입니다. FMD는 돼지수포병(SVD)과 같은 다른 수포성 질병과 임상적으로 구분할 수 없습니다.
이 바이러스는 피코르나바이러스 과의 애프도바이러스 속에 속합니다. FMD 바이러스에는 일곱 가지 혈청형이 있습니다. O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 및 Asia 1입니다. 한 가지 혈청형에 의해 감염되었다고 해서 다른 혈청형에 면역성이 생기는 것은 아닙니다.
가축화된 동물종 중에서 소, 돼지, 양 및 염소가 FMD에 걸리기 쉬운 종입니다.
징후
FMD의 임상적인 징후는 발과 구강 안쪽 및 주변, 암컷의 경우 유선에 수포(작은 물집)가 생기는 현상입니다. 특히 돼지의 경우 콧구멍 안쪽이나 사지 압점에도 수포가 발생할 수 있습니다.
주로 감염된 동물과 감염될 수 있는 동물이 접촉하는 경우 병이 전이됩니다. 이 바이러스는 감염이 급성 단계로 진행되는 중에는 공기 떠돌아 다닐 수도 있습니다.
인체 보건 위험
FMD는 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
FMD가 발생하면 축산 업계의 사활에 대단히 중대한 위협이 될 수 있습니다. 가축 무리를 도태시켜야 하고, 감염된 지역에서 육류 수출을 제한해야 하기 때문입니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
렙토스피라증맨 위로 가기
개요
렙토스피라증은 전세계적으로 발생하며 주로 열대 지역에서 보고되지만 우기 중 온대 기후 지역에서 나타나기도 합니다. 렙토스피라증은 돼지, 소, 말에 가장 흔하게 나타나며 미약한 감염 증세에서 장기 부전 및 폐사에 이르는 다양한 임상적 영향을 미칩니다.
이 질병은 야생 포유류에 많이 발생하지만 종종 야생 동물이 가축의 감염원인 경우에만 인지됩니다. 렙토스피라증은 태반 또는 성교를 매개로 전염될 수 있지만 대부분은 주로 감염된 젖, 소변 또는 태반액과의 직접 접촉을 통해 전염됩니다.
징후
렙토스피라증의 징후는 무리의 면역력, 감염된 동물의 연령, 감염 혈청형에 따라 크게 달라집니다. 감염 혈청형의 경우 렙토스피라증을 유발할 수 있는 >220가지 병원성 렙토스피라 혈청형이 있습니다.
예를 들어 소는 렙토스피라 하드조 보비스에 대한 유지 숙주이며 동물의 신장을 감염시켜 장기적인 소변 흘림으로 이어질 수 있습니다. L. 하드조 보비스는 또한 소의 불임을 유발할 수 있는 지속적인 생식관 감염과 연관성이 있습니다.
그리포티포사, 익테로헤몰리지 또는 포모나와 같은 다른 렙토스피라 혈청형의 경우 소는 이 질병의 우연 숙주가 되어 무기력, 황달, 고열, 빈혈, 적색 소변 등의 다양한 임상 징후가 나타날 수 있습니다. 대체로 성체 소는 렙토스피라증으로 죽지는 않지만 송아지에게는 치명적일 수 있으며 임신 중인 암소에게도 영향을 주어 유산, 사산 및 연약한 송아지의 출산의 원인이 되기도 합니다.
인체 보건 위험
렙토스피로증은 동물 유행병 위험성이 있는 것으로 간주되며 감염된 동물의 소변 또는 체액에 의해 오염된 물 또는 토양과 접촉한 사람에게 전염될 수 있습니다.
경제적 영향
지속적 생식관 감염에 의해 나타날 수 있는 불임은 렙토스피라증이 경제적으로 가장 커다란 손실을 유발하는 측면입니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
소 마이코플라즈마증맨 위로 가기
역학
마이코플라즈마(대부분 숙주 특이성을 가짐)는 인간과 동물에서 서서히 진행하는 만성 질병을 유발합니다. 마이코플라즈마 아갈락티에 박테리아는 소형 반추 동물에게 흔한 병원균이며 수의학에서 매우 중요하게 다루어집니다. 양에서 이 질병은 항상 M. 아갈락티에에 의한 것이지만 다른 마이코플라즈마 종(M. 마이코이즈 및 M. 카프리콜룸)도 염소에게 유사한 질병을 일으킬 수 있습니다.
징후
마이코플라즈마 아갈락티에는 유럽 양과 염소에서 마이코플라즈마증의 주된 형태인 접촉성 무유증의 원인 인자이며 낙농업계에 심각한 영향을 미칩니다. 여러 항생제가 흔히 이 감염을 퇴치하는 데 실패했고, 식용동물에서 마이코플라즈마병은 크나큰 경제적인 손실을 초래합니다.
전이
감염은 주로 구강 또는 유선에 발생하며 잠복기는 2주 ~ 2개월에 이릅니다.
M. 아갈락티에와 밀접한 연관
M. 아갈락티에와 밀접한 연관성이 있는 M. 보비스는 소에서 호흡기 및 유선 질병을 유발하며 또한 경제적인 관점에서도 중요합니다(송아지 폐렴, 유선염 및 관절염 유발). 이 두 병원균은 서로 밀접한 관련이 있기 때문에 각 숙주에서 유사한 징후를 유도하므로, 기존 진단 방법으로는 구별하기 어렵습니다.
네오스포라 감염증맨 위로 가기
역학
네오스포라는 개의 몸에서 처음 발견된 원생 기생충으로, 근염과 뇌염을 유발하는 병원체입니다. 다만 1990년대에 네오스포라는 소의 유산을 유발하는 주된 원인인 것으로 밝혀졌습니다. 이는 주로 임신 4~7개월 차에 발생합니다. 무리에서 감염된 소의 수에 따라 유산율이 5~30%이고, 1개월 미만에 발생하는 연속 유산 횟수로 특징이 나타납니다.
전이
기생충이 어떤 방식으로 옮겨가는지 온전하게 파악되지는 않았지만, 주된 경로는 모체에서 자식으로 전달되는 것으로 보입니다. 혈청 양성 반응을 보인 암소가 낳은 송아지의 최소 80%가 병에 감염되었기 때문입니다. 또한 네오스포라를 소에게 옮기는 과정에 개가 관여한다는 주장이 제기된 바 있습니다. 이 감염은 모든 대륙에서 나타나고 일부 국가에서 소 유산의 주요 원인이기도 합니다(BVD와 IBR보다 앞섬).
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
부결핵증(요네병)맨 위로 가기
개요
부결핵증, 다른 이름으로 ‘요네병’이라 알려진 이 병은 반추 동물의 소장에 조형결핵균 아종 부결핵균(흔히 MAP로 약칭)이 있으면 발생합니다. 이 병은 전 세계에서 동물 건강을 위협하는 병으로 특히 육우와 낙농 가축에 큰 영향을 미칩니다.
부결핵은 만성 허약성 장염이며, 동물 무리 내에 이 병이 발병하면 생산에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
임상적 감염 여부를 진단할 때는 병원 생물인 조형결핵균 아종 부결핵균이 배설물이나 사후 장 조직에서 발견되는지를 보고 확진합니다. 동물이 준임상형질병에 걸렸는지를 알아내기는 더 어렵습니다. 이 경우 장기간에 걸쳐 병원체를 배출하고 따라서 같은 무리 내의 다른 구성원을 감염시키는 근원이 될 수 있습니다. 유럽 내에서 소 부결핵증의 발병률은 나라마다 각기 다르며 7%~55% 사이로 다양하게 나타납니다.
징후
장 내 만성 염증, 장간막 림프절 병변, 설사, 체중 감소 및 부종 등이 생후 2년을 지난 동물에서 나타나는 경우가 일반적이며, 이때 질병은 이미 진행된 단계입니다.
인체 보건 위험
부결핵증을 유발하는 박테리아인 조형결핵균 아종 부결핵균은 우유를 비롯한 다른 유제품을 생산할 때 멸균 과정을 거치고도 살아남는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 인체 보건에 위험 요소일 수 있습니다. 낙농 가축의 부결핵증과 인간의 크론병 사이에 연관관계가 있는 것으로 보인다는 과학적 증거가 속속 늘어나고 있습니다. 크론병은 난치성, 만성 염증성 장 질환입니다.
경제적 영향
가축이 부결핵증에 걸리면 여러 가지 요인으로 인하여 중대한 경제적 손실을 수반할 수 있습니다. 예를 들어 축산 생산량이 줄어들거나 조기에 도태시켜야 할 수 있고, 수의 치료 비용이 많이 드는 경우 등이 대표적입니다. 미국의 경우 축우 업계에서 부결핵증이 점차 큰 걱정거리로 대두되고 있습니다. 이 질병이 발생하면 축우와 축우 관련 제품의 해외 판매에 영향을 미쳐 생산자에게 경제적 손실을 초래하기 때문입니다. 이 때문에 VJDHSP(축우 요네병 상태 진단 프로그램 자원 위원회)를 세웠습니다. 2002년 4월, USDA-APHIS-Veterinary Service에서 이 프로그램의 일부를 농무부 산하 전국 프로그램 표준으로 통합하였습니다.
유럽 연합 내에는 공식적으로 마련된 프로그램이 없습니다. 다만 국가별 정책이 따로 적용됩니다. 호주에는 NJDCP(국립 요네병 통제 프로그램)가 있어 요네병의 확산과 영향을 줄이는 것을 목표로 활동하고 있습니다. 이 프로그램은 호주 축산업계, 정부와 수의학 전문가들이 관여하는 협력 프로젝트입니다. 호주 동물 보건국에서 이러한 주요 이해 관계자들을 대신하여 프로그램을 운영하고 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
리프트밸리열(RVF)맨 위로 가기
개요
RVF는 분야바이러스에 의해 발생하는 질병으로 분류되며 아라비아 반도, 아프리카와 마다가스카르 전역에 걸쳐 반추 동물에 영향을 미치는 급성 동물원성 감염증입니다. 전염병이 발병하는 동안 유산과 어린 동물의 폐사율이 높아지며 인간이 감염될 경우 인플루엔자와 비슷한 질환을 겪게 됩니다.
RVF는 바이러스에 감염된 동물의 움직임으로 전염될 수도 있고 여러 가지 종의 모기에 의해 공기 중으로 전염되기도 합니다. RVF 발병 사례는 대개 여름에 절정에 달하며 첫서리가 내릴 때쯤이면 곤충 매개체와 함께 질병이 사라지는 것이 일반적입니다. 기후가 따뜻한 지역에서는 질병과 매개체가 일 년 내내 존재하는 경우도 있습니다.
징후
RVF의 보편적인 징후에는 무기력증, 고열, 먹이 거부, 복부 통증, 황달 및 설사증 등이 포함됩니다. 어떤 경우에는 유산만이 유일한 감염 징후이기도 합니다.
인체 보건 위험
인간은 감염된 동물의 조직 또는 유산된 배아를 통해 병원체에 접촉할 수 있으며 모기에 물리거나 감염된 동물을 도축하는 중 발생한 혈액 에어로졸을 통해 감염될 수도 있습니다.
로타바이러스맨 위로 가기
개요
소 로타바이러스는 레오바이러스 과 내에 속하는 것으로 분류되며, 코로나바이러스와 함께 송아지 설사증의 >50%의 원인을 차지합니다. 로타바이러스는 소 무리에서 흔히 발견되지만 돼지, 닭, 양, 말 및 토끼도 이 질병에 걸리기 쉽습니다.
바이러스는 소장을 통해 유입되어 융모를 공격하고 물질이 동물의 체내에 효율적으로 흡수되지 못하도록 방해합니다. 이 때문에 상피세포와 체내에서 수분이 손실되어 탈수 증상을 일으킬 수 있으며 탈수와 쇠약 증상이 심한 경우 폐사에 이를 수도 있습니다.
감염되는 경로는 주로 아직 감염되지 않은 동물이 감염된 배설물 및 오염된 먹이를 경구 접촉하는 경우이며, 위생 상태가 좋지 못한 거주 구역에 노출된 경우에도 감염될 수 있습니다. 이 병의 징후나 증상을 보이는 소는 최장 일주일까지 바이러스를 배출할 수 있으며, 소 중에 일부는 재감염되어 평생 바이러스를 배출하면서 아무런 증상을 보이지 않는 경우도 있습니다.
징후
로타바이러스의 주된 징후는 점액, 혈액 또는 둘 모두가 섞인 묽고 종종 노란색을 띠는 설사증입니다. 이외에도 병에 걸린 동물은 무기력증에 빠지거나 물을 마시고 먹이를 먹는데 무관심한 반응을 보이기도 합니다. 이 때문에 약하거나 심각한 탈수 증상을 유발하기도 하며, 증상의 정도는 각 동물과 정황에 따라 각기 다릅니다.
인체 보건 위험
소와 인간 로타바이러스 변종은 각 숙주에 특이성을 가지며 한 종에서 다른 종으로 전염될 위험이 있는 것으로 간주하지 않습니다.
경제적 영향
신생 반추 동물의 질병률과 폐사율이 높아지고 치료 비용이 들며 성장률이 떨어져 중대한 경제적 손실이 발생할 수 있습니다.
살모넬라증맨 위로 가기
개요
살모넬라증은 살모넬라균에 의해 발생하는 감염병입니다. 살모넬라증의 발생은 전세계 국가에서 확인되었지만 집약적 축산업 지역에 있는, 특히 돼지, 송아지 및 일부 가금류에서 가장 유병률이 높은 것으로 나타났습니다.
이 질병은 모든 가축에 영향을 미칠 수 있으나 어린 동물과 임신 중이거나 수유 중인 동물이 가장 취약합니다. 관찰되는 임상 징후로는 유산, 관절염, 호흡기 질병, 급성 폐혈증 등이 있습니다. 고열과 함께 출혈성, 수양성 설사를 동반하는 장 질병이 임상적으로 가장 흔하게 나타납니다.
많은 동물, 특히 돼지, 소, 가금류 등이 감염될 수 있지만 임상적인 증상은 나타나지 않을 수도 있습니다. 이러한 동물은 무리들 사이에서 감염의 확산과 관련한 주요 원인일 수 있으며 또한 식품 오염과 인체 감염의 원인일 수도 있습니다.
징후
대표적인 임상 징후로는 고열과 심한 수양성 설사 등이 있으며 이로 인해 탈수가 급속히 진행됩니다. 이러한 설사는 대부분 악취가 심하며 혈액과 점액이 섞여 있을 수 있습니다. 살모넬라균은 위장관 손상을 유발하고 전신에 영향을 미치는 독소를 생산합니다. 위장관 내벽에 어느 정도의 손상이 일어나면 이 세균이 혈류로 침입하면서 폐혈증을 일으키고 뇌, 폐, 관절, 자궁(임신 소에서 유산 유발) 및 기타 장기로 확산될 수 있습니다.
인체 보건 위험
살모넬라증은 인간에게 심각한 임상 증상을 유발할 수 있는 가장 중요한 동물원성 질병 중 하나입니다. 돼지, 소, 가금류 및 계란 등이 이러한 살모넬라 감염의 중요한 원인으로 인식되고 있습니다. 이러한 질병은 인간 건강에 커다란 위협을 안겨 줍니다. 식용 동물의 살모넬라 감염은 인간 살모넬라 감염의 주요 원인으로 생각되기 때문에 공중 보건에 중요한 영향을 미칩니다.
경제적 영향
살모넬라증은 전세계 축우 업계에 심각한 경제적 영향을 미칩니다. 가축 폐사, 치료 비용, 유산, 생산량 감소, 우유의 폐기 처분, 소비자 신뢰 저하 등이 모두 살모넬라로 인해 축우 업계가 부담하게 되는 비용으로 나타납니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
슈말렌베르크 바이러스맨 위로 가기
역학
슈말렌베르크 바이러스는 분야바이러스 과, 오르토분야바이러스속에 속하며 아까바네, 아이노 및 샤몬다 바이러스와 밀접한 관련이 있습니다. 이 바이러스는 2011년 11월에 독일에서 최초로 확인되었습니다. 비전형적인 증상을 나타내는 소와 양 숙주에서 채취한 여러 샘플에서 발견되었으며, 그 당시 알려진 질병 특성은 없었습니다.
징후
이 바이러스는 약한 임상적 증상을 유발하여 동물의 전체 건강 상태에 영향을 미칩니다. 예를 들어 고체온증, 식욕 상실, 젖 생산량 감소 등이 대표적이며 설사증이 발생하는 사례도 일부 있습니다. 또한, 수태 중에 암컷 반추 동물이 감염되면 기형 동물(뇌수종)을 출산할 수도 있습니다.
진단
바이러스 검출 시 유산된 배아의 뇌를 사용하여 검사를 수행하는 것이 최적이지만 혈액, 혈청 및 비장에서도 바이러스를 검출할 수 있습니다(FLI - 독일 국립 표준 연구소).
전염성해면상뇌증(TSE)맨 위로 가기
개요
TSE는 전염성이 있는 뇌질환으로 여러 가지 형태로 동물 종에 영향을 미칩니다. 예를 들어 소해면상뇌증(광우병, BSE, 소 질병), 스크래피(염소 및 양 질병) 및 만성 소모성 질병(CWD, 사슴 질병) 등이 대표적입니다. 이 질병은 화학물질, 열기에 내성이 있는 변형 프리온 단백질에 의해 발생하며 생물학적으로 분해하기 매우 까다로워 몇 년 동안이나 토양 속에 생존해 있기도 합니다.
이 질병은 세계 전역에서 보고된 바 있으며 유럽에서는 BSE가 가장 잦고 북미에서는 주로 CWD가 나타납니다. TSE는 중추 신경계가 천천히 퇴화되어 궁극적으로는 감염된 동물의 폐사로 이어지는 병입니다. 따라서 질병에 감염된 시점부터 첫 증상이 나타나기까지 상당한 시차가 있는 경우가 많습니다. 일례로 소가 이 질병에 감염된 경우 감염 당시에는 최대 6년까지 아무런 임상적 증상이 나타나지 않을 수 있고 양의 경우 최대 4년까지 징후가 없을 수 있습니다.
소들 사이에서 BSE는 오염된 뼈와 고기가 함유된 먹이를 섭취함으로써 전이됩니다. 소의 경우 자연적으로 병이 전이되는 것은 아닌 것으로 보이지만, 몇 가지 증거 자료를 보면 감염된 암소가 낳은 송아지에는 모계 관련 위험이 존재할 가능성도 있는 것으로 보입니다. 발병과정에 대한 자세한 정보는 알려진 바가 없지만 여러 연구 조사 결과 병을 일으키는 동인이 구강 노출을 통해 동물의 체내에 유입되고 나면 회장의 파이어판(Peyer's patch)을 복제하여 말초 신경을 통해 중추 신경계로 이동하는 것으로 밝혀졌습니다.
징후
TSE의 임상적 징후는 대개 미묘한 편으로 불안감, 공격성, 머리를 낮게 낮춘 자세, 운동 실조, 떨림 증상과 만졌을 때 민감성이 늘어나는 증상(지각과민증) 정도입니다. 젖을 짜려 하면 내켜 하지 않거나 체중이 감소하고 우유 생산량이 줄어드는 증상을 보일 수도 있습니다.
인체 보건 위험
인간이 BSE에 오염된 식품을 섭취하면 TSE의 일종인 크로이츠펠트 야콥병(CJD)에 걸릴 수 있습니다. 이 질병을 예방하기 위해 인간 음식 사슬에서 위험도가 높은 소의 조직을 제거하는 방안이 마련되어 있으며, 소 단백질이 함유된 제품(화장품, 의약품 등)의 경우 가공하지 않은 원자재를 BSE 발병 사례가 없는 지역에서 조달하도록 보장하는 조치가 마련되어 있습니다.
경제적 영향
TSE는 막대한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 이는 BSE나 스크래피에 연관된 동물을 도태시키는 조치 때문일 수도 있고 반추 동물(소, 양 및 염소)에서 유래한 광우병 특정위험물질(SRM) 파괴 조치에 기인할 수도 있으며, 감염 지역의 수출 제한으로 인하여 육류 업계 전체에 미치는 영향이 이유가 될 수도 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
트리코모나스증맨 위로 가기
개요
트리코모나스증(Trich)은 전세계적으로 소에서 발생하는 성병의 하나로 암소 및 암송아지의 불임 및 유산이 특징적으로 나타나며 이로 인해 분만 간격이 연장됩니다.
이 질병은 암소의 생식관과 수소의 음경 포피에 서식하는 트리코모나스 피투스(T 피투스)라고 불리는 크기가 작은 운동성 원충에 의해 발생합니다. 이 병원성 유기체는 수소에서 암소의 질로 교배 중에 전염된 후 자궁으로 이동하면서 감염을 유발하여 감염된 소의 외음부에서 흰색의 점액성 분비물이 배출되는 증상이 나타납니다.
감염된 수소가 암소와 자연 교배 시 30%–90%가 감염되는데 이는 균주 차이가 존재하며 또한 이 질병에 대한 품종별 취약성이 다른 것을 의미합니다. 모든 연령의 수소는 끝까지 감염된 상태로 남아있을 수 있지만 어린 수소일수록 이 가능성은 낮아집니다. 반대로 암소는 보통 교배 후 3개월간 감염이 없을 수 있지만 여전히 재감염에 취약합니다. T 피투스는 또한 감염된 수소의 정자를 인공 수정에 사용하는 경우에도 전염될 수 있습니다.
징후
주요 징후는 태아의 폐사로 인한 불임이며 이로 인해 반복된 교배와 암소가 임신을 했는데도 계속 발정기가 나타나는 상태를 유발합니다. 분만율 감소 및 3-6개월 송아지 출산 연장 외에도 암소 개체 수의 증가는 자궁내막염 및 자궁유농증과 같은 비임신성 비정상 생식기 진단과 연관될 수 있습니다. 수소는 T 피투스에 의한 징후는 나타나지 않더라도 수명이 다할 때까지 이 병원성 유기체를 흘릴 수 있습니다. 수소에서 이 질병을 진단하려면 수소 음경 포피의 포피액 샘플 채취 및 검사가 필요합니다.
인체 보건 위험
트리코모나스증은 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
이 질병에 감염된 무리로 인한 경제적 손실은 주로 송아지 출산율의 감소와 불균일성 그리고 도태, 검사 및 예방 비용의 증가에 기인합니다. 다양한 연구와 모델 평가를 통해 무리 중에 트리코모나스증 발생 시 20%-40% 정도의 소득이 감소하는 것으로 나타났습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
소 결핵(TB)맨 위로 가기
개요
소 결핵은 소 결핵균에 의해 유발되는 호흡기 질병입니다. 이는 전세계적으로 가축 동물, 특히 소와 특정 야생 동물군에서 발견되는 주요 감염성 질병입니다.
공기를 통한 전염이 종간 소 결핵균 감염의 주된 경로이지만 동물이 이 세균을 대량으로 섭취한 경우에도 감염될 수 있습니다.
징후
소 결핵은 대부분 폐 및 연관된 림프절에 발병하는 호흡기 질병입니다. 감염은 종종 무증상성이지만 임상 징후가 나타났을 때 이 질병이 뚜렷이 구분되지 않습니다. 증상으로는 특히 소 결핵이 많이 진행된 경우 무기력, 식욕 부진, 쇠약, 림프절 비대, 기침 등이 나타납니다.
인체 보건 위험
소 결핵은 중대한 동물 유행병이며 인간에게도 심각한 건강 위험을 초래합니다. 이 세균은 에어로졸을 통하거나 비멸균 우유 또는 감염된 소에서 생산된 유제품의 섭취를 통해 동물에서 인간으로 전파될 수 있습니다.
경제적 영향
소 결핵이 발병하면 우유 생산량이 줄어들고 소 무리를 도태시켜야 하며 감염된 지역에서 육류 수출을 제한해야 하므로 목축 업계에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
파라인플루엔자 3(PI3)맨 위로 가기
역학
파라인플루엔자 바이러스 3형(PI3)은 파라믹소바이러스 과에 속하는 RNA 바이러스로서 전세계적으로 가축에 매우 흔하게 발생합니다. PI3은 호흡기와 소화기 질환에서 검출되며, 어린 소에서 호흡기 문제를 일으킵니다. PI3은 또한 특정 세균(소 결핵 및 파스퇴렐라 헤몰리티카) 및 기타 바이러스(BVD 및 IBR을 유발하는 바이러스 포함)에 의한 감염과 연관된 질병에서 보조인자로 간주됩니다.
징후
이 질병의 징후로는 고열, 기침, 눈과 코의 분비물, 식욕 부진, 호흡 곤란, 설사 등이 나타납니다. 또한, PI3는 면역억제 효과를 갖고 있어, 감염된 동물은 2차 감염에 취약합니다.
전이
PI3는 대개 코 분비물을 통해 전염되며 동물 운송 시 전염에 유리한 환경이 만들어집니다(직접 접촉, 열악한 환기, 정체된 공기 등). PI3 감염 확인을 위해서는 혈청검사가 적극 권장됩니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
수의학 용도로만 사용하십시오.