OIE, FLI 및 USDA에서 인정한 소 결핵 진단 솔루션 포트폴리오
소 결핵(bTB)은 주요 전염성 질병의 일종으로 반추 동물의 폐와 림프절에 영향을 미치며 에어로졸을 통해서, 또는 감염된 동물이 생산한 유제품을 살균하지 않고 섭취하는 경우에 동물에서 인간으로 전파될 수 있습니다. 소 결핵이 발병하면 우유 생산량이 줄어들고 소 무리를 도태시켜야 하며 감염된 지역에서 육류 수출을 제한해야 하므로 중대한 경제적 영향을 미칠 수 있습니다.
당사는 그간 꾸준히 가축의 질병 진단 솔루션을 제공하는 일류 공급업체로 자리 잡기 위해 노력을 거듭한 끝에, BOVIGAM™ 분석과 같은 Prionics™ 솔루션을 믿음직한 Thermo Fisher Scientific 제품 포트폴리오를 통해 출시하게 되었음을 자랑스러운 마음으로 발표합니다. BOVIGAM™ 소 결핵 진단 솔루션은 USDA, OIE 및 FLI에서 승인된 솔루션입니다. 당사 포트폴리오는 OIE에서 처방한 각종 소 결핵 테스트 전체에 대한 유일한 자원을 제공합니다. 이 제품은 종합적인 소 결핵 진단 솔루션 포트폴리오로, 소 피부 테스트에 쓰기 위한 결핵균 항원(PPD)은 물론 인터페론-γ 테스트(BOVIGAM 분석)도 포함되어 있습니다. 이러한 품목을 따로 사용하거나 함께 사용하여 피부 테스트를 하면 객관적이고 신뢰도 높은 결과를 도출할 수 있습니다. BOVIGAM™ TB 키트는 OIE에 등록된 유일한 소 결핵, 인터페론-γ 체외 분석 키트이며, OIE에서는 이 제품을 소 결핵에 감염된 지역에서 검진 및 확진에 사용할 수 있는 기본, 단독형 테스트로 검증하였습니다.
당사의 투베르쿨린 PPD와 같은 진단 도구를 적절히 조합하여 사용하면 언젠가 소 결핵이 없는 세상을 실현할 수 있을지도 모릅니다. BOVIGAM®은 지역별 요구사항에 맞춰 테스트 감도 및/또는 특이성을 높임으로써 소 결핵 프로그램의 목표에 부합하기 위해 시행된 방안입니다. 테스트 방식을 최적의 형태로 적용하면 불필요한 도태 조치나 장기간의 농장 폐쇄 등을 피할 수 있고, 궁극적으로는 세계적으로 소 TB의 발병 가능성을 배제하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  제품 홍보지 보기 ›
각자의 고유한 소 결핵 테스트 요구 사항에 맞춰 변용할 수 있는 검증된 솔루션
Prionics의 솔루션은 소 결핵 진단의 최전선에서 활약하는 제품이며, 그 성능은 OIE, FLI 및 USDA 등 전 세계의 다양한 권위 있는 기관에서 인정한 바 있습니다. 종합적인 소 결핵 진단 포트폴리오로 구성된 이 제품에는 BOVIGAM 분석, 자극 항원 및 피부 테스트용 투베르쿨린 PPD 등이 포함되어 있어 독보적인 배합의 진단 도구를 제공하며, 각자의 고유한 테스트 요구 사항에 맞춰 테스트 감도 및/또는 특이성을 높여 여러 가지 응용 분야에 활용할 수 있습니다.
여러분의 요건에 가장 잘 맞는 테스트 솔루션을 구체적으로 조정하는 방법에 대해 더 자세히 알아보려면, 아래 제품 정보를 검토하여 주시기 바랍니다.
BOVIGAM 키트 -세계동물보건기구(OIE)에서는 BOVIGAM TB 키트를 2015년 판 OIE 육상 동물 진단 테스트 및 백신 매뉴얼에 등록하기로 승인하였습니다. 이 제품은 OIE에 등록된 유일한 소 결핵, 인터페론-γ 체외 분석 도구이며, OIE에서는 이 제품을 소 결핵에 감염된 지역에서 검진 및 확진에 사용할 수 있는 기본, 단독형 테스트로 검증하였습니다. 이 진단 키트는 소, 양, 염소 및 물소에게서 소 결핵균을 검출하는 데 사용되며, 유럽, 북미, 남미, 호주 및 뉴질랜드 등지에서 결핵 감시 프로그램으로 광범위하게 사용되고 있습니다. 
이 테스트를 사용하면 다음과 같은 효과가 있습니다.
  • 신속한 진단으로 소 무리 관리 개선
  • 소 결핵 검출에 가장 잘 맞는 최적의 분석 감도
  • 객관적이고 재현 가능한 결과 도출
  • 농장 폐쇄 기간과 비용 손실 경감
 제품 홍보지 보기 ›
OIE 등록 소 결핵 검출 키트를 사용해야 하는 중요한 이유와 사용상 이점
아래를 클릭하면 OIE 등록 BOVIGAM 키트를 사용하여 더욱 빠른 결과를 내고 살아 있는 가축을 거래할 때 중단 기간이 짧아지며 피부 테스트를 할 때보다 농장 운영이 빠른 시일 내에 정상화되도록 하는 데 유익한 원리를 알아볼 수 있습니다.
제품 홍보지 보기 › |  보도 자료 보기 ›
BOVIGAM® 2G—BOVIGAM® 테스트의 업데이트된 버전으로, 이전과 같은 신뢰성 있는 품질을 보장하면서 전보다 훨씬 많은(M.O.R.E.)  이점을 제공합니다.
M = 불확실한 시료 반복성을 개선하여 한층 더 강력해짐(More robust)
O = 단일 성분의 기질(One component)
R = 테스트 기능이 유연하여 마리당 비용 절감(Reduced costs)
E = 프로토콜을 간소화하여 사용이 간편함(Easy to use)
 제품 홍보지 보기 ›
BOVIGAM® Stimulation Antigens—소 결핵 프로그램을 사용자의 거주 지역에 맞게 최적화할 수 있습니다. 원하는 감도와 특이성 요건에 부합하도록 자극제를 여러 가지로 조합해 선택하면 됩니다.
  • BOVIGAM® Tuberculin PPD - 최고의 감도
  • 펩타이드 칵테일 PC-EC - 최고의 특이성
  • 펩타이드 칵테일 PC-HP - 고감도 및 고특이성
  • 자리공체세포분열촉진제 -  혈액 시료 품질 확인(생존 능력 제어)
 제품 홍보지 보기 ›
투베르쿨린 PPD 피부 테스트 시약—당사의 투베르쿨린 PPD는 세계 보건 기구(WHO) ,참조 기준 제품을 제조하는 데 사용된 제품이며, 비교 피내 검사(SICCT),  경구 투베르쿨린 검사(SCT)와 꼬리접힘 검사(CFT)용 키트로 구매할 수 있습니다.
  • 독보적인 이중 일치 기능이 있어 소 투베르쿨린 PPD의 실제 효능이 조류 PPD보다 강하도록 보장하며, 이들 사이의 차이는 일 회분에 500 IU를 넘지 않습니다.
  • 유럽 약전논문 요건에 부합
  • 생후 0일부터 각종 연령대의 동물에 사용 가능한 것으로 검증됨
  • 세계 최대 규모로 손꼽히는 투베르쿨린 생산 공장에서 제조
  • 편리하고 비용 효율적인 방식으로 배송(+2°C - +37°C에서 최대 14일 내 운송)
자세한 정보를 알아보거나 당사의 투베르쿨린 PPD 피부 테스트 시약을 주문하고자 하는 경우, 이메일 orders@prionics.com 또는 전화 +41 44 200 20 00으로 문의하시기 바랍니다.