동물 질병 – 여러 가지 종
신고 대상 질병
아프리카돼지열병(ASF)
개요
AFS는 아프리카돼지열병 바이러스(ASFV)에 의해 발생합니다. ASFV는 집돼지, 혹멧돼지 및 강멧돼지 등을 감염시킵니다. 이 병은 건강한 동물과 병에 걸린 동물이 직접 접촉하는 경우, 또는 감염된 먹이를 통해 간접적으로 접촉하는 경우는 물론 생물학적 매개체(연진드기 등)를 통해서도 전이됩니다.
이 질병은 아프리카 남반구 및 이베리아 반도, 사르디니아의 풍토병입니다. 다른 유럽 국가(벨기에 1985년, 네덜란드 1986년)와 유럽 외부(카리브해 연안, 브라질)에서도 산발적으로 발병한 경우가 있습니다.
징후
ASF는 과급성, 급성, 아급성 및 만성 형태로 일어날 수 있으며 폐사율은 0 ~ 100%까지 다양합니다. 이는 돼지에 감염된 바이러스의 병독성에 따라 달라집니다. 급성 질병인지 알아볼 수 있는 특성은 3~7일의 짧은 잠복기를 거쳐 고열(최대 42°C)이 이어지고 5~10일 내에 폐사에 이르는 현상입니다.
가장 일관되게 나타나는 임상적인 징후는 식욕 부진, 우울증과 드러누워 지내는 행동 등입니다. 다른 징후 중에는 귀, 복부 및 다리 피부 출혈이나 호흡 곤란, 구토, 코 또는 직장에서 출혈을 일으키는 경우 등이 있으며 때로는 설사를 하기도 합니다. 발병 시 최초의 징후로 임신 중절(유산)이 발견되는 경우도 있습니다. 만성 질병인지 알아볼 수 있는 특성은 체중 감소, 관절 부종과 호흡기 문제 등입니다. 이 질병이 이런 형태를 띠는 경우는 집단 발병 시에는 극히 드뭅니다.
인체 보건 위험
ASF는 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
돼지 무리에 미치는 영향은 변종의 유형에 따라 다양하게 나타날 수 있습니다. 폐사율이 100%에 근접하기도 하고 진단하기 어려울 정도로 병독성이 낮아 격리에만 그치는 경우도 있습니다. 집단 발병이 일어난 지역 또는 국가에서는 돼지 농가와 관련 산업에 재정적, 물리적으로 엄청난 피해가 초래되기도 합니다.
예를 들어 몰타와 도미니카 공화국에서는 이 병이 발병하자 전국의 돼지를 모두 몰살해야 했습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
조류 독감맨 위로 가기
역학
"조류 독감"이라고도 알려진 AI는 전염성이 대단히 높은 바이러스성 질병으로 축화계(닭, 칠면조, 메추라기, 뿔닭 등)와 야생 조류(오리) 여러 종에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 병은 A형 독감 바이러스에 의해 발생합니다. 오르토믹소바이러스 과에 속하는 단일 나선 RNA 바이러스입니다. 이 바이러스는 조류 이외의 다른 포유류 조직에서도 분리된 바 있으며 여기에는 인간과 돼지가 포함됩니다(조류와 인간 바이러스 사이의 유전적 재조합을 유발하는 요인).
징후
조류 독감에 걸린 새는 여러 가지 징후를 나타낼 수 있습니다. 사소한 질병(임상 징후가 거의 없거나 전무)부터 순식간에 치명적인 상태로 발전하여 심각한 전염병이 될 수 있는 질병까지 여러 가지가 포함됩니다. 고병원성 조류 독감(H5, H7, H9 특수타입에 속하는 바이러스)은 심각한 징후와 폐사에 이르는 빠른 악화가 특징입니다. 그리고 나면 폐사율은 2일 이내에 100%에 이를 수 있습니다. 고병원성 균주로 인해 인간에게 심각한 호흡기 질환이 발생할 수도 있습니다.
전이
새들 사이에서 바이러스가 전이되는 것은 주로 직접 접촉(호흡기 분비물 및 배설 물질 등)에 기인하지만 간접적으로 전이될 수도 있습니다(음식 또는 오염된 물, 바이러스를 운반하는 새 배설물, 오염된 물질 등을 통함). 몇몇 새 종(species)은 오리와 같은 다른 종보다 이 전염병에 대한 내성이 강해 눈에 띄지 않는 임상 징후를 보이는 병원성 균주에 감염될 수 있습니다. 고병원성 A/H5N1 균주는 축화계(닭과 칠면조)와 특정 야생 조류에서 임상 징후를 나타냅니다. 고병원성 바이러스 균주로 인한 감염은 드물게 발생하므로, H5, H7, H9 특수타입에 속할 수도 있는 저병원성 균주로 인한 감염과 혼동해서는 안 됩니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
돼지열병(CSF)맨 위로 가기
개요
CSF는 돼지 및 야생 멧돼지의 전염병 중에서 아프타열 다음가는 가장 심각한 질병으로 간주됩니다. 이 병은 돼지 축산에 심각한 위협을 가하며, 사회경제적인 타격도 큽니다.
이 병은 플라비바이러스 과의 페스티바이러스 속에 속하는 외피 보유 RNA에 의해 발생합니다. CSF는 인간에게 전염될 수 없고, 감염시키는 바이러스의 독성과 동물의 성장 단계에 따라 다양한 방식으로 증상이 나타납니다.
어떤 경우에든 CSF가 의심될 때 이를 확진 또는 배제하려면 반드시 연구소 테스트(바이러스학 및/또는 혈청학)를 거쳐야만 합니다.
징후
과급성 형태로 병에 걸리면 사실상 아무런 징후가 없는 상태에서 48시간 이내에 죽음에 이를 수 있지만, 좀 더 보편적인 급성 형태로 병에 걸리면 첫 단계로 고열(최대 42°C) 증상이 발생하여 알아보기 쉽습니다. 이 단계에서 병에 걸린 동물은 무기력증에 빠지고 먹이를 먹지 않으며 눈에서 점액질의 분비물이 나오는 결막염 증상을 보입니다.
또한, 이 질병은 위장과 호흡기 문제, 혈액 상태 불균형, 신경 장애를 일으킵니다. 감염된 동물은 5~15일 이내에 폐사합니다. 이 징후 중 일부는 다른 많은 돼지 질병과 혼동할 수 있으며, 이로 인해 CSF를 진단하기 어렵습니다.
이 병은 만성 형태로 걸리면 이보다 더 음험한 특성을 보입니다. 징후가 심하지 않은 편이고 감염되더라도 몇 주에서 몇 달에 이르는 동안 생존할 수 있기 때문입니다. 그 외에도, 다른 동반된 질병이나 감염이 감별 진단을 더 복잡하게 만들 수도 있습니다.
인체 보건 위험
돼지열병(CSFV)은 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
돼지 무리에 CSFV가 존재하는 경우 육류 생산 업체에 심각한 경제적 타격을 입힐 수 있습니다. 질병으로 인하여 광범위한 동물 폐사가 발생할 수 있으며, 이외에도 육류 수출에 무역 제한 규정이 적용되기 때문입니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
구제역(FMD)맨 위로 가기
개요
FMD는 전염성이 매우 높은 질병으로 발굽이 갈라진 동물은 무엇이나 영향을 받으며 전 세계에 널리 퍼져 있는 병입니다. FMD는 돼지수포병(SVD)과 같은 다른 수포성 질병과 임상적으로 구분할 수 없습니다.
이 바이러스는 피코르나바이러스 과의 애프도바이러스 속에 속합니다. FMD 바이러스에는 일곱 가지 혈청형이 있습니다. O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 및 Asia 1입니다. 한 가지 혈청형에 의해 감염되었다고 해서 다른 혈청형에 면역성이 생기는 것은 아닙니다.
가축화된 동물종 중에서 소, 돼지, 양 및 염소가 FMD에 걸리기 쉬운 종입니다.
징후
FMD의 임상적인 징후는 발과 구강 안쪽 및 주변, 암컷의 경우 유선에 수포(작은 물집)가 생기는 현상입니다. 특히 돼지의 경우 콧구멍 안쪽이나 사지 압점에도 수포가 발생할 수 있습니다.
주로 감염된 동물과 감염될 수 있는 동물이 접촉하는 경우 병이 전이됩니다. 이 바이러스는 감염이 급성 단계로 진행되는 중에는 공기 떠돌아 다닐 수도 있습니다.
인체 보건 위험
FMD는 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
FMD가 발생하면 축산 업계의 사활에 대단히 중대한 위협이 될 수 있습니다. 가축 무리를 도태시켜야 하고, 감염된 지역에서 육류 수출을 제한해야 하기 때문입니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
돼지수포병(SVD)맨 위로 가기
개요
SVD는 돼지에게서 전염성이 높은 질병이며 이 병을 일으키는 바이러스(SVDV)는 피코르나바이러스 과 엔테로바이러스 속에 속합니다. 이 질병에 걸리면 증상은 심하지 않은 경우가 많지만, 세계동물보건기구(OIE) 목록 A에 오른 질병이며 구제역(FMD)과 임상적으로 구분할 수 없는 병이기도 합니다. 이 때문에 SVD가 발병하면 연구소에서 진단하여 FMD가 아니라고 확인해줄 때까지 FMD인 것으로 가정합니다.
이 바이러스는 돼지의 코와 입에서 나오는 분비물을 통해 주변 환경으로 퍼질 수 있으며 배설물에서도 발견됩니다.
징후
SVD는 보통 감염된 동물의 제관대(coronary band), 발꿈치 및 때로는 입술, 혀, 주둥이 및 젖꼭지에 수포가 나타나는 것을 보면 알 수 있습니다.
인체 보건 위험
SVDV는 동물 유행병의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
SVD가 발병하면 육류 생산 업계에 중대한 경제적 타격을 입힐 수 있습니다. 질병을 제거하기 위해 감염된 돼지 무리를 도태시켜야 하기 때문입니다. 육류 수출업에도 일시적으로 무역 제한 규정이 적용될 가능성이 높습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
전염성해면상뇌증(TSE)맨 위로 가기
개요
전염성해면상뇌증(TSE)은 전염성이 있는 뇌질환으로 여러 가지 형태로 동물 종에 영향을 미칩니다. 예를 들어 소해면상뇌증(광우병, BSE, 소 질병), 스크래피(염소 및 양 질병) 및 만성 소모성 질병(CWD, 사슴 질병) 등이 대표적입니다. 이 질병은 화학물질, 열기에 내성이 있는 변형 프리온 단백질에 의해 발생하며 생물학적으로 분해하기 매우 까다로워 몇 년 동안이나 토양 속에 생존해 있기도 합니다.
이 질병은 세계 전역에서 보고된 바 있으며 유럽에서는 BSE가 가장 잦고 북미에서는 주로 CWD가 나타납니다. TSE는 중추 신경계가 천천히 퇴화되어 궁극적으로는 감염된 동물의 폐사로 이어지는 병입니다. 따라서 질병에 감염된 시점부터 첫 증상이 나타나기까지 상당한 시차가 있는 경우가 많습니다. 일례로 소가 이 질병에 감염된 경우 감염 당시에는 최대 6년까지 아무런 임상적 증상이 나타나지 않을 수 있고 양의 경우 최대 4년까지 징후가 없을 수 있습니다.
소들 사이에서 BSE는 오염된 뼈와 고기가 함유된 먹이를 섭취함으로써 전이됩니다. 소의 경우 자연적으로 병이 전이되는 것은 아닌 것으로 보이지만, 몇 가지 증거 자료를 보면 감염된 암소가 낳은 송아지에는 모계 관련 위험이 존재할 가능성도 있는 것으로 보입니다. 발병과정에 대한 자세한 정보는 알려진 바가 없지만 여러 연구 조사 결과 병을 일으키는 동인이 구강 노출을 통해 동물의 체내에 유입되고 나면 회장의 파이어판(Peyer's patch)을 복제하여 말초 신경을 통해 중추 신경계로 이동하는 것으로 밝혀졌습니다.
징후
TSE의 임상적 징후는 대개 미묘한 편으로 불안감, 공격성, 머리를 낮게 낮춘 자세, 운동 실조, 떨림 증상과 만졌을 때 민감성이 늘어나는 증상(지각과민증) 정도입니다. 젖을 짜려 하면 내켜 하지 않거나 체중이 감소하고 우유 생산량이 줄어드는 증상을 보일 수도 있습니다.
인체 보건 위험
인간이 BSE에 오염된 식품을 섭취하면 일종의 TSE인 변종 크로이츠펠트 야콥병(vCJD)에 걸릴 수 있습니다. 이 질병을 예방하기 위해 인간 음식 사슬에서 위험도가 높은 소의 조직을 제거하는 방안이 마련되어 있으며, 소 단백질이 함유된 제품(화장품, 의약품 등)의 경우 가공하지 않은 원자재를 BSE 발병 사례가 없는 지역에서 조달하도록 보장하는 조치가 마련되어 있습니다.
경제적 영향
TSE는 막대한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 이는 BSE나 스크래피에 연관된 동물을 도태시키는 조치 때문일 수도 있고 반추 동물(소, 양 및 염소)에서 유래한 광우병 특정위험물질(SRM) 파괴 조치에 기인할 수도 있으며, 감염 지역의 수출 제한으로 인하여 육류 업계 전체에 미치는 영향이 이유가 될 수도 있습니다.
규정 요구 사항은 나라마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.