자동 시료 전처리 기기를 사용해 크로마토그래피 분석 시간을 줄이고 재현성을 높일 수 있습니다. 써모 피셔 사이언티픽의 용매 추출, 고체상 추출, 증발 시스템 등 다양한 전처리 솔루션으로 더욱 향상된 자동 시료 전처리 방법과 기술을 알아보세요.
깨끗하고 판독이 쉬운 크로마토그래피 데이터를 얻으려면 크로마토그래피 분석 전에 시료 전처리에 적합한 기술을 사용해야 합니다. 용매 추출 및 고체 상 추출 기술은 유기 용매로부터 유기 물질과 화합물을 추출하는 데에 사용됩니다. 시료 전처리를 통해 방해되는 화합물을 제거하여 데이터 노이즈를 최소화하거나 관심 분석물질에 대한 시료량을 농축하여 선명하게 나타나는 결과를 얻을 수 있습니다. 또한, 시료 전처리 방법에는 시료의 농축 또는 건조가 포함될 수 있습니다. 최상의 시료 전처리 기술은 시료에 따라 달라집니다.
완전 자동화 가속 용매 추출 시스템
시료 추출, 정제 및 농축까지 한 번의 원활한 오퍼레이션으로 고체 및 반고체 시료 전처리를 수행합니다. EXTREVA ASE 시스템은 ASE 기술, 셀 내 정제, 농축 및 증발을 All-in-one 으로 결합하여, ‘sample to vial’ (시료 전처리 후 바이알로 주입)을 현실화 하였습니다.
자세히 알아보기 ›
가속 용매 추출 시스템(Accelerated solvent extraction, ASE)
가속 용매 추출(ASE) 와 함께 액체 용매를 사용하여 고체 및 반고체 시료에서 유기 화합물을 추출할 수 있습니다. 가속 용매 추출(ASE)을 사용하면 Soxhlet 및 음파처리 분석법에 비해 시간, 용매 및 비용을 절약할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
자동 고체상 추출 시스템(Automated solid-phase extraction, SPE)
완전히 자동화된 자동 고체상 추출(SPE) 전처리를 통해 액체 시료에서 미량의 유기물을 추출하세요. 관심 분석물질을 자동 고체상 추출(SPE) 흡착제에 가두고 용매를 사용하여 용출한 다음 분석용으로 전처리가 완료된 시료를 생성합니다.
자세히 알아보기 ›
자동 증발 시스템(Automated evaporation)
자동 증발 시스템을 사용하여 큰 부피의 시료를 농축하거나 건조해 크로마토그래피 분석을 준비해 보십시오. 이러한 시스템은 시간을 절약해주고 뛰어난 재현성과 회수율을 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
* 필수 항목
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
CMD SchemaApp code