Des constituants chimiques uniques de colonnes pour relever les défis liés à vos applications
Nous proposons une gamme complète de colonnes de chromatographie d’échange d’ions pour les éluants hydroxyde, carbonate et acide méthanesulfonique (MSA), y compris des colonnes d’échange d’anions et de cations en plus des colonnes d’analyse des acides aminés et des glucides, des colonnes de concentration, des colonnes de piégeage et bien plus encore. Nombre de nos colonnes IC sont disponibles dans notre format innovant de particules de 4 µm pour les séparations haute pression avec une plus grande résolution pour votre chromatographie à échange d’ions.
Points forts de nos colonnes de chromatographie d’échange d’ions
Grande variété de colonnes
Grâce à notre large gamme de colonnes IC, vous trouverez la colonne adaptée à vos besoins analytiques.
Particules de petite taille
Les colonnes avec des particules de 4 µm offrent une meilleure résolution, des temps d’exécution plus rapides et des résultats plus fiables.
Analyse des glucides
Choisissez parmi les colonnes Thermo Scientific Dionex CarboPac dotées de différentes phases pour assurer une séparation optimale de votre échantillon de glucides.
Achat en ligne
Commandez facilement de nouvelles colonnes de chromatographie d’échange d’ions directement sur notre site Web.
Suivi des consommables
Les colonnes sélectionnées comportent un marquage RFID, vous permettant de suivre l’installation et l’utilisation de vos colonnes et d’éviter les erreurs d’installation.
Sélectionnez la colonne de droite
Utilisez nos outils de sélection pour trouver la colonne de chromatographie d’échange d’ions idéale pour la matrice dont vous avez besoin pour analyser et votre analyte d’intérêt.