성능과 기능을 더한 정밀 LC-MS 시스템
성능과 기능을 더한 정밀 LC-MS 시스템
Thermo Scientific™ 액체 크로마토그래피 질량분광법(LC-MS) 시스템으로 약물 대사 산물, 환경 독소, 식품 첨가제를 비롯한 복합 기질 내의 알려지거나 알려지지 않은 화합물들을 식별, 특성화, 정량화해 보십시오.   이 시스템을 사용하면 워크플로를 간소화할 수 있으며, 높은 처리량의 시료 검사는 물론 미량 수준의 미지의 물질을 발견하는 등 모든 작업에서 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.
주요 LC-MS 시스템 범주
Thermo Scientific™ Triple Quadrupole GC-MS/MS 시스템은 전체 스캔 기능과 함께 선택한 이온에 대한 민감성 모드와 표적 화합물 분석을 위한 반응 모니터링 모드를 제공합니다.
Thermo Scientific™ Orbitrap™ 질량분광계는 동중원소 태그 및 저농도 PTM 분석과 같은 작업을 활용하여 단백질 유정 정보학, 바이오 제약, 대사체학에서 새로운 화합물의 발견을 촉진하도록 설계되었습니다. 이 질량분광계는 고분해능 정밀 질량 데이터를 생성하여 미량 분석물의 검출, 특성화, 정량화 및 종합적 시료 분석을 위한 감도를 개선합니다.
이온 트랩 LC-MS는 아주 높은 전체 스캔 감도와 강력한 데이터 의존적 MSn 분석을 통해 복합 기질에 포함된 저농도 성분의 검출 및 고속 식별을 진행합니다. 또한 최대 6승에 이르는 선형 정량화가 가능합니다.
MSQ™ Plus Single Quadrupole은 경제적이면서 고성능인 MS 시스템으로서 가장 빠른 수준의 UHPLC 작업에 속도를 맞출 수 있는 성능을 보유하고 있습니다. 이 시스템은 전체 스캔 모드와 선택 이온 모니터링 모드에서 작동할 수 있으며 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 소프트웨어와 원활하게 통합할 수 있습니다.
Planet Orbitrap
Tips, applications, product information, community, technical papers and other resources for Orbitrap-based mass spectrometers.
  • Proteomics
  • Biopharmaceuticals
  • Drugs of Abuse
  • Environmental Analysis
  • Food Safety Analysis
  • More...
Visit Planet Orbitrap ›