신속하고 정확한 단백질 서열 판정
펩타이드 매핑은 생물학적 치료제 특성화 과정의 중요한 단계입니다. 단백질을 구성하는 펩타이드로의 분해에 의한 생물학적 제제의 소위 "상향식" 특성화는 생물학적 제제 분자의 전체 서열을 포함하는 데 필수적입니다.
신약 발견 및 개발에서 임상 시험 단계를 거쳐 생물학적 제제 생산 및 QA/QC에 이르기까지 펩타이드 매핑은 주된 분석 방법으로 사용됩니다. 당사는 시작 단계에서 종료에 이르는 워크플로에서 신뢰성과 재현성이 있으며 신속하고 사용이 간편하게 설계된 혁신적 기술의 고유한 조합을 제공합니다.
인기있는 펩타이드 매핑 제품
펩타이드 매핑 워크플로
Peptide mapping workflow
단백질 분해
신속하고 재현성 있는 표준화된 단백질 분해
생물학적 제제 특성화에서 시료 전처리의 커다란 진전을 이룬 Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kit는 자동화와 호환되는 형식에서 높은 재현성과 감도 및 우수한 데이터 품질로 신속하고 간단한 시료 단백질 분해를 위해 고정화 트립신을 활용합니다.
   Video: SMART Digest Kit Animation
   Webinar: Take the Smart Route to Protein Digestion
펩타이드 분리
고분해능 역상 펩타이드 분리
Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC Column은 생물학적 치료제용 단백질에 대한 펩타이드 매핑용으로 권장되며 탁월한 분리 기능을 제공하고 뚜렷한 피크를 얻게 해 줍니다. 이 컬럼은 금속 함량이 극히 낮은 초순수 실리카 기질을 사용하므로 꼬리끌림 효과가 최소화되고 대칭적 피크 모양을 제공합니다.
   Webinar: Peptide Separations with Pinpoint Precision
재현성이 있고 사용이 간편한 UHPLC
새로운 Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex UHPLC 플랫폼은 생체적으로 적합한 최첨단 2중 또는 4중 용매 혼합에서 최고의 성능을 제공합니다. Vanquish Flex 플랫폼은 펩타이드 크로마토그래피에서 정확도, 정밀도 및 감도에 있어서 새로운 기준을 제공하도록 설계되었습니다. 매우 안정적인 정체 시간으로 신약 발견, 개발 및 QC 환경에서 모든 펩타이드의 식별에 신뢰성을 제공합니다.
DAD, VWD 및 질량 분광 검출법과의 호환을 간소화하며 관련 규정을 완전히 준수하는 Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS 소프트웨어는 전체 신약 개발 파이프라인에서 이 제품을 1차적으로 선택하는 UHPLC 시스템으로 만들어 줍니다.
   Video: The Evolution of a Biocompatible Masterpiece
펩타이드 질량 분광법
펩타이드 분석의 골드 스탠다드
펩타이드 매핑 및 무손상 특성화를 위해 질량 분광계 하나로 가능합니다. Orbitrap 기반 질량 분광계의 Thermo Scientific™ Q Exactive™ BioPharma Platform은 탁월한 변성 및 비변성 MS 무손상 분석 및 소단위의 하향식/중간 하향식 분석 기능을 현재 사용되는 가장 강력한 실험대 펩타이드 매핑 기기에 더해 줍니다.
Thermo Scientific™ BioPharma Finder™ 소프트웨어와 결합할 경우 생물학적 치료제 특성화에 필요한 완벽한 통합 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다.
   Webinar: Don't Miss a Thing on Your Peptide Mapping Journey
펩타이드 매핑 소프트웨어
통합 상향식 분석 및 무손상 질량 특성화
Thermo Scientific™ BioPharma Finder™ 통합 소프트웨어를 통해 시간을 절약하고 더 많은 대상을 식별할 수 있습니다. 간단한 소프트웨어 워크플로는 펩타이드 서열 검증과 모든 변종 및 변형의 식별을 모두 포함하면서 생물학적 치료제 특성화 단계를 순서대로 안내해 줍니다.
   Webinar: Easily Navigate Biotherapeutic Modifications
규정을 준수하는 LC 및 LC-MS 소프트웨어
Thermo Scientific™ Chromeleon™ 7.2 Chromatography Data System(CDS) 소프트웨어는 실험실 워크플로를 간소화합니다. 이 소프트웨어는 규정을 준수하는 GxP 생물학적 제제 생산 및 QA/QC 환경에서 탁월한 기기 제어, 자동화 및 데이터 처리 기능을 제공합니다.
방법 생성에서 최종 보고에 이르는 기업 환경에서 일상적인 UHPLC 또는 LC-MS 펩타이드 매핑 분석 실행이 가능합니다.
   Video: Learn about CDS
주요 펩타이드 매핑 동영상
A Journey in Biotherapeutic Peptide Mapping with Alexion Pharmaceutical
최신 크로마토그래피, 질량 분광법 및 소프트웨어가 Alexion Pharmaceuticals, Inc에서 높은 신뢰도의 신속한 의사 결정을 내리는 데 어떤 도움을 주었는지 확인해 보십시오.
 이 블로그에서 더 자세한 정보 보기