Redefinición de la forma en que las agencias realizan la identificación de estupefacientes y productos químicos
El robusto y compacto analizador Gemini cumple los exigentes requisitos de las fuerzas militares y de seguridad pública de élite, lo que ayuda a los operadores a ejecutar su misión de forma rápida, segura y precisa.  El analizador Gemini es el único instrumento portátil del mundo que incorpora espectroscopías infrarrojas con transformada de Fourier (FTIR) y Raman en una sola unidad. Estas dos espectroscopías son técnicas complementarias y mejoran la capacidad de un usuario para identificar sustancias desconocidas en el campo.
La interfaz gráfica garantiza que se requiere una formación mínima para la competencia. Los operadores pueden navegar fácilmente por las funciones mediante el teclado táctil o la pantalla táctil resistiva, incluso con guantes protectores. Desde climas extremos hasta manejo agresivo, Gemini ha sido certificado según los últimos estándares militares en cuanto a robustez: caídas, golpes, vibraciones, temperatura, inmersión y mucho más.
El analizador Gemini es el destinatario de:
  • Medalla de Oro en la categoría de Estudios forenses y de seguridad en los premios Edison 2016, que honra la excelencia en el diseño y la innovación centrados en el ser humano
  • Premio Editor’s Choice en la categoría de Pruebas analíticas en los premios I+D 100 de 2015, que honra las mejores innovaciones del año en una amplia gama de industrias
  • Premio Bronce a la Innovación en Europoltech en el programa Supermodern 2015
  • Reconocimiento «Altamente elogiado» como parte de los premios a la Innovación en seguridad ADS 2015 en la conferencia de seguridad y policía en el Reino Unido
  • Premio a los Innovadores estrella de la fabricación farmacéutica en la categoría «Dispositivos analíticos y de monitorización»
Tres tecnologías en una
Complementario y confirmatorio
Raman y FTIR constituyen métodos de identificación muy específicos y fiables, cada uno con puntos fuertes y limitaciones. Al integrarlos en un solo analizador, los operadores aprovechan la potencia de cada tecnología a la vez que permiten una gama más amplia de identificación química. Para los nuevos usuarios, la función de asistencia de barrido guía la selección de tecnología con una serie de preguntas sencillas. La interfaz y el flujo de trabajo consistentes entre las tecnologías garantizan que los operadores más experimentados puedan proceder fácilmente con el muestreo.
SERS: Análisis de baja concentración
Al utilizar el hardware y el software mejorados del analizador Gemini con LowDose ID, junto con SERS (espectroscopía Raman mejorada de superficie), el analizador Gemini con LowDose ID puede proporcionar resultados y análisis de concentración baja para estupefacientes clave.
LowDoseID para la detección de drogas ilícitas de baja concentración
El analizador Gemini con LowDoseID proporciona capacidades de detección mejoradas de drogas ilícitas con la adición de las mejoras del SERS H-Kit y del algoritmo de detección. Estas nuevas capacidades del dispositivo proporcionan la detección de la baja concentración de drogas en mezclas y píldoras.
Enfoques flexibles para el barrido
El analizador Gemini con LowDoseID ofrece dos formatos de barrido. El modo ID es ideal para usuarios avanzados que buscan la identificación química. El modo Cribado ofrece una interfaz más sencilla, centrada en la detección de estupefacientes en baja concentración.
Modo ID
  • Utiliza la tecnología Raman y FTIR
  • Proporciona resultados complementarios y de confirmación
  • Ideal para usuarios avanzados
  • Caracterización general de productos químicos
  • Software HazMasterG3 (capacidad adicional)
  • Determine el posible material peligroso que se fabrica a partir de productos químicos in situ
  • Determine qué ingredientes de la fórmula HME faltan
Modo Cribado (disponible con LowDoseID)
  • Utiliza Raman y SERS
  • Ideal para cualquier usuario
  • Identificación de estupefacientes
  • Barrido directo: análisis con soporte o sonda, sustancias puras o en alta concentración
  • Barrido tipo H: Sustancias presentes en baja concentración, elementos con problemas de fluorescencia
Retardo de barrido
Además del retardo del barrido Raman, la potencia láser ajustable y otras funciones de seguridad integradas, Gemini presenta el primer retardo de escaneo FTIR del sector, habilitado por el yunque motorizado.
Software de identificación química HazMasterG3
HazMasterG3, de Alluviam LLC, es una herramienta avanzada de apoyo a la toma de decisiones que se ha integrado en los instrumentos portátiles de identificación de productos químicos. El sistema proporciona información química clave para ayudar a interpretar los resultados del analizador y aporta información sobre los posibles peligros asociados con un depósito de productos químicos, lecturas de radiación o una pieza de artefacto desconocida.
El software intuitivo ayuda a responder preguntas reales en el terreno que permiten una respuesta más significativa de los investigadores.  En lugar de limitarse a identificar sustancias componentes y precursores, el sistema interactivo puede ayudar a determinar qué componentes químicos se utilizan probablemente para formularlo, qué cantidad se puede fabricar, cuáles son los componentes que faltan, qué se podría utilizar para sintetizar los elementos que faltan, etc. 
Es el único software de soporte CBRNE/HME/IED que ha obtenido una certificación del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU para tecnología antiterrorista aprobada.
Vídeos destacados sobre el analizador Gemini