Zell-Tracer und Zell-Tracker bieten effiziente und empfindliche Methoden zur Überwachung spezifischer Zellen in einer Population mittels Durchflusszytometrie oder Bildgebung, in Kulturen oder direkt im Tier. Strategien zur Markierung von Zellen umfassen die Expression fluoreszierender Proteine, zellpermeable Zytoplasma-Markierungen und fixierbare Membran-Tracer.
Zell-Tracing mittels Durchflusszytometrie
Zell-Tracing-Sonden für die Durchflusszytometrie werden für das kurz- und langfristige Zell-Tracing in fixierbaren und nicht fixierbaren Proben angeboten. Diese Sonden sind in verschiedenen Farben für verschiedene Laserlinien und mit einer Komplettpalette an Hilfsprodukten für Zellzählungs-, Zellviabilitäts- und Zellproliferationsassays erhältlich.
Entdecken Sie unsere Zell-Tracing-Sonden für die Durchflusszytometrie
Erfahren Sie mehr über mikrobiologische Assays für die Durchflusszytometrie
Histogram of proliferating cells