제한효소 분해 및 접합을 사용한 클로닝은 이중 가닥 DNA 단편을 한 플라스미드에서 다른 플라스미드로 이동시키기 위한 단순하고 쉬운 방법입니다.
시작 방법:
  1. 인식서열이 관심 유전자의 옆에 오는 제한효소 선택
  2. 권장되는 시간 동안 반응 유도
  3. 단편 정제
  4. 관심 플라스미드 접합
Anza™ Restriction Enzyme Cloning System
매우 간단한 클로닝을 위해 제한효소 및 DNA 변형 효소로 구성된 완벽한 시스템입니다.
  • 모든 제한효소에 하나의 완충액 사용
  • 모든 DNA 유형에 대해 하나의 분해 프로토콜 사용
  • 15분 이내에 완벽한 분해
  • Star 활성 없는 야간 분해
제한효소
반응에 사용되는 제한효소 수나, 사용하고 있는 DNA 유형에 관계없이 간단한 2단계 프로토콜이 적용됩니다. 반응 혼합물을 준비하여 37°C에서 15분 동안 배양하면 됩니다.
128개 제한효소
Anza Buffer
기존 제한효소
제한효소(RE)는 특정 4 또는 8염기쌍 반전 반복 인식서열에서 이중 가닥 DNA를 절단하는 작용을 합니다. DNA 분할 산물은 블런트 엔드(blunt-ended)을 가지거나 5′ 또는 3′ 돌출부가 있습니다. 
DNA 변형 효소
리가아제
제한효소 분해에 의해 생성되는 말단의 유형과 관계없이 DNA 분할로 말단에 3′-수산기 및 5′-인산기를 가진 단편이 생성됩니다. DNA 리가아제는 ATP 의존 반응에서 이중 DNA(또는 RNA)의 5′-인산 및 3′-수산기 말단을 공유 결합으로 연결시킵니다.
알칼리성 포스파타아제
알칼리성 포스파타아제는 DNA와 RNA의 3′ 및 5′ 인산을 가수 분해합니다. 이는 말단 라벨링 전에 5′ 인산을 제거하고 삽입체 접합 전에 벡터를 인산을 제거하는 데 적합합니다. 또한 단백질의 인산을 제거하는 데 사용할 수도 있습니다.
말단 복원
말단을 복원하면 5′ 또는 3′ 돌출부가 있는 DNA를 5′ 인산화 블런트 엔드 DNA로 변환하여 블런트 엔드 클로닝 벡터에 효율적으로 접합할 수 있습니다.
중합효소
중합효소는 블런트 엔드을 만들거나 라벨링된 DNA를 결합하는 데 사용됩니다.
신규 클로닝 지원 센터
클로닝 응용 분야를 위한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스 찾기
분자 클로닝 웨비나