KingFisher Purification System은 영구 자석봉과 일회용 팁 콤(comb)을 사용합니다. 자석봉(팁 콤 내부에 들어 있음)이 용액으로 내려오면, 마그네틱 비드가 팁 콤 하단에 모입니다. 그리고 나서 팁 콤을 다른 행이나 플레이트에 놓고, 자석봉을 팁 콤 밖으로 이동하여 비드를 배출합니다. 또한, 팁 콤은 위 아래로 움직여 비드와 시약 혼합을 수월하게 해줍니다.
요구사항에 맞는 KingFisher 도구 선택하기
| |
KingFisher |
KingFisher mL |
KingFisher Duo Prime |
KingFisher Flex |
KingFisher Presto (New) |
| 실행당 최대 샘플 번호 |
24 |
15 |
로딩당 12/24 |
96 |
96 |
| 용적 범위 |
20-200 µl |
50-1000 µl |
30-5000 µl |
20-5000 µl |
50-5000 µl |
| 플레이트 형식 |
스트립 플레이트 |
5개들이 튜브 스트립 |
24DW, 96DW, 용출 스트립 |
96, 96DW, 24DW, PCR |
96, 96DW, 24DW |
| 가열 |
불가능 |
불가능 |
가능 |
가능 |
가능 |
| 냉각 |
불가능 |
불가능 |
가능 |
불가능 |
불가능 |
| Bar code reader |
With BindIt Software |
With BindIt Software |
With BindIt Software; as stand alone |
With BindIt Software |
Part of the system |
| UV 오염 제거 |
불가능 |
불가능 |
가능 |
불가능 |
불가능 |
| 사용자 선택 가능 마그네틱 헤드 개수 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2 |
| Works with Bindit Software |
가능 |
가능 |
가능 |
가능 |
가능 |
| Stand alone use |
가능 |
가능 |
가능 |
가능 |
불가능* |
| 자동화 호환 가능 |
불가능 |
불가능 |
불가능 |
가능 |
Yes, optimized |
* Protocol test run capability through BindIt Software