Search
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific sont conçus pour offrir des cultures saines qui imitent au mieux les réponses in vivo, pour garantir votre succès en aval. Pour produire des résultats fiables et cohérents, notre portefeuille repose sur des décennies de technologies éprouvées et fait avancer continuellement les caractéristiques pour répondre aux exigences de vos applications spécifiques.
La contamination est un risque pour toute personne travaillant avec des cellules en culture, de sorte que nos incubateurs à CO2 sont conçus et pensés pour prioriser l’atténuation des risques. Des technologies de contrôle de la contamination passive et active sont disponibles pour aider à maintenir la santé des cellules tout en réduisant les tâches d’entretien et de nettoyage.
Matériaux de la surface intérieure
La prévention de la croissance microbiologique indésirable et la simplification du nettoyage commencent par la chambre de l’incubateur. Choisissez parmi des intérieurs en acier inoxydable 304 poli ou en cuivre à 100 % qui vous offrent une tranquillité d’esprit et vous permettent de poursuivre vos travaux en toute confiance.
Choisissez parmi une sélection de technologies d’élimination haute température disponibles avec votre incubateur à CO2. Pendant le cycle automatisé, la chaleur circule en continu dans toute la chambre de l’incubateur, répondant aux exigences internationales en matière de pharmacopée afin d’éliminer toutes les zones plus froides où les microorganismes pourraient survivre. Ce procédé simplifie le nettoyage sans autoclave nécessaire et réduit l’utilisation des produits chimiques dangereux qui pourraient avoir des effets négatifs sur les cellules en culture et le personnel de laboratoire. L’élimination des contaminants biologiques, notamment les champignons, les spores, les mycoplasmes et autres bactéries, est réalisée tout en évitant les contraintes physiques des lampes UV germicides et les coûts permanents, y compris la manipulation et le stockage des germicides potentiellement toxiques. Tous nos systèmes d’incubateurs à CO2 sont testés indépendamment à l’aide d’au moins 1 million d’organismes indicateurs biologiques approuvés, conformément aux normes pharmacopées américaines et européennes.
Cycle de décontamination ContraCon | Cycle de stérilisation à 140° C | Cycle de stérilisation Steri-Run |
Cycle par chaleur humide à 90° C | Cycle par chaleur sèche à 140° C | Cycle par chaleur sèche à 180° C |
Simplicité du bouton-poussoir sans retrait des capteurs et des composants. | Cycle de stérilisation nocturne avec une période prolongée à 140°C pour atteindre la stérilisation. | La nouvelle norme, un cycle de stérilisation nocturne qui atteint 180°C sur toutes les surfaces de la chambre. |
24 à 25 heures | 14 heures | 12 heures |
6 logs | 12 logs | 12 logs |
Les particules en suspension sont une source primaire de contamination dans la plupart des milieux de laboratoire. Nos incubateurs à CO2 offrent une technologie de filtration HEPA avancée qui protège vos cultures avec une qualité de l’air conforme à la norme ISO de classe 5 en cinq minutes seulement après une ouverture de porte de 30 secondes. La filtration HEPA en chambre combinée à la circulation d’air active capture des particules de toute taille qui représentent un risque pour votre travail.
Avancée dans la gestion de la culture cellulaire, le système unique Cell Locker Thermo Scientific divise l’incubateur de culture cellulaire en 6 chambres individuelles séparées en polycarbonate qui peuvent subir un autoclave. Les chambres individuelles permettent une meilleure protection et une meilleure sécurité de la culture, restent plus stables, reviennent plus rapidement à leur état d’origine et utilisent moins de gaz même dans des conditions hypoxiques. Le système Cell Locker représente une nouvelle approche pour améliorer les conditions de culture des cellules primaires, des cellules souches et d’autres types de cellules sensibles.
Une mesure précise et fiable des facteurs environnementaux à l’intérieur de l’incubateur est essentielle pour imiter les conditions in vivo qui garantissent des réponses cellulaires précises dans les essais en aval. Nos incubateurs utilisent des capteurs placés directement dans la chambre d’incubation pour mesurer précisément les conditions rencontrées par vos cellules. Cette conception nécessite une construction de capteur plus robuste, mais fournit des corrections immédiates et précises à toutes les variations au fur et à mesure qu’elles se produisent. Choisissez parmi les technologies de capteur de CO2 à conductivité thermique (TC) robuste ou infrarouge avancé (IR), en fonction des exigences de votre application.
Les incubateurs Thermo Scientific à contrôle variable de l’oxygène (“tri-gaz”) sont conçus de manière unique pour optimiser la croissance des cellules de mammifères dans un environnement qui imite étroitement les conditions in vivo. À l’intérieur du corps, les concentrations d’oxygène varient de 1 % à 14 %, plutôt que de 20 à 21 % dans l’atmosphère. Dans de nombreux cas, les cellules cultivées en présence d’un faible oxygène (hypoxie) croissent plus rapidement, vivent plus longtemps et affichent une contrainte plus faible. Les scientifiques utilisent nos incubateurs avec contrôle variable de l’oxygène pour accroître la pertinence biologique de leurs cultures, améliorer les performances de croissance, réduire la différenciation et les réponses aux contraintes, et simuler plus étroitement les microenvironnements tumoraux.
Une sélection de modèles de réservoirs d’humidité est disponible pour améliorer les performances et les flux de travail en fonction de vos besoins. Choisissez parmi la simplicité d’un bac à eau amovible traditionnel ou des réservoirs intégrés uniques qui sont directement chauffés pour des niveaux d’humidité relative élevés (rH) et une récupération plus rapide. Un réservoir externe simplifie la maintenance et permet le remplissage sans perturber la culture, avec un contrôle des paramètres rH actif complet, idéal pour les applications nécessitant une surveillance précise des niveaux d’humidité.
|
|
|
|
Bac à eau traditionnel | Réservoir intégré | Réservoir couvert intégré | Réservoir externe |
|---|---|---|---|
Bac à eau amovible pour un contrôle manuel des paramètres rH | Grand réservoir sans bac chauffé directement, fournissant des niveaux élevés de rH et une récupération rapide
| Le bac à eau intégré à chauffage direct, protégé, fournit des niveaux élevés de rH avec une récupération de pointe et facilite le remplissage et l’évacuation | Contrôle actif de l’humidité avec un réservoir externe pour faciliter le réapprovisionnement en eau sans perturber la culture |
Surveillance visuelle | Alarme visuelle et de niveau bas | Alarme visuelle et de niveau bas
| Alarme visuelle et de niveau bas
|
Nous proposons une sélection d’incubateurs à CO2 à chaleur directe ou à eau, offrant chacun des avantages uniques. La technologie de chauffage direct est pratique, légère et disponible avec une stérilisation à haute température. Les incubateurs à jaquette d’eau offrent une excellente stabilité thermique et une excellente protection en cas de pannes de courant inattendues.
Afin de fournir un environnement homogène dans toute la chambre, nos incubateurs à CO2 sont équipés d’une circulation d’air assistée par ventilateur. Sans circulation active, les conditions dans la chambre de l’incubateur vont stratifier, créant différents microenvironnements dans différentes zones. Nos conceptions de circulation innovantes offrent une meilleure uniformité, une ouverture des portes plus rapides et une croissance optimisée des cellules dans toute la chambre de l’incubateur.
*Basé sur des normes internes pour une ouverture de porte de 30 secondes, récupération calculée à 98 % de la valeur de départ pour la température et le CO2, et 95 % de la valeur de départ de l’humidité.
Alors que les incubateurs à CO2 Thermo Scientific sont composés de caractéristiques axées sur les performances et de technologies avancées, ils restent étonnamment faciles à utiliser. Tous nos incubateurs offrent un contrôle simple et intuitif. Choisissez entre un centre de contrôle alphanumérique simple ou un écran tactile avancé.
Afin de répondre à la demande croissante de compatibilité éprouvée des salles blanches, nous proposons le premier système de contrôle des particules conçu pour un incubateur à CO2 en salle blanche. Cette technologie innovante contrôle et capture les particules qui, dans un autre incubateur, pourraient être libérées dans l’environnement de la salle blanche. Dans notre système, l’air présent dans le boîtier est dirigé par un filtre HEPA situé à l’arrière afin de ne pas perturber l’environnement. Cette technologie est validée par des tiers et certifiée pour les environnements conformes à la norme ISO de classe 5 et aux BPF de grade A / B.