Search
Thermo Scientific 실험실 냉동고는 다양한 응용 분야별 구성으로 샘플 보관 시 신뢰할 수 있고 안전한 보관 기능을 제공합니다.
아래 카테고리 중에서 보관 중인 샘플 유형을 선택한 다음 특정 모델 중에서 성능 및 기능 구성 요구 사항에 맞는 모델을 선택하십시오.
자동 성에 제거 (-30°C) |
수동 성에 제거 (-20°C) |
혈액/혈장 |
인화성 물질 |
백신 보관 |
설명 | ||||
|---|---|---|---|---|
요구 사항이 까다롭고 공간이 부족한 실험실에서 일상적인 샘플 보관 및 복잡한 샘플 보관 가능. 정기적으로 샘플을 옮길 필요가 없는 자동 성에 제거 기능. | 자동 성에 제거 사이클 동안 발생할 수 있는 경미한 캐비닛 온도 변화에 견딜 수 없는 일상적인 샘플 보관 및 복잡한 샘플 보관. | 전혈, 혈액 성분 및 혈장 샘플의 Typicstorage를 위해 AABB, ANRC 및 FDA 규정을 준수합니다. | 휘발성 물질, 화합물 및 용매에 대해 발화 매체가 없는 환경이 필요한 NFPA 및 OSHA 규정을 준수하여 안전하게 보관할 수 있습니다. | 엄격한 저온 유통 요건과 백신별 허용치를 준수함으로써 백신 효능 및 효능을 철저하게 견지할 수 있습니다. |
일반적인 응용 분야 | ||||
| 시약, 일상적인 세포 배양 배지, 염색 용액 및 멤브레인 | -20°C 에서 보관이 필요한 효소, 제약 및 샘플 | 전혈, 혈액 구성 성분, 혈장 | 휘발성 물질, 인화성 또는 폭발성 화합물 및 발화 매체가 없는 환경이 필요한 용매. | 백신 |
용량 | ||||
11.5 ~ 29.2 cu. ft. 326 ~ 827L | 5 ~ 29.2 cu. ft. 141.5 ~ 827L | 4.9 ~ 51.1 cu. ft. 133L ~ 1447L | 5 ~ 23 cu. ft. 141.6L ~ 651L | 1.1 ~ 51.1 cu. ft. 32L ~ 1447L |
크기 구성 | ||||
언더카운터
단일 도어 업라이트
이중 도어 업라이트 | 카운터탑
언더카운터
단일 도어 업라이트
이중 도어 업라이트 | 언더카운터
단일 도어 업라이트 | 언더카운터
단일 도어 업라이트
이중 도어 업라이트 | 카운터탑
언더카운터
단일 도어 업라이트
이중 도어 업라이트 |