Ultra-low freezer
완벽한 솔루션. 완벽한 파트너. 완벽한 선택.
초저온 냉동고(ULT)라고도 부르는 Thermo Scientific -80°C 실험실용 냉동고는 우선적으로 샘플을 보호하기 위해 설계되었습니다. 다양한 실험실 공간 요건에 부합하기 위해 직립형 및 체스트형 모델 제품군을 제공하여 보관 용량을 극대화하도록 설계되었습니다. 추가 기능에는 오늘날의 지속가능성 요구에 부합하는 에너지 절감 모델이 포함됩니다. 에너지 효율이 높은 초저온 냉동고로 샘플을 보호하십시오. 프리미엄 TSX, 고급 또는 표준 성능 플랫폼 중에서 선택하십시오.
당사의 ULT 선택 가이드를 사용하거나, 아래의 포트폴리오를 검색하거나, 전문가의 도움을 받아 필요에 맞는 맞춤 솔루션을 찾으십시오.
빠른 링크
어떤 ULT 냉동고가 가장 적합할까요?
표준 성능 초저온 냉동고
고급 초저온 냉동고
프리미엄(TSX) 초저온 냉동고
  ”표준형 ULT 냉동고 ”고급 ULT 냉동고 ”프리미엄 ULT 냉동고
  신뢰할 수 있는 샘플 보관은 우리 표준입니다. 신뢰성을 제공하기 위해 특별히 설계된 초저온 냉동고를 선택하십시오. 언제나 믿을 수 있는 탁월한 성능. 내구성 있는 초저온 냉동고로 소중한 샘플을 안전하게 보호하고 에너지 비용을 절감하십시오. 마음 편히 소중한 샘플을 보호할 수 있습니다. 연구에만 집중하십시오. 샘플 보호는 저희가 책임지겠습니다. TSX 초저온 냉동고는 매우 까다로운 조건에서도 최고의 보호 성능을 제공합니다.
일일 에너지 소비량  최저 12.0 kWh/day 최저 9.1 kWh/day 최저 7.9 kWh/day
도어 개방 후 회복 최저 19분 최저 11분 최저 17분
열 방출(HVAC 로드) 보통 낮음 최저
소음 수준 정상 조용함 매우 조용함
냉각 기술 2단계 캐스케이드 압축기 2단계 캐스케이드 압축기 2단계 변속 압축기
V-Drive로 구동
시스템 냉매 HFC1 천연 HC2 천연 HC2
직립형 냉동고 보관 용량 240–600개 박스3 300–600개 박스3 400-700개 박스3
사용자 인터페이스 마이크로프로세서 컨트롤 터치스크린 터치스크린
인증 UL, cUL, CE, RoHS, xFDA4 UL, cUL, CE, RoHS UL, cUL, CE, RoHS
외부 도어 단일 및 이중 단일 단일
U.S. EPA SNAP 준수  
EU F-Gas 준수  
체스트형 냉동고    
부드러운 그립 핸들    
얇은 벽의 고밀도 보관  
온보드 이벤트/온도 기록  
클라우드 연결  
원격 모니터링 호환
액세스/사용자 설정 컨트롤
데이터 다운로드를 위한 USB 포트  
설정값 보안
액세스 키/카드 컨트롤 옵션  
  표준 성능 ULT 둘러보기 고급 ULT 둘러보기 프리미엄 TSX ULT 둘러보기
  1. 수소화불화탄소(HFC) 냉매: 기존 냉매, 더 높은 지구온난화지수(GWP)
  2. 천연 탄화수소(HC) 냉매: 환경친화적, 낮은 지구온난화지수(GWP), SNAP 승인
  3. 2인치(5cm) 높이 박스
  4. 다양한 국가에서의 xFDA 인증. 예: FDA Class 1-US, CFDA-China
샘플 보관 상태를 연중무휴로 모니터링하십시오.
Smart-vue-monitor-mobile-application-278x195
전원 또는 기계 문제가 발생하면 이를 즉시 인지할 수 있어야 합니다. 당사의 무선 모니터링 시스템은 보고, 원격 경보 알림 및 지속적인 데이터 수집과 함께 초저온 냉동고의 성능을 연중무휴로 모니터링할 수 있도록 설계되었습니다.
당사의 무선 모니터링 솔루션 보기 ›
극저온 보관
Matrix 보관(바코드 처리된 튜브)
Cryo extra sample prep
Matrix Tubes
표준 보관 튜브
랙, 박스 및 액세서리
Externally threaded universal tubes
Freezer racks and boxes
냉동고 작동 방법 동영상