Search
원심분리기는 실험실 워크플로우의 중요한 부분으로 마이크로리터의 부피에서부터 수 리터의 배치(batch)에 이르는 샘플을 처리합니다. Thermo Scientific™ 플로어 모델 원심분리기는 혈액은행, 첨단 연구로부터 산업용 바이오프로세스에 이르는 매우 다양한 애플리케이션 요구를 충족시키는 속도와 파워를 갖추고 있으며, 제어장치를 쉽게 사용할 수 있으므로 원활한 작업 수행에 도움이 됩니다.
당사의 플로어 모델 원심분리기는 SARS-Cov-2 기초 및 백신 연구에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 장비와 로터의 강력한 조합을 사용하여 유전학 및 단백질체학 애플리케이션으로부터 파일럿 규모의 백신 연구에 이르는 모든 업무에 적합한 원심분리기를 선택할 수 있습니다. 당사의 산업용 원심분리기는 R&D 규모의 백신 정제로부터 상업용 용량의 배치(batch) 공정까지 사용할 수 있습니다.
Thermo Scientific 플로어 모델 원심분리기에는 매우 다양한 로터 옵션이 있습니다. 스윙 버킷 로터는 혈액처리와 바이오프러덕션을 위해 유연하고, 대용량 선택 사양을 제공합니다. 고성능 고정각 로터는 2mL 마이크로튜브로부터 1L 병에 이르는 샘플을 처리할 수 있습니다. 이 제품군은 연속 흐름 및 속도침강(zonal) 분리를 위한 로터로 완성됩니다. 이 로터는 백신 정제와 농축 등의 수많은 바이오프러덕션 분야에서 높은 처리량으로 지속적인 처리를 지원할 수 있습니다.
고속 원심분리기용 로터의 경우에는 로터를 신속하고 안전하게 장착 및 탈착할 수 있도록 Auto-Lock™ 로터 교환 시스템을 제공합니다. 생물 격리가 필요한 경우에는 다수의 로터에 ClickSeal™ 뚜껑을 사용하여 원심분리기, 샘플, 작업자를 보호할 수 있습니다.
혁신적인 소재 사용
높은 내구성의 독특한 Thermo Scientific™ Fiberlite™ 탄소 섬유로 제작된 로터는 경량으로 에너지 효율성이 우수합니다. Fiberlite 로터는 대용량을 고속으로 회전시킬 때 최선의 선택이며, 기존의 금속 로터와 비교할 때 중량을 크게 줄일 수 있습니다.
본 원심분리기 모델은 혈액백을 사용하여, 혈액을 원심분리하며, 혈액성분은 수혈을 위해 사용됩니다. 16 x 500mL 및 12 x 500mL 혈액백 용량을 처리가능한 로터와 호환가능합니다.
설치된 로터를 식별하여 장비 성능을 최적화 하고, -20~40°C의 온도설정범위로 챔버 온도를 설정값으로 유지시키며, 실행 안정성을 위한 자동 불균형 검출 기능 등이 포함됩니다.
사용자 친화적이고 기능적인 소프트웨어
대용량 원심분리기의 컨트롤 패널은 정교한 기능을 다양하게 제공하며 손쉽게 확인 및 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 혈액처리 원심분리기에는 Thermo Scientific™ Centri-Cross™ 프로그램이 제공되므로 다른 Thermo Scientific 모델에서 사용하는 기존의 프로토콜을 변환하여 당사의 최신 대용량 원심분리기에서 사용할 수 있습니다. Thermo Scientifc™ Centri-Touch™ 인터페이스를 사용하면 기본 원심분리기를 매우 손쉽게 작동시킬 수 있습니다. 작업자는 중요한 작동 상태를 명료하게 확인할 수 있습니다. 실시간 모니터링과 제어 그리고 데이터 수집을 위한 소프트웨어 애플리케이션을 선택 사양으로 제공합니다.
Sorvall™ LYNX™ 시리즈 원심분리기는 날로 증가하는 요건 및 여러 사용자가 있는 실험실에 가장 적합합니다. 이 고속 원심분리기는 유전체학, 분자 생물학, 나노기술, 바이러스 연구로부터 약품 개발 등에 이르는 분야에 잘 맞습니다. 최대 RCF 100,605 x g 및 최대 용량 6L의 Sorvall LYNX 6000 제품은 기초 연구로부터 다운스트림 바이오프로세스에 이르는 분야를 위한 고성능 솔루션입니다. 다양한 세포내 구성요소 및 세포 분리 작업에는 다용도의 Sorvall LYNX 4000 제품을 권장합니다. 고정각, 스윙 버킷 그리고 연속 흐름을 비롯하여 총 19가지 로터가 제공되어 애플리케이션 유연성을 제공합니다.
작은 점유 공간을 사용하도록 설계된 Sorvall™ WX+ 초원심분리기 시리즈는 실험실 공간 활용을 최대화합니다. 100,000rpm의 최고 속도는 실험실 요건을 충족하며, 유전체학으로부터 단백질체학에 이르는 분야에 맞는 고성능을 제공합니다. 개방형 로터 시스템을 제공하여 다른 주요 제조사의 대부분의 초원심분리기 로터를 사용할 수 있으므로 유연성이 높습니다.
Sorvall MTX/MX+ 마이크로-초원심분리기 시리즈는 1백만 x g 이상의 고급 기능을 제공하지만, 소형이며, 바닥 스탠딩형 및 벤치탑 구성을 모두 구현할 수 있습니다. 45dB 만큼 낮은 소음으로 조용하게 작동하므로 작업자에 대한 방해를 최소화할 수 있습니다. 자기-잠금식 로터 시스템을 사용하므로 로터를 스크류 방식으로 돌려서 고정할 필요가 없으며 확실한 장착을 보장합니다.
경량의 Fiberlite 탄소섬유 로터는 초원심분리기에 다용도성 옵션을 제공합니다. 이들 피로-저항성 로터는 시간이 지나도 성능이 감소하지 않습니다. 고내구성 티타늄 로터는 다양한 튜브를 수용할 수 있도록 다양한 각도와 크기로 제공됩니다. 밀도 구배 분리 등의 고용량 다운스트림 처리를 위한 연속 흐름 및 속도침강(zonal) 로터도 제공합니다.
고용량, 고성능
Sorvall BIOS 시리즈 원심분리기는 백신, 바이오로직스, 바이오연료, 가축 의약품, 재조합 단백질, 원재료 등의 바이오프로세스 분야를 지원합니다. 이들 원심분리기는 Auto-Lid 로터 보관, Auto-ID 로터 감지, 자동 부하 불균형 수정 등의 기능을 제공합니다. EcoSpin™ 바람막이형 로터는 표준 스윙 버킷 로터와 비교할 때 에너지 소비를 최대 64% 줄일 수 있습니다.
중간 처리량(6 x 1L 용량)을 위한 모델 및 높은 처리량(Sorvall BIOS 16의 경우 8 x 2L, Sorvall BIOS A의 경우 10 x 1L 용량)을 위한 모델을 제공합니다. 이들 모델은 다양한 스윙 버킷 및 고정각 로터를 수용할 수 있으므로, 검증된 프로토콜을 사용하여 튜브, 백 또는 병에 담긴 광범위한 산물을 처리할 수 있습니다.
BIOS 시리즈는 지능성을 공정에 추가합니다. 고가시성, 장갑을 착용하고 사용할 수 있는 디스플레이가 있는 Centri-Touch 인터페이스를 통하여 프로그래밍 기능에 손쉽게 액세스할 수 있습니다. 이들 원심분리기에는 Centri-Track 로깅 소프트웨어가 내장되어 사용자, 작동 상태, 오류 메시지를 기록합니다. 선택 사양인 Centri-Log Plus 소프트웨어는 프로토콜 추적 솔루션이며, 원심분리기 최적화 및 표준운영절차 규정 준수 그리고 추적성을 위해 사용됩니다.
산업적 규모 유연성
산업용으로 사용하는 CC40NX 바이오프로세스 원심분리기는 최고 압력이 가해지는 경우에도 오염이 전혀 없이 샘플과 데이터의 무결성을 확보하면서 나노 크기의 입자를 분리합니다. CC40NX 제품을 사용하면 연속 흐름(continuous flow) 및 배치 실행(batch operation) 모두에 대해 선형적인 확장이 가능합니다. 고용량 장점: 연속 흐름의 경우 최대 7.7L 이며, 배치(batch) 공정의 경우는 8.0L 입니다. 1.6L 용량의 CC40SNX 모델은 바이오제약 연구, 개발, 소규모 생산에 적합합니다. 이들 두 가지 모델의 최대 속도는 40,000rpm이며 RCF는 118,000 x g 까지 입니다.
실용적인 작동
CC40NX 시리즈 원심분리기는 30A 전원장치 한 대로 작동되므로 별도의 에어 터빈 컴프레서와 배기 시스템 또는 외부 냉각수 루프가 필요하지 않고, 위치와 워크플로우 유연성이라는 장점을 제공합니다. 이 원심분리기는 40,000rpm에서 68dB의 정숙한 작동을 제공합니다. 정전 시, 백업 시스템이 모터 베어링으로의 오일 공급을 자동으로 유지합니다.
작업자는 원심분리기의 마이크로컴퓨터 제어장치와 원심분리기 매개변수의 디지털 디스플레이를 사용하여 작동을 시각적으로 모니터링할 수 있습니다. 자동 오류 감지 기능이 있으므로 실질적인 무인 작동이 가능합니다. 문제가 발생하는 경우에는 오류 코드를 사용한 자가 진단으로 편리하게 수정할 수 있습니다. 온보드 CCManager 소프트웨어가 QC 및 규정준수를 위해 데이터를 수집합니다.
로터 버킷, 어댑터, 뚜껑
로터와 애플리케이션에 맞는 정확한 액세서리를 사용하여 처리량, 편의성, 성능을 최대화할 수 있습니다. 스윙 버킷 및 고정각 로터 둘 다를 위해 다양한 종류의 어댑터 형태와 사이즈를 제공하고 있으며, 스윙 버킷 로터를 위한 다양한 버킷을 제공하고 있습니다. 생물 격리를 위해, 수많은 버킷 형태와 고정각 로터에 맞는 다양한 사이즈의 ClickSeal™ 뚜껑을 이용할 수 있습니다.
고속 원심분리기를 위한 고성능 병
Thermo Scientific™ Fiberlite™ 병은 당사의 초고속 원심분리기의 속도와 RCF에 맞게 설계되었으며 세균 및 효모 분리 그리고 바이러스 추출에 가장 좋습니다. 폴리프로필렌 중합폴리머 및 폴리카보네이트 소재로 된 250mL, 500mL, 1,000mL 용량 중에서 선택할 수 있습니다.
바이오프로세스용 BIOS 병
Thermo Scientific™ 2리터 병은 바이오프로세스 원심분리기에서 큰 부피의 수확을 수행할 때 최선의 솔루션입니다. 이 반투명 폴리프로필렌 병을 사용하여 스윙 버킷 로터에서 단일 실행으로 최대 16리터까지 수확할 수 있습니다.