Search
ラボワークフローの多様なニーズを満たすように設計された幅広いMultidrop試薬ディスペンサーをご覧ください。
Multidrop Combi SMART+ |
|
|
|
|
| ユーザーインターフェース |
||||
オンボードインター フェース |
オンボードインター フェース |
オンボードインター フェース |
PicoIT PCソフトウエア |
PicoIT PCソフトウエア |
| 分注量 | ||||
0.5~2500 µl |
0.5~2500 µl |
50 nL~50 µl |
8 pL~10 µL |
11 pL~10 µL |
| プレートフォーマット | ||||
6~1,536ウェルプレート |
6~1,536ウェルプレート |
6~1,536ウェルプレート |
12、24、48、96、384、1,536ウェル プレート
|
12、24、48、96、384、1,536ウェル プレート
|
| プレートの高さ調整 | ||||
自動 |
自動 |
自動 |
自動 |
自動 |
| 自動化/ロボット対応 | ||||
あり |
あり |
あり |
あり |
なし |
| 寸法 | ||||
| 14.0 x 8.6 x 12.9インチ (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) |
14.0 x 8.6 x 12.9インチ (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) |
14 x 8.6 x 14.8インチ
|
18.5 x 15.0 x 9.1インチ (47 x 38 x 23 cm) | 15.0 x 11.0 x 7.5インチ (38.5 x 28 x 19 cm) |
| 重量 | ||||
20.1 lb/9.1 kg
|
20.1 lb/9.1 kg
|
21.2 lb/9.6 kg |
31.0 lb/14.1 kg |
13.0 lb/5.9 kg |
*Multidrop Combi SMART+はRFIDを利用してカセットの使用状況を追跡します
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.