Search
Invitrogen Qubit 형광측정기는 "분석하기에 충분한 DNA(또는 RNA 또는 단백질)가 있습니까?"와 같이 자주 묻는 질문에 대해 빠르고 정확한 답을 제공합니다. 차세대 염기서열분석(NGS), PCR, 트랜스펙션, 웨스턴 블랏, 이뮤노어세이와 같은 다운스트림 응용 분야를 위해 이들 분석물질의 정량은 중요합니다.
Qubit 형광측정기는 타겟 분자에 특이적으로 결합된 형광 염료를 검출합니다. Qubit 어세이를 최적화하여 극도로 적은 양이거나 오염 물질이 있는 경우에도 ssDNA와 dsDNA를 구분하거나 손상된 RNA와 온전한 RNA를 구분할 수 있습니다. DNA 및 RNA 정량 분석, RNA 무결성 및 품질, 단백질 정량에 대한 샘플 데이터는 Qubit 형광측정기에서 Qubit 어세이를 통해 생성된 데이터가 정확하고, 정밀하고, 감도가 높으며, 선택적임을 입증합니다. 간단하고 직관적인 인터페이스와 온보드 계산기로 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 결과는 몇 초 내에 나타나며 컴퓨터 또는 다운스트림 장치로 내보낼 수 있습니다.