TaqMan Assay를 사용한 SNP 유전형분석
Applied Biosystems™ TaqMan® 5'-nuclease 분석 화학 반응은 단일 뉴클레오티드 다형성(SNP) 유전형분석 결과를 빠르고 간편하게 확보하도록 도와줍니다. 대량 모음 중에서 사전 설계된 각 TaqMan® SNP Genotyping Assay에는 고유한 형광 염료와 PCR primer pair을 포함하는 대립유전자 특이적 TaqMan® MGB probe가 들어 있어 특이적 SNP 표적을 검출할 수 있습니다. 이 TaqMan® probe와 primer는 분석별로 게놈과의 정렬을 설정하므로 타깃 대립유전자에서 특이성이 우수합니다. 48-well, 96-well, 384-well, OpenArray® real-time PCR 장비 형식에서 사용 가능한 사전 설계된 TaqMan® SNP Genotyping Assay 620만 개 이상에서 유전형분석 필요에 가장 적합한 workflow를 선택할 수 있습니다.
새로운 TaqMan® SNP 유전형분석 170만 개
이 분석은 국제적인 HapMap 프로젝트와 100 게놈 프로젝트 등 대규모 시퀀싱 프로젝트에서 발견되는 SNP의 적용 범위를 개선해 줍니다. 현재 새로 업데이트된 SNP 분석 모음에서 사전 설계된 SNP 분석 620만 개 이상에 달합니다.
새 TaqMan® Drug Metabolism Assay
최신 TaqMan® SNP 유전형분석 사용 가이드 ›
분석 검색 도구 - 단일 튜브 TaqMan Assay를 찾아서 구입하기
모든 형식 및 맞춤 설계된 분석
TaqMan® SNP Assay의 사양 및 관련 문서를 확인할 수 있습니다.
TaqMan® Custom Plating Service를 통해 고속 또는 표준 96-well 또는 384-well 플레이트에 사전 플레이팅된 TaqMan MicroRNA Assay를 주문할 수 있습니다. 여러 SNP의 대량 샘플을 분석하거나 대량 SNP에서 여러 샘플을 평가합니다.
모든 미생물에서 가능한 한 모든 SNP를 사용해 유전형분석 연구를 실시할 때 활용되는 TaqMan® Assay입니다.
TaqMan® OpenArray® Genotyping Plate는 중간 밀도의 유전형분석에서 최고의 샘플 처리량을 보여줍니다. 즉, QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System를 사용하면 하루 만에 유전형 110,000개 이상이 가능합니다
당사의 신제품 Assay Search Tool를 사용하면 TaqMan® SNP 유전형분석 450만 개 이상을 가장 쉽게 검색할 수 있습니다. 이 짧은 동영상을 시청하시면 최적의 TaqMan® SNP Assay를 검색하는 작업이 얼마나 쉬운지 직접 확인하실 수 있습니다.