Gene Expression Analysis Using TaqMan® Assays
mRNA & Long Non-Coding RNA
TaqMan® Gene Expression Assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan® probe with a FAM™ or VIC® dye label on the 5’ end and minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3’ end.
Use our Search Tool below to find the single tube assays you need.
분석 검색 도구:
Plated Formats |
96-Well 플레이트
사용이 편한 96-well 플레이트. 라이프 테크놀로지스의QuantStudio™ 12K Flex, ViiA™ 7, 7900HT, 7500, 7500 Fast, 7300, StepOnePlus™ Real-Time PCR 시스템에 사용 가능. 여러분의 필요에 따라 맞춤화하거나 라이프 테크놀로지스의 Gene Signature Panel 중에서 선택하실 수 있습니다.
384-Well 미세유체 카드
384-well 카드는 마이크로어레이 밸리데이션이나 기타 대규모 연구에 이상적이며 본사의 QuantStudio™ 12K Flex, ViiA™ 7 및 7900HT Real-Time PCR 시스템에 사용할 수 있습니다. 여러분의 필요에 맞게 맞춤화하거나 본사의 Gene Signature Panel에서 선택하세요.
규제적 상태: 본 제품은 연구용으로만 사용가능 합니다. 사람이나 동물의 치료 또는 진단용으로 사용할 수 없습니다.