Take charge of how you create and manage your real-time PCR results
The QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System is ideal for all levels of users who need a high-performance instrument with features for maximum experiment control. With built-in security features, locked workflows, user account management and options for Web browser-based or desktop analysis, the QuantStudio 5 Real-Time PCR System helps connect you to your data more easily than ever before and offers uncompromising performance and quality.
Request a quote  Try the demo
본 장비는 유전자의 증폭과 축적을 실시간으로 확인할 수 있는 real-time PCR장비입니다. 본체는 열블록과 광원장치로 구성되며, 열블록은 시료를 특정 온도구간에 따라 반복순환하면서 유전자를 증폭시키고, 광원장치는 빛을 비추어 유전자와 결합된 형광물질을 검출하는 역할을 합니다.
(유전자증폭장치, 수인 15-1382호, 모델명: A28134 / A28133)
"본 제품은 의료기기이며, 사용시 주의사항사용방법을 잘 읽고 사용하십시오."
정격사양 100~240VAC, 50/60Hz, 10A, max 960W
치수 및 중량 Width: 27cm, Depth: 50cm, Height: 40cm
Sample Block 96-well sample block (0.2ml) - Veriflex 6 zones
온도정확도 ±0.15℃
온도균일성 ≤0.5℃
디스플레이 Touchscreen LCD display
Optic System white LED