교차결합은 공유 결합에 의해 두 개 이상의 분자를 화학적으로 결합하는 과정입니다. 교차결합 시약에는 1차 아민 및 메르캅토기와 같은 단백질 또는 기타 분자의 특정 작용기에 대한 반응성 단말기가 포함됩니다. 단백질 및 펩타이드의 몇몇 화학적 그룹을 교차결합 방법 사용 연구 및 결합용 타겟으로 이용할 수 있습니다.
교차결합제는 이웃한 단백질과의 관계 및 리간드-수용체 상호작용을 식별하는 데 사용됩니다. 동종이작용성, 아민 반응성 NHS 에스테르 또는 이미데이트 및 이종이작용성, 아민 반응성 광활성 페닐 아지드는 이러한 응용 분야에 가장 일반적으로 사용되는 교차결합제입니다. 
또한 교차결합제는 핵산, 약물, 고체 표면을 변형하는 데에도 일반적으로 사용됩니다. 동일한 화학이 아미노산 및 핵산의 표면 교정 및 라벨링에 적용됩니다. 이러한 화학 분야는 생체 상호결합으로 알려져 있으며 생체 분자의 교차결합, 고정화, 표면 교정 및 라벨링을 포함합니다.
인기 있는 제품
주요 단백질 교차결합 범주
1차 아민의 선택적 결합을 위해 NHS 에스테르 및 이미도에스터 반응성기를 기반으로 한 동종이작용성 아민 특이적 단백질 교차결합 시약으로, 짧고 길며 절개 가능한 비가역적 멤브레인 투과성 세포 표면 변종에 이용 가능.
공유 교차결합의 결합 및 형성을 위해 말레이미드 및 하이드라지드 반응성기를 기반으로 한 교차결합 시약 
안정적 티오에테르 결합을 형성할 목적으로 단백질 및 펩타이드 티올(시스테인 감소)의 선택적 공유 결합을 위해 말레이미드 또는 피리딜디티올 반응성기를 기반으로 한 동종이작용성 메르캅토기 특이적 교차결합 시약. 
2단계 활성을 통해 수용체-리간드 상호작용 복합체에 관여하는 단백질, 핵산 및 기타 분자 구조를 결합하기 위한 아릴아자이드, 디아지린 및 기타 광반응성(광작동) 화학적 이종지작용성 교차결합 시약.
단백질 및 기타 분자의 1차 아민(리신)과 메르캅토기(시스테인) 그룹 간 결합을 위한 이종이작용성 단백질 교차결합 시약으로, 다양한 길이 및 스페이서 암 유형으로 사용 가능.
화학 선택적 결찰은 결합 시약의 상호 특이적 쌍을 사용하는 것으로 체내 신진대사 라벨링용으로 가장 빈번하게 사용. 
세포 표면 또는 세포내 단백질을 타겟으로 하여 다양한 다운스트림 분석 방법을 수용할 수 있는 당사의 다양한 In Vivo 교차결합 시약을 확인.
카르복실기(글루타민산염, 아스파르트산염, C-말단)를 1차 아민(리신, N-말단)에 결합하기 위한 카르보디이미드 교차결합 시약, DCC 및 EDC(EDAC), 아민 결합을 위한 카르복시산염의 안정적 활성용 N-히드록시숙신이미드(NHS).