• 1개 시약으로 DNA 또는 RNAi 이입이 가능한 편이성
  • 가장 광범위한 세포 유형을 지원하는 최적화된 프로토콜
  • 압도적으로 많은 논문 인용 횟수를 기록한 Lipofectamine® 2000 Reagent
확실한 세포 이입
Lipofectamine® 2000 Reagent는 DNA 또는 siRNA에 우수한 이입 성능을 제공하여 단백질 발현, 유전자 침묵(gene silencing), 기능 분석(functional assay)을 지원합니다. 우수한 효율성, 최적화된 프로토콜, 광범위한 세포주에서 탁월한 성공률(그림 1)Lipofectamine® 2000 Reagent라면 이 모든 것이 가능합니다. 
Figure 1. Lipofectamine® 2000 Reagent는 다양한 세포주에서 높은 이입 효율성을 나타냅니다. 대표 이미지는 최적의 이입 상태를 보여줍니다. 파란색 세포는 β-lactamase를 발현하여 리포터 벡터(reporter vector)로 이입에 성공한 세포입니다. 녹색 세포는 이입되지 않은 세포입니다. 미처리 GripTite™ 293 MSR 세포 (A)와 well당 0.5μg의 Lipofectamine® 2000을 사용해 이입된 세포 (B). 미처리 HeLa 세포 (C)와 0.25μg의 Lipofectamine® 2000을 사용해 이입된 세포 (D). 미처리 MCF-7 세포 (E)와 0.5μg의 Lipofectamine® 2000을 사용해 이입된 세포 (F).다양한 세포주에서의 높은 이입 효율성. 
Lipofectamine의 높은 인지도
Lipofectamine® 2000을 인용한 논문이 1999년 출시 이래 급격하게 증가했으며, 이 제품이 약 10년 전에 출시되었다는 사실에도 불구하고 현재도 계속 증가하고 있습니다. Lipofectamine® 2000이 대성공을 거둔 비결은 바로 광범위한 세포 유형에서 높은 수준의 발현과 이입 효율성을 제공하는 성능에 있습니다. 전체 Lipofectamine® 시약 제품군은 가장 많이 인용되면서도 이입에 사용되는 시약 중 가장 높은 인지도를 갖고 있습니다.
Lipofectamine recognition
그림 2. 1999년 이래 Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent의 사용을 인용한 논문 수.