Search
연구에 무엇이 필요하든 믿을 수 있고 빠르며 비용 부담이 없는 Ion Torrent™ semiconductor sequencing이 솔루션입니다.
Short/long read sequencing을 갖춘 Ion PGM™ System은 작은 게놈 sequencing에 이상적으로 Ion AmpliSeq™ 기술과 함께 이용 시 targeted DNA 및 RNA sequencing이 가능합니다. Ion Reporter™ Software, Partek® Flow® Software, DNAStar SeqMan NGen® Software로 어플리케이션에 맞는 종합적인 데이터 분석을 쉽게 할 수 있습니다.
이제 Ion Proton™ System과 ion AmpliSeq™ 기술, Ion Reporter™ 소프트웨어로 벤치톱에서 종합적인 exome sequencing을 할 수 있습니다. Ion Proton™ System과 Ambion® RNA kits, Partek® Flow® Software를 함께 이용하면 한 번에 6-8천만 bp를 판독하여 언제든 transcriptome sequencing을 실시할 수 있습니다. 조만간 이 시스템은 인간 전체 게놈 sequencing으로 확장될 것입니다.
연구용으로만 사용할 수 있습니다. 치료 또는 진단 목적으로 동물이나 사람에게 사용할 수 없습니다.