Ion S5 Sequencer and Ion S5 XL Sequencer
Ion S5 sequencer 와 Ion S5 XL sequencer 장비는 샘플 준비작업을 거친 DNA template 을 이용하여, DNA 염기서열검사반응에서 각각의 뉴클레오타이드 결합 중 발생되는 수소이온을 반도체칩(semi‐conducting chip)으로 측정해 염기서열을 분석하는 염기서열검사기입니다. 본 제품은 사람의 유전자 중 특정 여러 위치에서의 유전자 시퀀스분석에 사용합니다.
(유전자서열검사기, 수인 15-4212 호, Ion S5 Sequencer / Ion S5 XL Sequencer)
"본 제품은 의료기기이며, 사용방법과 사용시 주의사항을 잘 읽고 사용하십시오."
부분품/구성품
| # | 명칭 | 제품번호 | 설명 | 특성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ion Server |
A28563 | sequencing 이 완료된 후 data 분석을 위한 외부컴퓨터. |
-100-240VAC, 50/60Hz, 6.7A |
| 2 | Ion Chef Instrument | 4484178 | 유전자 샘플 준비단계에서 사용되는 자동샘플준비장비. |
-100-240VAC, 50/60Hz, 12A |
| 3 | Ion 520 Chip Kit | A27762 | 준비한 샘플을 주입하여 분석하는 반도체칩. |
-보관온도: 15~30℃ |
| 4 | Ion 530 Chip Kit | A27763 | 준비한 샘플을 주입하여 분석하는 반도체칩. |
-보관온도: 15~30℃ |
| 5 | Ion 540 Chip Kit | A27766 | 준비한 샘플을 주입하여 분석하는 반도체칩. |
-보관온도: 15~30℃ |