Ion Torrent™ Next-Generation Sequencing Ion Chef™ System
간편하고 재현성 높은 template
준비 및 chip loading
Ion Chef™ System은 Ion PGM™ 및 Ion Proton™ system의 워크플로우를 간편하게 하여 template 준비와 chip loading을 재현성 높게 할 수 있는 완전 자동 high-throughput 솔루션을 제공합니다.
간편한 워크플로우
- 한 시스템에서 template 준비와 chip loading이 간편하게 자동으로 이루어집니다.
- 직관적인 터치 스크린 인터페이스로 설정과 운영이 용이합니다.
낮은 변동성
- 사용자 숙련도와 무관하게 chip loading을 재현성 높게 할 수 있습니다.
- 내장 추적 시스템으로 샘플과 시약을 추적합니다.
Coming soon—Ion AmpliSeq library preparation automation
- Ion Chef의 확장된 기능을 통해, Ion AmpliSeq 라이브러리 구축이 자동화됩니다.
- 1개 또는 2개 pool로 구성된 Ion AmpliSeq DNA panels에서 사용 가능합니다.
Preview: Ion AmpliSeq library preparation automation
Free up your time for higher value activities through the automation of your Ion Torrent™ Ion AmpliSeq™ targeted sequencing workflow with the Ion Torrent™ Ion Chef™ System. Twenty minutes of upfront hands-on time using pre-packaged ready-to-go library preparation reagents enables walk-away convenience—return 7 hours later to take equalized and pooled libraries onto the template preparation step. Automated workflow supports Ion AmpliSeq one- and two-pool designs.