Element Crystal hex
Actinium • Actinide Rare Earth
Symbol: Ac
Date of discovery: 1899
Name origin: Greek aktinos
Appearance: silvery
Discoverer: Andre Debierne
Obtained from: irradiation of Ra
Melting point: 1050 K
Boiling point: 3300 K
Density[kg/m3]: 10.07
Molar volume: 22.55 × 10-6 m3/mol
Protons/Electrons: 89
Neutrons: 138
Shell structure: 2,8,18,32,18,9,2
Electron configuration: [Rn]6d17s2
Oxidation state: 3
Crystal structure: cubic
Actinium is a silvery metallic element. Actinium gets its name from the Greek word aktinos, meaning beam or ray. Due to its intense radioactivity, actinium glows in the dark with a pale blue light. One hundred and fifty times as radioactive as radium, actinium presents severe health effects if ingested in even the slightest amount. Actinium is used to produce bismuth for medical applications or can be used on its own as an agent for radio-immunotherapy.
Actinium • Actinede Rare Earth
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de basculación para mediciones de ARXPS
  • Fuente de iones de modo dual para capacidades de realización de perfiles de profundidad
  • Análisis de aislantes.
Hoja de estilo para tarjetas originales instrumentos
K-Alpha XPS
  • Espectroscopía de área seleccionable.
  • Monocromador microfocalizado.
  • Espectroscopía del estado químico de alta resolución.
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopía de alta sensibilidad.
  • XPS con fuente de rayos X no monocromática.
  • Analizador hemisférico de 180°.
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Hoja de estilo para las especificaciones de la tabla de productos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Hoja de estilo para las especificaciones de la tabla de productos
Fix for left nav
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
Servicios de microscopía electrónica para
la ciencia de materiales
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.