Search
La plataforma Luminex incluye instrumentos Luminex y ensayos multiplex para la medición de objetivos de ARN y proteínas. Los ensayos multiplex Luminex utilizan tecnología basada en gránulos xMAP para detectar y cuantificar simultáneamente varias proteínas secretadas, incluyendo citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento. Esta tecnología multiplex también se puede utilizar para medir la expresión génica mediante los ensayos Invitrogen QuantiGene Plex. El sistema Luminex produce resultados comparables a los ensayos convencionales, como ELISA y qPCR, pero con mayor eficacia y rendimiento.
Obtenga valiosa información sobre la expresión génica y las vías de proteínas midiendo más puntos de datos de una sola muestra. Emplee la potencia de las mediciones de multiplexado a nivel de proteínas y genes en una sola plataforma Luminex (consulte la publicación relacionada). Los ensayos preconfigurados o personalizados desde 96 pocillos hasta los de 384 pocillos de alto rendimiento se dirigen a sus objetivos más valiosos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.