Search
La espectroscopía Raman de procesos es una herramienta de tecnología analítica de procesos (PAT) que permite a los fabricantes y desarrolladores de procesos de varios sectores llevar a cabo análisis de procesos en línea no destructivos en tiempo real sin necesidad de preparar las muestras. El analizador Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman combina la espectroscopía Raman de procesos con una aplicación quimiométrica (métodos analíticos estadísticos espectrales) para detectar la concentración de varios compuestos clave en medios líquidos complejos, además, cuantifica y mide en tiempo real en USP o DSP. El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman, junto con sus BallProbe especializadas y un software completo, se pueden integrar en flujos de trabajo para ayudar de forma útil a los responsables de la toma de decisiones en los sectores biofarmacéutico e industrial.
En biotecnología, el tiempo es crucial. Imagine enterarse que su fermentación fue un éxito o un fracaso semanas antes de su punto de referencia de calidad estándar, dándole la oportunidad para empezar de nuevo o la confianza para redoblar sus esfuerzos. Ese es el poder del analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman.
El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman es un instrumento sensible y estable concebido para proporcionar resultados precisos y no destructivos en tiempo real que, junto con nuestras ópticas de muestreo especializadas y patentadas Thermo Scientific MarqMetrix Process BallProbe o Thermo Scientific MarqMetrix FlowCell con tecnología FlowRaman son las claves para la optimización y el control continuos de los bioprocesos.
Dentro de los procesos de fermentación industrial se están formulando nuevas respuestas a los problemas ambientales más urgentes del mundo. Para realizar una fabricación sostenible de productos químicos a partir de materias primas de base biológica, como el maíz, el azúcar y el almidón, es necesaria una solución de medición sensible en tiempo real para el proceso de fermentación. La espectroscopía Raman de procesos proporciona análisis en tiempo real con control de procesos en aplicaciones de fermentación industrial.
La agricultura representa alrededor del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. La producción de carne de vacuno contribuye al cambio climático a través de la generación de metano (debida al ganado) y la deforestación (debida al aumento de las áreas de pastoreo). Las empresas productoras de carne cultivada reducen la necesidad de criar ganado para obtener alimentos gracias al cultivo de células animales en biorreactores mediante la fermentación industrial.
El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman permite a los productores evaluar altas densidades celulares y rendimiento del biorreactor. El rápido tiempo de respuesta de nuestro instrumento, sus métodos de muestreo no destructivos y la información estructural que puede proporcionar lo convierten en una herramienta de gran valor para el desarrollo, la optimización y el control de los procesos.
Composición compleja
El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman permite a los usuarios lograr mediciones sobre la composición precisas y fiables, lo que permite la producción de sabores y texturas complejos. En el sector de los alimentos y la sbebidas, la integración del analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman permite caracterizar la composición en tiempo real para ayudar a optimizar los perfiles de sabor y las propiedades físicas del producto.
El MarqMetrix All-In-One Process Raman:
El dióxido de carbono que se captura durante los procesos industriales se convierte en productos comunes como la gasolina, productos químicos y el caucho. Para lograr el rendimiento necesario y controlar la calidad del producto, hay que monitorizar de forma continua la captura del carbono, así como cualquier proceso de fermentación relacionado. Mediante el analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman se puede analizar el flujo de entrada, los analitos (nutrientes), los subproductos y los productos en tiempo real.
El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman es un instrumento importante para las operaciones de captura del carbono, ya que proporciona una alta sensibilidad, monitorización en tiempo real, un análisis selectivo, portabilidad y rentabilidad entre otras ventajas. Debido a su versatilidad y facilidad de uso, es una alternativa atractiva para investigadores y empresas cuyo objetivo sea mejorar la captura del carbono y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman es una herramienta versátil para las operaciones de captura del carbono que puede monitorizar muchos tipos de muestras; se ha utilizado en la fabricación de combustibles sostenibles para la aviación, aplicaciones de captura del carbono y otras áreas.
La precisión es más importante que nunca en los sectores de la energía y la química. Comprender la composición química de las materias primas y garantizar la uniformidad de los productos terminados puede brindar una ventaja competitiva significativa en todas las etapas del proceso.
El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman es un sistema de espectroscopía Raman de estado sólido que puede acelerar el análisis, proporcionar flexibilidad mediante la medición de los líquidos y los gases y proporcionar datos de acuerdo con las normas de la American Society for Testing and Materials (ASTM), Gas Producers of America (GPA), y American Gas Association (AGA). El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman incluye la óptica de muestreo MarqMetrix BallProbe que ofrece nuestra tecnología patentada de inmersión Thermo Scientific TouchRaman que se ha utilizado con éxito en aplicaciones de anteriores y posteriores de la producción, como las siguientes:
La espectroscopía Raman de procesos tiene varias aplicaciones en el sector de la energía. El análisis del campo Raman es una técnica eficaz para determinar la composición química del gas natural en fases intermedias. El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman es un sistema sin piezas móviles, por lo que puede llevarse al lugar donde sea necesario y evaluar rápidamente los niveles de C1-C6+, CO2,H2y N2 permitiendo la toma de decisiones en tiempo real.
Deben evaluarse con exactitud y precisión las calidades refinadas del combustible, como los valores API, RON y MON y los niveles de benceno en las fases posteriores de la producción para permitir que las refinerías aceleren la garantía de calidad y proporcionen rápidamente combustibles al mercado. El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman puede probar con exactitud, precisión y rapidez varias propiedades de los combustibles refinados, lo que optimiza el procedimiento de análisis de un laboratorio in situ y acelera la garantía de calidad.
El análisis de procesos y la gestión de los procesos de fabricación adquieren cada vez mayor importancia conforme el sector de los polímeros amplía las fronteras técnicas de compuestos químicos más ligeros y materiales más resistentes. El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman se puede utilizar para analizar la composición y la estructura de los polímeros durante la producción, así como para el control de calidad del producto final. La tecnología óptica de muestreo BallProbe especializada se ha creado específicamente para su uso a alta presión y temperatura durante la producción de polímeros. Puede describir rápidamente la composición, determinar la estructura y optimizar el peso molecular tanto de formas sólidas como líquidas con el analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman y la óptica de muestreo BallProbe. Con un entorno de procesamiento severo, las mediciones de composición en este campo deben ser extremadamente sensibles, estables y precisas. La duradera lente esférica de zafiro de la óptica de muestreo BallProbe es resistente a la corrosión química y ha sido probada a altas presiones y temperaturas.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.