Search
Las cabinas de seguridad biológica (BSC) Thermo Scientific se apoyan en décadas de experiencia en la fabricación y en el conocimiento en profundidad de las necesidades de nuestros clientes. Nuestras BSC incorporan avances en materia de seguridad, funcionalidad, nivel y facilidad de uso, que las hacen un producto de confianza para cualquier laboratorio. Descubra la gran cantidad de características disponibles en su próxima cabina de seguridad biológica.
Todas las cabinas de seguridad biológica de Clase II utilizan filtros y flujos de aire controlados para capturar la contaminación. Nuestro diseño patentado de flujo de aire avanzado ofrece otro nivel de confianza mediante un ajuste inteligente, automático y continuo del flujo de aire, manteniendo una protección óptima. El diseño SmartFlow utiliza un doble motor con sistemas de control patentados que equilibran continuamente el flujo de entrada y el descendente. Esto mejora la fiabilidad del control de contaminantes y permite prescindir de amortiguadores mecánicos. El sistema también ajusta continuamente la velocidad del ventilador para garantizar una velocidad de flujo de aire óptima, compensando automáticamente la resistencia a medida que los filtros se cargan con partículas con el tiempo.
Las BSC Thermo Scientific están diseñadas y desarrolladas para ser más que seguras; ofrecemos una confianza sin igual en la protección de las personas, los productos y el medio ambiente. Nuestros productos cuentan con un gran número de características de seguridad ante fallos para abordar incluso las situaciones menos probables que podrían ocurrir en el laboratorio. Empleamos tecnología avanzada para supervisar de manera continua las condiciones de seguridad operativa. Así, usted podrá centrarse en su trabajo sin tener que preocuparse por la protección. La mejor seguridad es la que siempre está y no exige pensar en ella. Además, todas las cabinas de seguridad biológica están validadas por terceros para cumplir los estándares más rigurosos del sector.
| Clase II/A2 | Clase II/B2 | Citotóxica de Clase II | Cabina de flujo laminar |
|---|---|---|---|---|
Protección para
|
|
|
|
|
Diferencia principal | El tipo más popular. Más del 90 % de las cabinas de seguridad biológica son de tipo A2 de Clase II. | Se ha diseñado para aplicaciones que no requieren recirculación de aire filtrado dentro de la cabina y con grandes volúmenes de aire de escape externo. | Cumple los estándares especiales para la manipulación de materiales CMR, incluido el protocolo para cambiar con mayor seguridad filtros contaminados.
| Se utiliza en aplicaciones en las que solo se requiere protección de muestras mediante filtración y flujo de aire laminar controlado. |
Estándares | NSF/ANSI 49 YY 0569 EN 12469 NF EN 12469
| NSF/ANSI 49
| DIN 12980 EN 12469
| EN 61010-1; EN 61326-1 CE: 2014/35/UE: 2014/30/UE; 2011/65/UE incluida la Directiva (UE) 2015/863 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE |
Validación de terceros |
SÍ
| SÍ |
SÍ
| SÍ |
Las cabinas de seguridad biológica Thermo Scientific se han fabricado de acuerdo con los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento. Presentamos nuestros productos a rigurosas organizaciones de pruebas, certificación y validación de todo el mundo.
![]() | NSF/ANSI 49 Las cabinas de Clase II Thermo Scientific serie 1300 están probadas de forma independiente y tienen la certificación NSF/ANSI 49 de NSF International, un organismo de pruebas líder |
. | NF EN 12469 Pruebas y certificación independientes según EN 12469 con la marca NF de LNE: Cabina de seguridad biológica Herasafe 2030i de Clase II (modelo de 1,2 m), Herasafe 2025 (modelo de 1,2 m) y BSC MSC-Advantage (modelos de 0,9 m y 1,2 m). |
![]() | EN 12469 Nuestras cabinas de seguridad biológica de Clase II están certificadas de forma independiente según EN 12469 por TÜV Nord. |
![]() | DIN12980 Nuestras cabinas con superficies de trabajo de una sola pieza están probadas y certificadas de manera independiente para garantizar que cumplen la norma DIN 12980 «Safety Cabinets for Handling Cytotoxic Substances» (Cabinas de seguridad para la manipulación de sustancias citotóxicas), para aplicaciones que requieren la máxima protección para el personal, las muestras y el medio ambiente. |
YY0569 Las cabinas de Clase II Thermo Scientific serie 1300 están probadas y certificadas de forma independiente según YY0569. | |
AS 2252.2 (BSC)/ AS 2252.6 (cabina de flujo laminar) Certificación NATA según la norma australiana AS 2252.2: cabinas de seguridad biológica MSC-Advantage, Herasafe 2025 y Herasafe 2030i. Las cabinas de flujo laminar Thermo Scientific Heraguard ECO tienen la certificación AS 2252.6. |
Las comprobaciones automáticas del sistema ayudan a garantizar unas condiciones de funcionamiento seguras y alertan a los usuarios de posibles problemas en tiempo real. El sistema monitoriza y comunica los parámetros operativos de forma continua, tanto en los modelos equipados con pantalla táctil (como se muestra aquí) como con pantallas digitales con teclas e indicadores LED.
Nuestras cabinas de seguridad biológica están diseñadas para sus usuarios. La seguridad es siempre la prioridad, pero le sigue muy de cerca la facilidad de uso. El motivo es sencillo: un sistema difícil de usar o incómodo es menos seguro. Nuestros sistemas tienen un gran número de elementos de diseño centrados en la ergonomía y la comodidad del usuario. Además, muchas de sus características sirven para que utilizar estos dispositivos sea una tarea agradable en el laboratorio.
Nuestras cabinas de seguridad biológica se han diseñado pensando en la comodidad del usuario. Así, vienen con reposabrazos ergonómicos, paneles de control a la altura de los ojos, regulación de altura, guillotina motorizada o contrapesada y un buen diseño del espacio de trabajo. Con todas estas características, son una solución en la que confía personal de laboratorio de todo el mundo.
Ofrecemos una amplia gama de accesorios para nuestras cabinas de seguridad biológica. Su objetivo es cubrir los requisitos de los usuarios más exigentes y mejorar la funcionalidad y la seguridad de los espacios de trabajo en el laboratorio.
Mantener limpia su cabina de seguridad biológica es fundamental para la seguridad del laboratorio. Por eso, hemos facilitado este trabajo. Puede elegir entre diferentes interiores de cabina, como acero inoxidable de tipo 304 o 316 o el tratamiento con SmartCoat, para tener un interior no reflectante y resistente a productos químicos. Las superficies de trabajo pueden ser planas para facilitar la limpieza o tener hendiduras para contener derrames de volumen importante en la superficie de trabajo.
El innovador diseño Thermo Scientific SmartClean Plus facilita el acceso al interior del sistema. La estructura de la guillotina frontal tiene bisagras y cuenta con resortes neumáticos que permiten su apertura por completo. El diseño patentado de guillotina deslizante con accionamiento manual (SmartClean) se puede extender por debajo de la abertura frontal, lo que permite el acceso a partes superiores de la cámara de muestras y al interior de la propia ventana.
Por último, nuestro sistema patentado de iluminación UV con ajuste automático y de haces cruzados permite desinfectar automáticamente el interior de la cabina cuando no está en uso.
A veces son los pequeños detalles los que marcan una gran diferencia. Nuestros clientes valoran la facilidad de uso y la comodidad diarias de nuestras cabinas de seguridad debido, en gran parte, a sus innovadores detalles. La comodidad de los puertos Thermo Scientific SmartPort permite trabajar con limpieza y seguridad al pasar cables y tubos de vacío a través de la doble pared lateral de la BSC, para un trabajo más organizado y eficaz. La cámara impelente de pared lateral está a presión negativa, lo que evita la posibilidad de fugas en el interior o el exterior de la BSC durante el funcionamiento.
El control de la cabina está una posición en la que queda siempre a la vista y al alcance del usuario, tanto si está sentado como de pie. Las pantallas digitales son claras, brillantes y comprensibles, con iconos, controles y alertas sencillos e intuitivos.
A través de la plataforma Thermo Fisher Connect, nuestras cabinas de seguridad biológica cuentan con conectividad en la nube*, que incluye monitorización remota de equipos, almacenamiento seguro de datos, aplicaciones de análisis científico y herramientas de colaboración. De esta forma, los clientes pueden comprobar el estado de las BSC en tiempo real y recibir alertas y alarmas sobre incidencias importantes.
Los gerentes de laboratorio y de instalaciones pueden analizar datos históricos, gestionar los requisitos de servicio y medir la utilización del producto a través de la aplicación remota. Los modelos Thermo Scientific Herasafe y Maxisafe 2030i incluyen esta capacidad integrada para proporcionar conectividad en la nube. Otros modelos pueden equiparse con esta capacidad mediante dispositivos de monitorización inalámbricos.
Aunque los usuarios pueden ver alarmas y alertas directamente a través de la interfaz de la pantalla táctil y responder debidamente, la aplicación remota permite que gerentes de laboratorio y de instalaciones puedan acceder de forma remota el estado del equipo en tiempo real.
Con la información que proporcionan los dispositivos conectados, su organización podrá obtener un mejor rendimiento de la inversión en instrumentos. Con acceso a datos históricos de uso y rendimiento, requisitos de mantenimiento e información operativa detallada, su laboratorio puede aumentar la eficacia, la longevidad y la utilización del equipo.
Gracias a la conectividad, la BSC permanece en comunicación con usted para que su equipo esté al tanto de cualquier problema que deba abordarse, desde incidencias de seguridad inmediatas hasta cuestiones relacionadas con un próximo mantenimiento.
* Los modelos con conectividad comercializados varían de una región a otra. Para más información, póngase en contacto con el representante comercial de Thermo Scientific. En este momento, los servicios en la nube de Thermo Fisher Connect están disponibles en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza.
El diseño de nuestros productos está comprometido con el cuidado del medio ambiente y para permitir a nuestros clientes que hagan que el mundo sea más sano, limpio y seguro. Nuestras cabinas de seguridad biológica cuentan con un diseño de flujo de aire patentado y motores de CC con eficiencia energética para reducir el consumo de energía en hasta un 68 % respecto a tecnologías comparables. Este flujo de aire optimizado tiene la ventaja adicional de prolongar la vida útil del filtro. Nuestras BSC incluyen muchas otras características de eficiencia energética como el modo de espera, que reduce automáticamente la velocidad del ventilador cuando se cierra la ventana. De manera similar, la desinfección automatizada por luz UV optimiza la vida útil de la bombilla y el consumo de energía. El impacto de estas innovadoras características de diseño consigue una reducción anual de hasta 2.405 kW/h de consumo de energía (equivalente a 1,7 toneladas de CO2) por unidad y reduce los requisitos de mantenimiento y los residuos consumibles.
* Comparación basada en 15 años de vida útil de las cabinas de seguridad biológica de 1,2 m de anchura y los costes medios energéticos y de enfriamiento de 2011 de la Eurozona. Estimaciones de «BSC tradicionales» basadas en las especificaciones de productos publicadas para las BSC disponibles con la tecnología de motor de CA.
Thermo Fisher Scientific opera instalaciones de fabricación de cabinas de seguridad biológica en Marietta (Ohio, EE. UU.), Langenselbold (Alemania) y Suzhou (China). Esto permite satisfacer de forma fiable las necesidades de suministro y servicio de nuestros clientes en cualquier región.
Como líder mundial en servicios para la ciencia y parte de la organización de Thermo Fisher Scientific, más de 2.000 profesionales técnicos altamente capacitados de Unity Lab Services están preparados para atenderle a nivel mundial. Nuestra organización lleva prestando servicios a nuestros clientes más de 50 años y nuestros ingenieros cuentan con una experiencia media de 18 años en el funcionamiento y mantenimiento de instrumentos.