Search
Les congélateurs de laboratoire Thermo Scientific facilitent un stockage fiable et sécurisé pour vos besoins de stockage d’échantillons dans une grande variété de configurations spécifiques aux applications.
Sélectionnez l’une des catégories ci-dessous, en fonction du type d’échantillons que vous stockez, puis choisissez l’un des modèles spécifiques qui répondent à vos besoins en matière de performances et de configuration des fonctions.
Dégivrage automatique (-30°C) |
Dégivrage manuel (-20°C) |
Sang / plasma |
Matériaux inflammables |
Stockage des vaccins |
Description | ||||
|---|---|---|---|---|
Stockage d’échantillons de routine à complexe dans des laboratoires exigeants et exigus. Le dégivrage automatique élimine la nécessité d’un retrait périodique des échantillons. | Stockage de routine à complexe où les échantillons ne peuvent pas tolérer même de légères fluctuations de température de l’armoire qui peuvent se produire pendant les cycles de dégivrage automatique. | Conforme aux normes AABB, ANRC ET FDA pour le stockage classique de sang total, de composants sanguins et d’échantillons de plasma. | Stockage sécurisé des produits volatils, des composés et des solvants en conformité avec les normes NFPA et OSHA qui exigent un environnement sans étincelle. | Une haute performance de l’efficacité et de la puissance du vaccin en respectant les exigences strictes de la chaîne du froid et les tolérances spécifiques du vaccin. |
Exemples d’applications | ||||
| Réactifs, milieux de culture cellulaire quotidiens, solutions de coloration, membranes. | Enzymes, produits pharmaceutiques et échantillons nécessitant un stockage à -20°C. | Sang total, composants sanguins, plasma. | Composés volatils, inflammables ou explosifs et solvants nécessitant un environnement sans étincelles. | Vaccins |
Capacité | ||||
11,5 à 29,2 pi3 326 à 827 L | 5 à 29,2 pi3 141,5 à 827 L | 4,9 à 51,1 pi3 133 à 1 447 L | 5 à 23 pi3 141,6 à 651 L | 1,1 à 51,1 pi3 32 à 1 447 L |
Configurations de taille | ||||
Sous paillasse
Porte unique verticale
Double porte verticale | Sur paillasse
Sous paillasse
Porte unique verticale
Double porte verticale | Sous paillasse
Porte unique verticale | Sous paillasse
Porte unique verticale
Double porte verticale | Sur paillasse
Sous paillasse
Porte unique verticale
Double porte verticale |