Search
Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템은 고유의 미세유체역학 어레이 플레이트(MAP) 기술을 통해 강력하면서도 사용하기 쉬운 디지털 PCR 경험을 제공합니다.
이 독점 기술은 동급 최고의 <1% 변동계수(CV)로 샘플을 20,000개의 마이크로 챔버에 일관되고 자동화된 방식으로 구획화할 수 있도록 해줍니다. 다른 디지털 PCR 시스템과 달리 MAP 기술은 반응을 구획화하는 데 에멀젼 또는 그 외 droplet 기반 방법을 사용하지 않습니다. 그것보다는 분배 채널을 사용하여 시약이 매우 정확하고 일관성 있게 마이크로 챔버로 전달됩니다.
또한, QuantStudio Absolute Q 시스템은 로딩된 샘플의 95% 이상을 분석하여, 매우 정확한 디지털 PCR 결과를 보장합니다.
기기의 성능은 함께 사용하는 시약에 절대적인 영향을 받습니다. TaqMan Real-Time PCR 분석법은 오랫동안 유전자 분석을 위한 최적 표준기술로 여겨져 왔습니다. Thermo Fisher Scientific은 수십 년의 경험과 독자적인 어세이 설계 알고리즘 및 실험실 검증 프로세스를 사용하여 동일한 수준의 강력한 Absolute Q dPCR 어세이 포트폴리오를 개발했습니다. 당사의 TaqMan Assay와 마찬가지로, 사전 설계된 Absolute Q dPCR 어세이도 성능 보증이 지원됩니다*.
새로운 타겟 유전자 분석을 위해 Absolute Q 맞춤형 dPCR 어세이는 궁극의 유연성을 제공하고 당사의 어세이 설계 도구를 이용하여 간편하게 주문하실 수 있습니다.
Absolute Q Liquid Biopsy dPCR 어세이는 알려진 체세포 돌연변이를 재현성 높게 특이적 검출을 가능하도록 해줍니다. 사전 설계된 각 어세이는 암 관련 유전자에서 0.1%의 변이 대립 유전자 빈도까지 검출할 수 있는 대조군을 사용하여 검증되었습니다.
Absolute Q Viral Titer dPCR 어세이를 사용하면 바이러스 벡터 게놈을 쉽고 정확하며 절대적으로 정량화하여 농도를 측정하고 생물학적 제재 및 유전자 치료제 개발에 있어 품질을 평가할 수 있습니다. 이러한 어세이 제품은 개별적으로 실행하거나 연구 대상 유전자에 대한 맞춤형 어세이를 사용하여 다중화할 수 있습니다.
QuantStudio Absolute Q Digital PCR(dPCR) 시스템을 사용하면 최대 4개의 광학 채널을 활용하여 하수 샘플 내에 포함된 감염병 관련 타겟 유전자 다중(multiplex) 표적을 동시에 검출할 수 있습니다.
Absolute Q dPCR 어세이 및 시약을 응용 분야별로 다양하게 선택하여 신뢰할 수 있는 최상의 결과와 재현 가능한 데이터를 얻으십시오.
QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템은 dPCR에 필요한 모든 단계(구획화, PCR 과정 및 결과 분석)를 단일 기기에서 종합적으로 실행할 수 있습니다. Real-Time PCR에서와 같이 반응 혼합물을 MAP에 피펫팅하기만 하면 나머지는 플랫폼에서 알아서 처리합니다. 이미 알고 있는 동일한 기본 워크플로우를 사용하기 때문에 심층 학습이나 추가 단계가 필요 없습니다.
간단한 워크플로우를 통해 5분 이하의 핸들링 시간만으로도 dPCR 실험을 90분 이내에 완료할 수 있습니다.
당사의 명확하고 강력한 데이터 분석 소프트웨어는 dPCR 결과 분석을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 몇 번의 클릭만으로 멀티플렉스(multiplex) 결과를 시각화하거나 농도 값을 계산, 다운스트림 분석을 위한 결과 추출, 읽기 쉬운 보고서 제작이 가능합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.