Osmium • Transition Metal
Primary XPS region: Os4f
Overlapping regions: Zr4s, Fe3p, Ir3p, Li1s, Pt5p3
Binding energies of common chemical states:
Chemical stateBinding energy Os4f7/2
Os metal52 eV
Experimental information
N/A
Interpretation of XPS spectra
N/A
General comments
  • Os4d peaks overlap with C1s region, necessitating careful peak fitting.
About this element
Element Crystal hex
Symbol: Os
Date of discovery: 1803
Name origin: Greek osmë
Appearance: blue-white
Discoverer: Smithson Tenant
Obtained from: platinum ores
Melting point: 3306 K
Boiling point: 5285 K
Density[kg/m3]: 22610
Molar volume: 8.42 × 10-6 m3/mol
Protons/Electrons: 76
Neutrons: 114
Shell structure: 2,8,18,32,14,2
Electron configuration: [Xe]4f145d66s2
Oxidation state: 3,4
Crystal structure: hexagonal
Discovered by S. Tenant in 1803 from the residue of crude platinum, this lustrous, blue-white metallic element is extremely hard and brittle, even at high temperatures. The densest of all elements, osmium has the highest melting point and lowest vapor pressure of the platinum group. While the metal form is often difficult to isolate, osmium powder can be sintered at high temperatures. This powder gives off a highly toxic, strong-smelling tetraoxide, giving osmium its Greek origin namesake "osme", meaning odor.
element_osmium
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de inclinação para medições ARXPS
  • Fonte de íons de modo duplo para recursos de perfil de profundidade expandida
  • Análise de isolantes
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
K-Alpha XPS
  • Espectroscopia de área selecionável
  • Monocromador microfocalizado
  • Espectroscopia de estado químico de alta resolução
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopia de alta sensibilidade
  • XPS com raios X não monocromáticos
  • Analisador de energia hemisférica de 180 graus
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Fix for left nav
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
a ciência dos materiais
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.